시료 정제
주요 카테고리
다운스트림 애플리케이션에 대비하여 생물학 및 환경 시료의 단백질 농축, 탈염, 버퍼 교환, 분리 그리고 Diafiltration을 위한 원심분리 및 가압 한외여과 장치.
다음과 같은 가장 일반적인 정제 기법 중 일부는 다운스트림 분석을 위한 시료 전처리를 위해 실험실에서 사용됩니다.
투석
투석은 시료에서 염분이나 다른 저분자량 분자를 제거하기 위해 사용되는 정제 기법입니다. 시료의 완충액 조성 교환에도 사용됩니다. 투석은 많은 양의 완충액이 필요한 수동적 기법입니다.
완충액 교환 및 탈염
탕염은 시료에서 염류 및 다른 저분자량 오염물을 제거하는 단순한 방법입니다. 또한 다른 크로마토그래피 단계 전후에 완충액 교환 및 시약의 신속한 제거로 반응을 종료하도록 사용됩니다.
분획 침전
소량의 시료에서 전체 불순물을 제거하기 위해 분획 침전이 사용됩니다. 침전 기법은 용해도 원리 차이를 이용해 분획을 분리합니다. 단백질은 소수성 정도가 다르기 때문에, 염 농도를 증가시키면 해당 단백질 사이의 소수성 상호작용을 강화할 수 있고 참전을 유발합니다.
추출
추출에 의한 시료 전처리는 대상 분석물을 복잡한 시료 또는 다량의 시료에서 분리합니다. 해당 절차는 HPLC와 GC 컬럼을 막을 수 있는 간섭하는 시료 성분을 제거합니다. 이는 또한 분석물 농도를 100~5,000배 증가시켜 검출 민감도를 크게 향상시킵니다. 선별적이고 구체적인 시료 전처리의 일환으로 추출법은 보다 신뢰할 수 있는 크로마토그래피 분석을 보장하도록 도움이 됩니다. 추출법의 종류에는 액체-액체 추출법, 고체상 추출법(SPE), 고체상 미세추출법(SPME)이 있습니다.
친화성 크로마토그래피
친화성 크로마토그래피는 단백질과 크로마토그래피 매트릭스에 결합된 특정 리간드 사이의 가역적 상호작용을 통해 단백질을 분리합니다. 해당 기법은 고도로 선택적이고 다량의 단백질을 정제할 수 있습니다. 친화성 크로마토그래피는 대상 단백질에 적합한 리간드가 있으면 언제든지 사용할 수 있습니다.
친화성 크로마토그래피 정제는 포획과 용출 단계로 구성됩니다. 표적 단백질은 포획 단계에서 크로마토그래피 매트릭스에 고정된 보완적 리간드에 가역적으로 결합합니다. 표적 단백질을 분리, 농축, 안정화, 단백질의 효능과 활성을 보존하는 것이 목표입니다. 결합하지 않은 물질을 제거하기 위해 매트릭스를 세척한 후, 결합된 표적 단백질을 선호하는 용출 조건에서 회수합니다. 경쟁 리간드를 사용하여 특이적으로 용출시키거나 pH, 이온 강도 또는 극성을 변경함으로써 비특이적으로 용출시킵니다. 용출을 통해 표적 단백질을 정제되고 농축된 형태로 수집할 수 있습니다.
관련 자료
- 한 물질이 다른 물질에 대해서 용해되어 균일한 용액을 형성하면 혼화성이 있다고 말합니다. 일반적인 실험실 용매에 대한 혼화성 표를 즐겨찾기에 추가하거나 다운로드하세요.
- How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
- This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
- Ion exchange chromatography is employed by the Genopure Plasmid Midi Kit and the Genopure Plasmid Maxi Kit.
- This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.
- 모두 보기 (30)
관련 프로토콜
- This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
- Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.
- In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.
- Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
- The Amberlite™ XAD-4 resin used in Porozorb™ cartridges is a proven technology that is highly effective in removing various detergents from cell culture media for biopharmaceutical applications such as vaccine production.
- 모두 보기 (44)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com