용매 혼화성 표
혼화성을 측정하는 방법
혼화성을 측정하는 가장 일반적인 방법은 시각적 평가입니다. 만약 두 물질이 층을 형성하면, 명백하게 혼화성이 없는 것입니다. 더 정밀한 측정 방법으로는 점도측정법, 삼투성측정법, 열량측정법뿐만 아니라 분광법 같은 크로마토그래피 분석도 포함됩니다.
아래에 제시된 차트와 같이 일반적인 실험실 용매의 혼화성을 찾아보는 것은 쉬운 일이지만, 새로운 물질이나 용매 조합은 목록에 없을 수 있습니다. 이 경우, 혼화성은 용해도와 동일한 일반 규칙을 이용하여 예측할 수 있습니다. 비슷한 성질을 가진 물질끼리는 서로를 용해시킵니다. 유사한 결합 유형을 가진 화합물은 용해될 가능성이 더 높습니다(그리고 때로는 혼화성이 있습니다).
액체의 극성과 물과 액체의 혼화성은 어떤 관련이 있습니까?
극성은 용해도(및 혼화성)에 직접적으로 영향을 미칩니다. 액체는 유사한 극성을 가진 액체와 혼화되는 경향이 있으며, 비극성 물질에서도 동일한 경향이 있습니다. 요컨대, 혼합물 내 분자간 인력 또는 척력은 추가적인 분자 유형이 더해지더라도 거의 동일합니다. 그러므로 물과 유사한 극성을 가진 액체는 물에 혼화성이 있습니다.
극성 측정
결합 쌍극자 모멘트는 화학적 결합의 극성을 측정하는 것입니다. 0에서 11 사이의 디바이(debye)(D)로 측정이 이루어지는데 0은 쌍극자 모멘트가 없고 11은 강력한 극성이 있는 것입니다. 공유적으로 결합한 액체 같은 많은 물질에서 분자의 개별적인 결합보다는 전체 분자의 극성을 아는 것이 유용합니다. 화학자들은 분자의 결합 쌍극자 모멘트의 벡터 합계 근사치를 계산하여 분자의 극성을 추정합니다. 결합 쌍극자 모멘트 측정치는 머크의 솔벤트 센터 내 개별 용매 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.
용매 혼화성 차트
혼화성 차트 다운로드
머크의 용매 혼화성 차트는 무료로 다운로드 가능합니다. 동료, 학생, 교사와 공유하세요. 이 페이지로 다시 연결되는지 확인하세요.
머크의 연구 및 실험 도구에 대한 의견이 있으십니까? 위의 링크를 사용하여 당사에 연락하거나 머크의 소셜 미디어 계정 중 하나에 댓글을 남겨주세요.
다운로드 가능 PDF | 인쇄 가능 이미지 | SVG(브라우저 내) |
용해도와 혼화성
용해도와 혼화성은 비슷한 현상을 형성하지만, 동일하지는 않습니다.
용해도는 스펙트럼에 존재합니다. 물질은 서로 잘 섞이지 않거나 잘 섞이거나 할 것이며, 용액이 "부분적으로 용해성이 있다" 또는 "거의 용해성이 있다"고 기술하는 것이 가능합니다.
하지만 혼화성은 어느 정도로 표현되는 것이 아니라 절대적인 성질입니다. 물질에 혼화성이 있다면, 층이 생기거나 침전물이 있거나 부분적으로 혼합되거나 또는 분리되지 않습니다. 혼화성은 물질들이 완전히 혼합되는 것을 의미합니다.
만약 두 물질이 혼화성이 있다면, 그 물질들은 투입 순서에 상관없이 서로에게 완전히 용해됩니다. 예를 들어, tetrahydrofuran(THF)과 물은 혼화성이 있습니다.
혼화성 갭
혼화성 갭은 혼합되는 물질들이 하나 이상의 상으로 존재할 때 발생하며 결과적으로 혼화성에 차이가 생깁니다. 즉, 물질들이 동일한 상에 존재하지 않거나 주어진 조건 하에서 호환 가능한 상이 아니기 때문에 혼합될 수 없습니다. 상(phase)은 온도 및 압력에 의해 영향을 받습니다.