솔벤트
자사는 고객의 특정 애플리케이션에 맞는 솔벤트를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 모든 제품은 고객의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 엄격한 관리와 지속적인 개발을 거칩니다. 자사의 포괄적인 솔벤트 포트폴리오는 세 가지 포트폴리오 브랜드에서 찾아보실 수 있습니다. 분석 화학을 위한 Supelco® 제품, 실험실 및 생산을 위한 Sigma-Aldrich® 재료, 바이오의약품 및 제약 개발과 제조를 위한 SAFC® 제품. 자사의 모든 제품은 고객의 애플리케이션 요구사항에 적합하도록 설계되었으며, 다양한 크기, 포장재로 이용 가능하고, 고객이 필요로 하는 문건 지원을 제공합니다.
Products
관련 제품 자료
- Brochure: Safety Connects
- Brochure: EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics & Solvents for Classical Analysis
- Brochure: SupraSolv® Solvents for Gas Chromatography
- Brochure: NMR Solvents
- Brochure: Sustainable Solvent Alternatives
- Brochure: API Development and Manufacturing Services, Formulation Products, and Process Chemicals
- Brochure: Formulation Portfolio: Make Your Choice
- Flyer: Advanced LC-MS Solvents
- Brochure: The Future of Solvents - Bio Renewable
- Brochure: Reliable Research Must-Have Lab Reagents for Everyday Use
- Brochure: Sure/Seal™ System for Anhydrous Solvents
- Support: HPLC Method Transfer Calculator
Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
기기 분석용 솔벤트
자사는 UHPLC-MS, LC-MS, HPLC, GC 및 UV 기기 분석을 위한 최고의 성능을 제공하도록 특별히 설계된 가장 광범위한 고순도 용매를 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 목적에 따라, 두 가지 프리미엄 브랜드를 제공합니다. 규제/공인 애플리케이션 분야를 위한 Supelco® 및 연구 애플리케이션 분야를 위한 Sigma-Aldrich®. LiChrosolv®, OmniSolv®(미국 및 캐나다 한정), SupraSolv® 및 Uvasol® 솔벤트는 현재 Supelco® 브랜드 포트폴리오에 속해있습니다. 자사의 광범위한 분석 솔벤트 용매 포트폴리오는 정제 및 반복 분석으로 비용이 많이 지출되는 일 없이 신뢰할 수 있고 정확하며 재현 가능한 결과를 가능하게 합니다.
LiChrosolv® 솔벤트는 분석 HPLC 및 LC-MS 응용분야에 이상적입니다. 이러한 고성능 솔벤트는 뛰어난 분해능, 감도 및 최적의 피크 바탕선 분리를 제공합니다. 뛰어난 자외선 투과율, 낮은 입자 계수, 낮은 산 및 알칼리도, 낮은 증발 잔류물 수준으로 재현 가능한 분리를 보장합니다. 0.2 µm로 정밀여과된 이 제품은 등용매 및 구배 등급으로 제공되며, 후자는 구배 효과를 최소화합니다. LiChrosolv® 고급 솔벤트는 이온 배경이 낮고 이온 억제가 최소화되어 고속 크로마토그래피 및 LC-MS에 적합합니다. 이 제품은 우수한 반복성과 이온화 효율성을 유지하면서 최신 LC-MS 이온화 표준을 충족합니다. SupraSolv® 솔벤트는 모든 기체 크로마토그래피 실험실 응용분야에 이상적이며 다양한 검출기 시스템(ECD, FID 및 MS) 또는 헤드스페이스 시료 수집을 위해 제조되었습니다. Uvasol® 솔벤트는 최고의 스펙트럼 순도를 가진 용매를 요구하는 응용분야를 위해 특수 설계되었으며, IR, UV 및 형광 분광법에서 광범위하게 사용됩니다.
고전 분석, 생산 및 정제를 위한 솔벤트
자사의 고객 요구사항을 충족할 수 있도록 포괄적인 범위의 솔벤트를 맞춤 제작하기 위해 노력합니다. 분석용 EMSURE® 솔벤트는 규제 대상 및 매우 까다로운 응용분야를 포함하여 광범위한 기존 실험실 응용분야에 적합한 프리미엄 등급입니다. EMSURE® 등급 솔벤트 대부분은 ACS 뿐만 아니라 Reag. Eur. 및 ISO 규제의 요구사항을 충족 또는 초과합니다. EMPARTA®는 ACS 요구사항을 충족시키는 고품질 솔벤트 등급이며 다양한 범위의 표준 분석 응용분야에서 사용 가능합니다. 또한, EMPLURA® 솔벤트는 분취용 실험실 작업, 생산 및 세척과 같은 기본 응용분야에 대한 비용 효율적인 대안입니다.
Prepsolv® 솔벤트는 분석 분리에서 분취 분리까지 규모 확장을 용이하게 하기 위해 분취 크로마토그래피의 요구 사항에 맞게 맞춤화되었습니다. 자사는 RNA/DNA 및 펩타이드 합성을 위해 고순도뿐만 아니라 높고 지속적인 건조도를 제공하는 특수한 범위의 솔벤트를 제공합니다. 또한, 자사의 솔벤트는 최대 1000리터의 병 및 벌크 컨테이너를 포함하는 광범위한 포장 솔루션 덕분에 더 많은 유연성을 제공합니다.
당사의 프리미엄급 솔루션인 EMSURE® 솔벤트는 엄격하고 규제된 실험실 응용분야를 위해 설계되었습니다. 해당 솔벤트는 정제된 불순물 프로파일과 향상된 순도, 수분 함량 및 증발 잔류물 값을 제공합니다. 또한 제약 품질 관리를 위해 ACS, 유럽 약전, ISO에서 설정한 표준을 충족하거나 초과합니다.
일반화학, 화학합성, 생산 및 생명공학 애플리케이션을 위한 솔벤트
자사의 ReagentPlus® 솔벤트는 특수 유기 합성, 분취 규모 액체 크로마토그래피 또는 유리 세척과 같이 더 높은 순도가 필요한 응용분야에 대해 98.5% 이상의 순도를 보장합니다. ReagentPlus® 솔벤트는 다양한 용기로 제공됩니다. ACS 용매는 ACS 애플리케이션 또는 엄격한 품질 사양이 요구되는 일반 공정에서 사용할 수 있습니다. 또한, Sigma-Aldrich® 브랜드 포트폴리오는 수분에 민감한 유기 및 생명공학 애플리케이션을 위해 특수하게 제조된 수분 수준이 극도로 낮은 고순도 무수 용매를 제공합니다.
NMR 솔벤트
우수한 화학적 순도와 높은 동위원소 농축성을 가진 광범위한 NMR 솔벤트를 제공합니다. 최상의 품질을 보장하기 위해 솔벤트 정제 및 수분 함량 감소를 위한 방법을 지속적으로 검토하고 개선합니다. 자사의 모든 NMR 솔벤트는 생산 및 포장 단계에서 엄격한 품질 관리 검사를 거칩니다. 보다 특수한 요구사항을 위해 맞춤화된 생산 및 포장에 대한 편의를 제공합니다. 자사의 NMR 솔벤트를 위한 유리병, 앰플 및 격막병은 다양한 구성과 크기로 제공됩니다.
바이오의약품 및 제약 제제 그리고 생산 제품
제약 분야에서, 규제성 세계는 항상 변화합니다. 최신 요구 사항을 유지하면서 시장 자체에도 주의를 기울이는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 제네릭 및 바이오시밀러가 시장에 출시되면서 발생하는 압력이 계속 증가함에 따라 실제로 중요한 것에 집중하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다: 제품과 함께하는 시간 전반에 걸친 품질과 올바른 파트너라는 실제로 중요한 사항에 집중하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.
자사는 공정 최적화에서 규제 업무 지원에 이르는 다양한 서비스를 통해 개발, 스케일업 및 생산의 모든 단계에서 고객을 지원합니다. 바이오의약품 및 제약 제제 그리고 생산을 위한 고품질 제품의 SAFC® 포트폴리오는 엄격한 품질 관리 절차를 거쳐 해당 cGMP 지침에 따라서 생산됩니다.
당사의 원료는 Emprove® 프로그램의 일환으로 제약 및 바이오의약품 제품의 규제 준수, 완전한 공급망 투명성 및 위험성 완화를 위한 광범위한 문서와 함께 제공됩니다.