Merck
염류
연구, 제약 및 바이오의약품 연구 그리고 분석 애플리케이션을 위한 염류.
다양한 애플리케이션을 위한 세 가지 전용 포트폴리오에 따라서 분류된 포괄적인 염류 포트폴리오: 
  • 분석 화학을 위한 Supelco® 제품
  • 실험실 및 생산을 위한 Sigma-Aldrich® 재료
  • 바이오의약품 그리고 제약 개발 및 제조를 위한 SAFC® 제품
각 포트폴리오 브랜드는 다양한 용량, 포장 재료 및 다양한 문건 패키지의 제품을 제공합니다.    
기기 분석을 위한 고순도 염
자사는 HPLC 및 LC-MS 분석을 위한 광범위한 LiChropur™ 고순도 염류를 공급하여 배경 노이즈 및 신호 억제를 최소화합니다. 이러한 염류는 귀하의 기대에 부응하도록 자사 품질관리 부서에서 애플리케이션 검사를 합니다.
또한, 귀하의 민감한 분석을 위해 순도가 99.99%에서 최대 99.9999%에 달하는 Suprapur 고순도 염류를 제공합니다. 기기 분석에서 샘플 준비를 위한 Suprapur® 고순도 염류는 엄격한 조건에서 정교한 생산 및 결정화 기술을 활용하여 생산됩니다. 자사의 ISO 9001 품질 경영은 Suprapur® 염류가 고도의 배치 간 일관성을 보이도록 합니다. 광범위한 불순물 양상과 함께 배치에 특이적인 분석 인증서(CoA)를 각 제품에 대해 제공합니다.
기존 분석을 위한 염
기존 분석을 위한 포괄적인 범위의 염류를 EMSURE® 및 EMPLURA®의 두 가지 품질 등급으로 제공합니다. 자사 염류는 엄격하게 관리된 조건에서, 독일 담스타트 소재 자사 시설에서 대부분 제조됩니다. 우수한 분석 품질의 프리미엄 등급 EMSURE 염류는 정성 및 정량 무기물 분석에 적합합니다. 이들 대부분은 ISO, ACS, Reag. Ph Eur.같은 국제 표준을 충족하거나 초과하며, 또한 광범위한 시험성적서와 다른 유용한 문서화가 함께 제공됩니다. 따라서 모든 산업 분야의 품질 관리 실험실은 이러한 시약의 국제적 수용과 분석 실험실 감사의 보안이라는 이점을 누릴 수 있습니다. 또한, 자사 EMPLURA® 등급 염류는 예비 실험실 작업과 기본 애플리케이션을 위해 일반적으로 이용됩니다. EMPLURA 등급 염류는 적절한 사양과 가장 일반적인 파라미터 및 편리한 팩 크기로 인해 혜택을 볼 수 있습니다.
연구 및 생산용 고품질 염류
광범위한 Sigma-Aldrich® 염류는 연구 및 생산에서 가장 일반적인 등급이며, 시약 등급에서 자사의 혁신적인 Redi-Dri 무수 염류와 99.99%+ 금속 검사된 고순도 염류까지 포함합니다. 이는 고품질 버퍼, 화학 합성, 분리, 정제, 추출 및 기타 일상 응용 분야의 연구 및 생산 방법에 대한 검증된 고품질 표준 물질입니다. 실험실 벤치에서 벌크 생산 재료까지 규모를 조절 가능한 Sigma-Aldrich®는 일상의 필요를 위해 신뢰할 수 있는 염류를 공급합니다.
바이오의약품 및 의약품 조성 및 생산 제품
규제 요구사항이 계속해서 증가함에 따라, 실제로 중요한 부분에 집중하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 제품 여정 전반에 걸쳐 품질과 적절한 파트너.
자사는 공정 최적화에서 규제 업무 지원에 이르는 다양한 서비스를 통해 개발, 스케일업 및 생산의 모든 단계에서 고객을 지원합니다. 바이오의약품 및 제약 제제 그리고 생산을 위한 고품질 제품의 SAFC® 포트폴리오는 엄격한 품질 관리 절차를 거치며 해당 cGMP 지침에 따라서 생산됩니다.
자사 원료는 Emprove® 프로그램의 일환으로 광범위한 문건과 함께 제공되어 제약 및 생물제약 제품의 준수, 완전한 공급망 투명성 및 위험성 완화를 용이하게 합니다.