Merck
금속
자사의 포괄적인 제품 포트폴리오는 다양한 등급의 금속류 및 금속 산화물을 포함합니다.
R&D, 생산 및 품질 관리의 여러 애플리케이션에 이상적인 다양한 등급의 자사 금속류, 금속염 그리고 금속산화물을 포함하는 자사의 광범위한 제품 라인으로 신뢰할 수 있는 결과를 성취하십시오. 자사는 선택하신 재료, 최신 생산 기술 및 엄격한 품질 경영과 함께 폭넓은 분석 애플리케이션을 위한 최상의 고순도 고품질 제품을 공급하도록 보장합니다. 
자사의 배치 간 일관성 및 우수한 제품 선택성과 함께 실제 사용을 지향하는 순도 등급 및 규격, 다양한 팩 크기의 혜택을 누리실 수 있습니다.   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®와 함께 귀하의 실험실을 향상하십시오.
EMSURE® 및 EMPLURA® 무기물 시약
분석 용도를 위한 자사의 포괄적인 포트폴리오는 EMSURE® 및 EMPLURA® 브랜드를 포함하며 두 가지 품질 등급의 광범위한 무기물 제품을 제공합니다. 이러한 제품은 놀라운 품질과 순도로 인해 처음부터 우수한 정확성, 효율성 및 경제성을 제공합니다.
프리미엄 등급 EMSURE® 제품은 규제용 분석 및 고강도 실험실 애플리케이션을 위해 최적화된 고순도(99.7 – 99.9%)를 제공합니다. 광범위한 사양 및 월등한 품질을 가진 이러한 제품으로 시험 조건을 완전하게 관리하며 불확실성을 제거할 수 있습니다. 또한 최신 분석 기술에 사용하기에도 적합합니다.
기본 등급 EMPLURA® 제품 범위는 예비 실험실 작업, 세척 또는 표준 생산 공정과 같은 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 경제적 무기물 제품은 가장 일반적인 파라미터와 함께 적절한 사양을 제공하며, 소형 팩 크기뿐만 아니라 벌크 수량으로도 이용 가능합니다.
향상된 유동성과 화학적 순도를 가진 EMSURE® 염류
Metals for Pharmacopoeia Analysis
약전 분석에 적합하고 미국화학회(ACS) 또는 유럽 약전(Reag. Ph Eur)과 같은 국제 표준의 요구사항을 충족하거나 뛰어넘는 고품질 금속 염, 금속 및 새로운 금속을 선별하여 제공합니다. 자사의 “분석용 EMSURE®” 고순도 금속염, 금속류 및 귀금속(일반적으로 > 99.0%)은 귀하의 특별한 필요에 부합하도록 미량 불순물에 대해 특정적으로 검사되며 다른 크기로 포장됩니다.
모든 EMSURE® 및 EMPLURA® 제품은 포괄적인 분석 인증서(CoA) 그리고 물질안전보건자료(MSDS)와 함께 공급되어, 절대적인 분석적 보안성을 제공합니다. EMSURE® 등급 제품의 경우, 더 포괄적인 문건을 제공합니다.