Gas Chromatography (GC)
Gas chromatography (GC)는 혼합물에서 휘발성 및 반휘발성 화합물을 분리하고 분석하는 데 사용되는 일반적인 분석 기법입니다. GC는 속도 및 민감도와 함께 뛰어난 분해능이 결합된 널리 사용되는 분석 기법입니다. 이는 환경, 석유, 화학, 식음료 그리고 의약품 산업 등 많은 산업에 널리 사용됩니다.
주요 카테고리
고체상 추출법(SPE) 및 QuEChERS 시료 준비를 위한 다양한 재료를 찾아보십시오. 카트리지, 튜브, 플레이트 및 기타 다양한 제품들.
머크의 고품질 제품으로 공기 모니터링을 향상시키십시오. 능동형/수동형 샘플러, 펌프, 정밀한 대기 및 작업장 측정을 위한 부속품을 찾아보십시오.
GC는 다른 형태의 크로마토그래피와 같이 고정상과 이동상을 이용합니다. GC에서 이동상은 보통 헬륨이나 질소 같은 불활성 가스이며, 고정상은 기체-고체 크로마토그래피(GSC)라고 부르는 고체 흡착제 또는 기체-고체 크로마토그래피(GLC 또는 단지 GC)라고 부르는 불활성 지지대위에 흡착된 액체입니다.
가스 크로마토그래피는 어떻게 작동합니까?
샘플 수집 및 전처리 후 관심 분석물은 컬럼 내부에서 분리되고 검출기는 컬럼에서 나오는 성분의 양을 측정합니다. GC에서 분석물을 기기의 시료수집 포트에 주입하면 분석물이 오븐으로 진입하여 기화됩니다. 기화된 시료는 이동상을 형성하는 불활성 가스의 유속에 의해 크로마토그래피 컬럼을 통해 이동합니다. 컬럼의 고정상과 운반 가스 사이의 시료 분할에 있는 화합물. 화합물-고정상 상호작용의 강도에 따라 분석물의 체류 시간이 결정됩니다. 컬럼 출구에서 화합물이 지나갈 때 검출기(MS 또는 비MS)가 신호를 생성합니다. GC 분리의 결과가 크로마토그램입니다.
테스트 샘플의 농도를 측정하기 위해 농도가 알려진 표준 샘플을 GC 장비에 주입합니다. 표준 물질의 피크 체류 시간 및 위치를 시험 시료 결과와 비교하여 미지의 농도를 결정합니다. GC에서 시험 시료의 신뢰할 수 있는 정량화를 위해 일반적으로 외부 및 내부 표준을 사용합니다. 알려진 표준 물질이 실제 시료와 별도로 분석되며 다른 크로마토그램의 시료 결과와 비교하는 경우 이를 외부 표준이라고 합니다. 표준 물질이 시료에 첨가되어 동시에 분석되면 이를 내부 표준이라고 합니다.
GC 분석용 시료 수집 및 전처리
해당 화합물이 휘발성(기화될 수 있음)이지만 열에 안정적이면(고온에서 분해되지 않음) GC로 많은 시료를 분석할 수 있습니다. 샘플은 고체, 액체 또는 기체 물질에서 수집할 수 있습니다. GC에서 분석할 시료를 전처리할 때 시료의 품질이 최종 크로마토그래피 결과의 정확성과 정밀도에 영향을 미치기 때문에 시료의 복잡성을 최소화하는 것이 중요합니다. GC 분석에 앞서 분석물과 시료 매트릭스를 분리하고 농축하기 위해 다양한 매트릭스별 시료 전처리 기법을 사용할 수 있습니다.
GC 컬럼 선택 방법
GC 컬럼은 크로마토그래피 분리가 일어나는 GC 시스템의 가장 중요한 구성요소입니다. 적합한 GC 컬럼을 선택할 때 고정상, 컬럼 내경(ID), 필름 두께, 컬럼 길이의 4가지 주요 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요소들은 컬럼의 효율성, 분해력, 시료 용량에 영향을 미칩니다.
고정상은 분석을 수행할 응용분야에 따라 선택해야 합니다.
관련 자료
- Optimize gas chromatography separations with suitable columns, considering stationary phase, internal diameter, film thickness, and column length.
- In 1983, the first special purpose fused silica capillary GC column was introduced. Since then, an impressive list of special purpose fused silica capillary GC columns has followed.
- Derivatization is a technique that usually involves a reaction of the analyte(s) of interest with a particular derivatization reagent.
- The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
- Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- 모두 보기 (48)
관련 프로토콜
- Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- GC Analyses of Free Fatty Acids
- There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
- Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.
- 모두 보기 (73)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com
또는 전화 +1 (800) 244-1173
추가 지원
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 계산기 및 앱
웹 툴박스 - 분석 화학, 생명과학, 화학 합성 및 재료 과학을 위한 과학 연구 도구 및 리소스.
- Customer Support Request
씨그마 알드리치의 주문, 제품, 계정 및 웹사이트에 대해 궁금하신 부분을 확인할 수 있습니다
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Gas chromatography (GC) 워크플로우 솔루션