Mass Spectrometry
질량분석(MS)은 시료에 들어있는 화학물을 식별하기 위해 질량 대 전하(m/z) 비율을 사용하는 분석 기술입니다. 이 방법은 화합물의 분자량을 측정하고 동위원소 존재비를 분석하여 화합물을 식별합니다. 질량 분석기는 시료를 기체성 이온으로 변환시킨 다음 질량 대 전하 비율과 상대 존재비로 이온을 식별합니다.
오늘날 질량 분석법은 선택성, 민감도, 다중 시료 분석과 같은 다양한 장점을 가지고 있는 잘 알려진 검출 방법입니다.
질량 분석법은 액체 크로마토그래피, 박막 크로마토그래피, 가스 크로마토그래피 또는 유도결합플라즈마와 같은 다양한 크로마토그래피 기술과 결합할 수 있습니다. 질량 분석기는 의약품 및 식품 산업, 건강 클리닉, 임상연구 실험실, 법의학과 환경 시험 실험실 등 많은 연구 분야와 산업에 널리 사용됩니다.
크로마토그램 찾기
관련 기술 문서
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- A MALDI-based Chip Technology for Single-Cell Mass Spectrometry (SCMS)
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- 모두 보기 (80)
관련 프로토콜
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Last year, the International Fragrance Association (IFRA) published a new method for the testing of 57 potentially allergenic fragrances. We introduce two new dedicated certified reference materials (CRMs) and their analysis by GC using an ionic liquid capillary column, providing unique selectivity & stability.
- Alkylphenols are starting materials for the synthesis of alkylphenol ethoxylates, which are widely used as non ionic tensides, dispersive agents in paper and leather manufacturing, emulsifiers for pesticide formulations and as auxiliary agents for drilling and flotation.
- 모두 보기 (101)
더 많은 아티클 & 프로토콜을 찾아보세요.
질량 분석법은 어떻게 작동합니까?
질량 분석법은 개별 분자를 이온으로 변환시킨 다음 생성된 이온의 상대적 존재비를 분석합니다. 질량 분석법의 이온 챔버에서, 각각의 개별 분자는 분자 이온을 형성하기 위해 이온화되며, 모분자보다 하나 적은 전자를 갖습니다. 분자 이온 또는 '라디칼 양이온'은 이온으로 파편화되고, 그 다음 파편화과정을 추가로 거칩니다. 질량 분석법은 하나의 복잡한 시료에서 많은 이온을 생성합니다. 이온은 전자기장에서 가속되고 질량 대 전하(m/z)의 비율에 따라 분리됩니다. 질량 분석법의 검출기는 상대적 존재비에 비례하여 이온을 기록하며 해당 분자에 대한 질량 스펙트럼을 생성합니다.
질량 분석법 애플리케이션
질량 분석법의 민감성 때문에 밀리미터당 나노그램 미만(ng/mL)의 극도로 낮은 농도에서 매우 낮은 분자량을 측정하는 데 널리 사용됩니다. 질량 분석법을 모세관 전기영동, GC, HPLC와 같은 다른 분리 기술과 결합할 수 있어 동시에 분석물 분리와 식별할 수 있는 다목적의 분석 도구입니다.
질량분석의 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 단백질과 펩타이드의 아미노산 서열 분석
- 약물 개발 중 불순물 평가
- 활성 의약품 성분 순도 평가
- 소변, 혈액, 모발에서 불법 약물 정기 분석
- 아미노산, 지방산, 유기생합성에 대한 유전질환 검출