Merck
HPLC 컬럼
초록색 표면 위에 흩어져 있는 여러 가지 Supelco<sup>®</sup> HPLC 및 UHPLC 컬럼들의 컬렉션. 이러한 컬럼은 금속 마감 처리된 원통형이며 양쪽 끝에 피팅이 장착되어 있으며, 다양한 분석적 요구에 맞는 크로마토그래피 컬럼 기술을 대표합니다. 여러 가지 크기가 있으며 일부는 규격이나 모델 번호가 표시된 라벨이 있습니다.
Supelco® HPLC 및 UHPLC 컬럼은 오늘날의 신속한 U/HPLC, LC-MS 및 바이오폴리머 분리는 물론 다양한 산업 분야에서 규제된 약전 및 규제 기관 방법을 충족합니다. Supelco® HPLC 제품은 Fused-Core® 입자 기술, 단일체 실리카 및 초고순도 실리카를 포함한 완전 다공성 입자와 함께 제공됩니다. 또한 높은 pH 안정성을 위해 다공성 흑연 탄소(porous graphitic carbon, PGC) 입자와 고분자 입자를 사용할 수 있습니다.
섹션 개요
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
다공성 흑연 탄소(porous graphitic carbon, PGC) 입자
Supel™ Carbon LC 컬럼 같은 다공성 흑연 탄소(PGC) 컬럼은 실리카입자충전 컬럼과는 비교할 수 없는 고유의 크로마토그래피 특성을 제공합니다.  고온(> 200°C)뿐만 아니라 전체 pH 범위를 사용할 수 있어 크로마토그래피 분석가들에게 새로운 영역을 열어줍니다.
표면 다공성 실리카입자(SPP)/Fused Core® 기술
표면 다공성 실리카 컬럼은 동일한 크기의 완전 다공성 입자보다 더 빠른 속도와 보다 높은 효율성을 제공합니다. Ascentis® Express 및 BIOshell™과 같은 Fused-Core® HPLC 컬럼은 모든 HPLC 시스템을 최대 속도와 성능을 갖춘 빠른 HPLC 장비로 전환할 수 있습니다.
단일체 실리카
  • Chromolith® HPLC 같은 단일체 실리카 기반 HPLC 컬럼은 높은 매트릭스 내성과 긴 컬럼 수명으로 매우 낮은 컬럼 배압에서 신속한 분리가 가능하므로, 매트릭스가 풍부한 시료의 고처리량과 비용 효율적인 분석에 이상적인 제품입니다.
  • Chromolith® HPLC 컬럼은 2 µm 대공극과 13 nm 중공극이 있는 바이모달 기공 구조의 단일체 실리카로 만들어집니다. 이러한 구조 덕분에 컬럼은 다양한 주요 이점을 가집니다.
  • Chromolith® WP 컬럼은 고순도 다공성 실리카의 단일 연속 막대로 구성된 넓은 기공(300Å)의 단일체 실리카 컬럼입니다. 이러한 컬럼은 보다 길어진 수명 동안 일관된 성능을 보여줌으로써 기존 컬럼에 비해 더 큰 잠재력을 보여주었습니다. 고객별 변형이 가능한 Protein A 친화성 컬럼과 에폭시 컬럼도 제공됩니다.
완전 다공성 실리카입자(FPP) B형(고순도 실리카)
  • Purospher® STAR HPLC 및 UHPLC 컬럼은 염기성, 중성 및 금속 킬레이트화 시료의 피크 테일링 없는 분리에 가장 적합합니다. 최고의 성능과 안정성 덕분에 확장된 pH 안정성을 가지고 방법론 개발 측면에서 최대한의 융통성을 발휘할 수 있습니다.
  • Discovery® HPLC 컬럼은 생체분자 및 저분자 분석에 효율적입니다. 이 컬럼은 극성 및 비극성 결합을 갖추고 있으며 LC-MS 응용 분야를 위한 고유한 보유성, 선택성 및 무블리딩 특성을 갖추고 있습니다.
  • Ascentis® 결합상은 다양한 선택성을 가지고 있습니다. B형 실리카는 컬럼이 불활성, 안정성 및 재현성을 띄도록 합니다. 실리카의 높은 표면적은 분취 용량에 적합합니다.
  • SeQuant® HILIC HPLC 컬럼(친수성 상호작용 액체 크로마토그래피)은 밀도 있게 결합된 양쪽이온 작용기를 가지고 있습니다. 이러한 HILIC 컬럼은 다양한 길이, 입자 크기 및 기공 직경으로 제공되며, 뛰어난 재현성과 견고성을 보입니다.
  • Sepax® HPLC 컬럼은 펩타이드 및 단백질 분석에 주로 활용되는 고다공성 실리카 기반 컬럼입니다.
완전다공성실리카입자(FPP) A형(기존 실리카)
  • Supelcosil® 실리카 기반 HPLC 컬럼 제품군은 마이크로보어(Microbore)부터 분취 규모까지 다양한 입자 크기와 컬럼 구성을 갖춘 광범위한 결합상 화학을 갖추고 있습니다. 이 컬럼은 극성, 비극성 및 하전 분석물에 대해 뛰어난 효율성을 보여줍니다.
  • LiChrospher® 및 Superspher® HPLC 컬럼은 용도가 다양하고 신뢰할 수 있으며, 수천 개의 확립된 HPLC 분석법에서 증명되었습니다.
  • LiChrosorb® HPLC 컬럼은 분석 규모 5μm부터 생산 규모에 맞는 큰 입자까지 불규칙한 실리카 입자로 채워져 있습니다.
  • TSKgel® HPLC 및 UHPLC 컬럼은 겔 여과, 겔 투과, 이온 교환, 역상, 소수성 상호 작용, 친수성 상호작용 및 친화성 크로마토그래피에 이용 가능합니다. (미국과 유럽에서만 구매 가능합니다)
완전다공성폴리머입자
  • apHera™ 역상 및 아미노 HPLC 컬럼은 pH 범위 2 - 12에서 안정적이며 알칼리 용액으로 세척할 수 있습니다. 펩타이드, 소단백질, 탄수화물, 극성 약물 및 유기산 분석에 이상적입니다.
  • Supelcogel® HPLC 컬럼은 폴리스티렌-디비닐벤젠 공중합체(PS-DVB)로 충전되어 화학적으로 안정적입니다. PS-DVB 공중합체의 두 가지 변형(6% 및 8% 교차 결합)은 검체의 분리 공정을 극대화합니다.
  • Hamilton 폴리머역상 HPLC 컬럼은 높은 역학적 및 열 안전성을 가지고 있어 극도로 불활성이고, 효율적이며, 내구성이 좋습니다.
  • TSKgel® HPLC 및 UHPLC 컬럼은 단백질, 펩타이드 및 기타 생체분자의 분리에 이용 가능합니다. 다양한 공극 크기를 가진 실리카 및 메타크릴레이트 분자를 함유하여 광범위한 분자량을 가진 분석물을 수용할 수 있습니다. (미국과 유럽에서만 구매 가능합니다)
키랄 HPLC 컬럼
다양한 응용분야를 위한 광범위한 chiral HPLC 컬럼을 보유하고 있습니다.
  • Astec CYCLOBOND™ 키랄 컬럼에는 결합된 시클로덱스트린 상이 있어 유기 분자를 선택적으로 화학적으로 분리할 수 있습니다.
  • Astec CHIROBIOTICTM 키랄 컬럼은 LC-MS 키랄 응용분야에서 이용 가능한 고순도 실리카겔에 결합된 거대고리 당단백질에 기반합니다.
  • DMPC(3,5-디메틸페닐 카바메이트)로 코팅된 구형 고순도 다공성 실리카를 가진 Astec Cellulose DMP 키랄 컬럼은 정상, 극성 유기 및 SFC 조건에서 다양한 키랄 화합물을 분리할 수 있습니다.
  • Astec 구리 리간드 교환 키랄 컬럼은 hydroxy acid, amino acid, 이중 기능성 racemate 및 기타 amine 분해에 유용합니다.
관련 자료
  • Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
    The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
  • Brochure: HPLC Column Selection Guide
    The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
  • Brochure: HPLC Method Development Guide
    High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
  • Brochure: Ascentis® Express Columns
    Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
  • Brochure: BIOshell™ Columns
    The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
  • Brochure: Chromolith® HPLC Columns
    To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
  • Brochure: Purospher STAR Columns
    The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
  • Brochure: Chiral HPLC Columns
    Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
  • Brochure: HPLC Accessories
    The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
  • Brochure: Discovery Bio Columns
    Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
  • Brochure: LC-MS Resource Guide
    In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
  • Brochure: LC-MS Contaminants
    In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
  • Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
    Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
  • Application Guide: Drug of Abuse
    Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
  • HPLC Method Transfer Calculator
    Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
  • Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
    The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
  • Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
    To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
4 중 1 페이지
관련 웨비나
다양한 색상이 표시되어 있는 열려 있는 노트북. 오른쪽에는 파란색의 양식화된 인체 형태, 왼쪽에는 분홍색 직사각형을 특징으로 하며, 배경은 노란색입니다.
웨비나: MS 감도를 향상시키기 위한 팁과 요령
이 웹캐스트에서는 불순물과 오염으로 인해 발생하는 LC-MS의 원인과 문제점에 대해 자세히 설명하고 고품질 및 고감도 LC-MS 분석을 활성화하거나 유지하기 위한 팁과 요령을 제공합니다.
다양한 색상이 표시되어 있는 열려 있는 노트북. 오른쪽에는 파란색의 양식화된 인체 형태, 왼쪽에는 분홍색 직사각형을 특징으로 하며, 배경은 노란색입니다.
웨비나: Supel™ Carbon LC Columns: New Tools for the Chromatographer’s Tool Box
완전 다공성 탄소 기반 고정상 물질인 다공성 흑연 탄소에 대해 알아보세요. 이를 사용하여 저분자와 더 작은 단백질 및 펩타이드를 분석할 수 있습니다.
다양한 색상이 표시되어 있는 열려 있는 노트북. 오른쪽에는 파란색의 양식화된 인체 형태, 왼쪽에는 분홍색 직사각형을 특징으로 하며, 배경은 노란색입니다.
웨비나: Improving Bioanalysis Workflows
LC-MS를 사용한 단클론 항체의 정량은 샘플 준비부터 LC-MS 정량까지 워크플로우의 복잡성으로 인해 어려운 분석 과제입니다. 이 프레젠테이션은 인간 및 동물 혈청에서 단일 클론 항체 및 단백질의 정량을 위한 간단하고 높은 처리량 방법을 강조합니다.
다양한 색상이 표시되어 있는 열려 있는 노트북. 오른쪽에는 파란색의 양식화된 인체 형태, 왼쪽에는 분홍색 직사각형을 특징으로 하며, 배경은 노란색입니다.
웨비나: 키랄에 대한 고찰: 효율적인 거울상체 분리를 위한 전략과 도구
이 세미나의 초점은 키랄 화합물이 포함된 샘플을 특성화하는 데 지난 몇 년 동안 사용된 다양한 전략과 방법에 대한 개요를 제공하는 것입니다.
다양한 색상이 표시되어 있는 열려 있는 노트북. 오른쪽에는 파란색의 양식화된 인체 형태, 왼쪽에는 분홍색 직사각형을 특징으로 하며, 배경은 노란색입니다.
웨비나: Advances in Liquid Chromatography Separations Employing Carbon Particles
본 프레젠테이션은 기존 '실리카-HPLC'로 분리하기 어려운 화합물 분석에 있어 지난 2년 동안 '탄소-HPLC'의 최근 발전에 초점을 맞췄습니다.
다양한 색상이 표시되어 있는 열려 있는 노트북. 오른쪽에는 파란색의 양식화된 인체 형태, 왼쪽에는 분홍색 직사각형을 특징으로 하며, 배경은 노란색입니다.
웨비나: 까다롭고 매트릭스가 풍부한 시료의 HPLC 분리에서 비용 효율성을 높이는 방법
머크의 웨비나에 참여하여 "까다롭고 매트릭스가 풍부한 샘플의 HPLC 분리에서 비용 효율성을 높이는 방법"에 중점을 두고, 빠른 분리와 매우 높은 매트릭스 허용성을 제공하는 컬럼 재료로 실험실 생산성을 향상시켜 비용과 시간을 절약하는 방법에 대해 알아보십시오.
*Tosoh Bioscience 컬럼은 다음의 국가에서 이용 가능합니다.
알바니아
안도라
아르헨티나
아르메니아
오스트리아
아제르바이잔
아프가니스탄
알제리
알바니아
아르메니아
아제르바이잔
벨라루스
벨기에
벨리즈
볼리비아
보스니아-헤르체고비나
브라질
불가리아
바레인
벨라루스
보스니아-헤르체고비나
보츠와나
부르키나파소
캐나다
칠레
콜롬비아
코스타리카
크로아티아
쿠바 도미니카 공화국
키프로스
체코
카메룬
중앙아프리카 공화국
차드
콩고
콩고민주 공화국
크로아티아
덴마크
지부티
에콰도르
이집트
엘살바도르
에리트레아
에티오피아
에스토니아
핀란드
프랑스
프랑스령 기아나
조지아
독일
그리스
가봉
조지아
가나
과테말라
가이아나
아이티
온두라스
헝가리
아이슬란드
아일랜드
이탈리아
이라크
이스라엘
카자흐스탄
코소보
카자흐스탄
케냐
코소보
쿠웨이트
키르기스스탄
레바논
리비아
라트비아
리히텐슈타인
리투아니아
룩셈부르크
마다가스카르
말라위
몰타
마우레타니아
모리셔스
멕시코
몰도바
모나코
몬테네그로
몰도바
몽골
모로코
모잠비크
니카라과
나이지리아
네덜란드
북 마케도니아
(예전 마케도니아)
노르웨이
오만
파나마
파라과이
페루
폴란드
포르투갈
푸에르토리코
카타르
러시아
르완다
루마니아
러시아
산 마리노
세르비아
슬로바키아
슬로베니아
스페인
스웨덴
스위스
사우디아라비아
세네갈
세르비아
세르비아-몬테네그로
남아프리카공화국
수리남
타지키스탄
탄자니아
토고
튀니지
튀르키예
우크라이나
우루과이
투르크메니스탄
영국(UK)
미국
우간다
우크라이나
아랍에미리트 연합국
우즈베키스탄
바티칸
베네수엘라
예멘
잠비아
짐바브웨