Merck
대분자 HPLC
대분자 HPLC
생체 분자는 살아있는 유기체의 기본 구성 요소로서 생명체에 필수적인 많은 생물학적 과정을 수행하는 살아있는 세포에서 생성되는 대형의 중합성 화학 화합물입니다. 주요 생체 분자의 종류에는 단백질, 펩타이드, 폴리뉴클레오티드, 탄수화물, 지질, 비타민, 코엔자임 등이 있습니다. 대분자와 생체 분자 구조의 특성, 화학적 다양성, 생물학적 활성을 고려할 필요성, 복잡한 매트릭스는 효율적인 규명화 기술이 필요합니다. 많은 분리 및 분석 기법을 사용할 수 있지만, 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)가 가장 일반적으로 사용됩니다. HPLC 생체 분자 분석은 많은 기능기 및 여러 가지 형태로 인해 역상, 크기 배제 또는 이온 교환과 같은 다양한 모드를 기반으로 하고 있습니다. 적용하는 분리 모드에 관계없이 정확하고 신뢰할 수 있는 생체 분자 분리를 위해서는 효율적인 컬럼 충전과 일관적인 고정상 입자 화학물질이 중요합니다.   
주요 카테고리
여러 가지 화학물질 병과 각기 다른 크기, 형태, 색상을 한 용기의 모음. 일부 병에는 빨간색 뚜껑과 가연성 및 부식성 물질이라는 것을 나타내는 위험 기호가 포함된 라벨이 있습니다. 또한 노란색 뚜껑이 있는 작은 바이알들도 있으며, 하얀색 뚜껑이 있는 시험관이 함께 있습니다.
인증 참조 물질
정밀하고 신뢰할 수 있는 실험실 검사를 위해 머크의 고품질 분석 화학 제품에 대해 알아보십시오. 크로마토그래피, 분광법 등을 위한 최신 기기, 시약, 소모품을 찾아보십시오
제품 구매
초록색 표면 위에 흩어져 있는 여러 가지 Supelco<sup>®</sup> HPLC 및 UHPLC 컬럼들의 집합. 금속으로 마감된 원통형이며 양쪽 끝에 이음부가 있는 이 컬럼들은 각기 다른 분석 요구사항을 위한 다양한 크로마토그래피 컬럼 기술을 나타냅니다. 여러 가지 크기가 있으며 일부는 규격이나 모델 번호가 표시된 라벨이 있습니다.
HPLC 컬럼
머크의 폭넓은 HPLC 컬럼 제품군으로 정밀하게 분리하세요. 보존성, 해상도, 선택성을 강화하세요. 오늘 주문하세요.
제품 구매
액체 검체용 유리 베럴에 적합한 플런저가 있는 오토샘플러 시린지.
분석 주사기
최적화된 샘플링: Hamilton, SGE, VICI® 정밀 샘플링 시린지 - 표준, 고품질. 응용분야, 호환성, 선호도에 기반하여 선택하십시오.
제품 구매
눈금이 있는 유리 바이알
분석 바이알
신뢰할 수 있는 세포 트랜스펙션 결과를 요구하는 작업을 할 때를 대비하여 머크의 종합적인 트랜스펙션 시약 필수품, 선택 도구, 프로토콜 제품군에 대해 알아보십시오.
제품 구매
역상 생체 분자 HPLC
역상 HPLC(RP-HPLC)는 단백질, 단백질 절편, 펩타이드를 분리하고 분석하는 데 사용되는 민감하고 다용도의 기술입니다. RP-HPLC는 비극성 고정상과 극성 이동상을 사용합니다. 고정상에서 단백질과 펩타이드 보유는 흡착과 분할 원칙을 따릅니다. 소수성 단백질 부위는 고정상에 가역적으로 부착됩니다. 단백질은 이동상의 비극성 성질을 증가시켜 용출합니다. 분리능은 공극 크기, 입자 크기, 컬럼 길이 및 고정상에 부착된 탄화수소 사슬에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
크기 배제 크로마토그래피(SEC)
크기 배제 크로마토그래피(SEC)는 분자를 크기(즉, 유체역학적 반경)로 구분하는 비변성 크로마토그래피 모드입니다. 이 모드는 고정상과 분석물의 상호작용에 의존하지 않고 정지상 입자를 통한 무작위 분석물 흐름에 의존합니다. 고분자 중량 분석물은 고정상 입자 공극에서 완전히 또는 부분적으로 배제되기 때문에 더 일찍 용출되는 반면, 저분자 중량 분석물은 더 많은 시간을 입자를 통해 불규칙한 경로를 탐색하는 데 소비하기 때문에 시간이 더 소요됩니다. SEC는 단클론 항체(mAbs) 침전과 절편의 특성, 알려지지 않은 단백질 분자량 추정, 단백질 제형 안정성 측정에 사용되었습니다.
소수성 상호작용 크로마토그래피(HIC)
소수성 상호작용 크로마토그래피(HIC)는 소수성 분석물 부분 구조와 소수성 고정상 리간드 사이의 상호작용에 따라 분석물을 분리하는 크로마토그래피 모드입니다. 분자량이 작고 접히는 성향이 낮기 때문에 HIC는 펩타이드 분리에 사용되지 않습니다. 고염농도에서 단백질 수화층은 소수성 표면 영역이 비극성 고정상과 상호작용할 수 있을 정도로 충분히 파괴될 수 있습니다. 염의 선택은 단백질 수화층(무질서)을 교란하거나 단백질 수화층 형성(안정화)을 촉진하는 능력에 의해 양이온과 음이온을 분류하는 Hofmeister 시리즈에 의해 결정됩니다. 대표적인 염류는 황산암모늄, 황산칼륨, 황산나트륨을 포함합니다. 소수성 상호작용 크로마토그래피는 현재 항체-약물 접합체(ADC)의 약물 대 항체 비율(DAR) 프로파일을 결정하기 위해 사용되고 있습니다.
이온 교환 크로마토그래피(IEX)
이온 교환 크로마토그래피(IEX)는 분석물을 전하에 따라 분리하는 크로마토그래피 모드입니다. 단백질과 펩타이드는 산과 염기의 기능을 모두 가지는 양쪽성입니다. 산성 단백질 기능성에는 아스파르트산, 글루탐산, 시스테인, 티로신, α-카르복실레이트 C-말단이 포함됩니다. 염기성 단백질 기능성으로는 아르기닌, 히스티딘, 리신, α-아민 N-말단이 포함됩니다. IEX를 사용하여 생체치료 전하를 띤 변종을 감지하고 분리할 수 있습니다. 전하를 띤 변종은 전령 RNA(mRNA) 전사 오류 및/또는 탈아미드화, 산화 또는 글리코실화 같은 PTM(Post-translational modification)을 통해 발생할 수 있습니다.
분석물 등전점(pI)을 기준으로 IEX 컬럼을 선택해야 합니다.  이동상 pH상이 pI보다 낮으면 분석물이 양전하를 띠고 양이온 교환 컬럼에 결합합니다.  이동상 pH상이 pI보다 높으면 분석물이 음전하를 띠고 음이온 교환 컬럼에 결합합니다.
친화성 크로마토그래피
친화성 크로마토그래피는 분석물과 고정상 리간드 사이의 특정한 상호작용에 의존합니다. 이상적으로는 관심 분석물만 고정상과 상호작용하기 때문에 다른 모든 시료 성분이 컬럼을 통과할 수 있습니다. 그 다음 분석물을 용출하기 위하여 두 번째 이동상이 컬럼을 통과합니다.
단백질 A 크로마토그래피는 바이오 제약 산업에서 가장 일반적으로 사용되는 형태의 친화성 크로마토그래피입니다.  단백질 A는 S. aureus의 세포벽에서 발견되는 42kDa 표면 단백질입니다.  이 단백질은 특히 IgGs의 Fc 영역의 중쇄에 결합하는 방법으로 다른 시료 성분에서 IgG를 분리하는 이상적인 기전입니다.  대부분의 단백질 A 컬럼은 다공성 유기 입자 위에 단백질을 고정시켜 제조합니다.  그러나 단백질 A 크로마토그래피를 위한 단일화 포맷이 생산되어 효율성을 있게 다양한 유량에서 다량의 시료를 처리할 수 있습니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.