분석용 시린지
제품
관련 제품 자료
- Syringe Care
Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis. Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Hamilton 주사기 제품
Hamilton 시린지 는 기밀(Gastight) 및 Microliter™의 두 가지 형식으로 이용 가능하며, 주요 차이점은 플런저 설계입니다. 이러한 화학적 불활성 시린지는 스테인리스 스틸, 붕규산 I 형 유리 또는 PTFE로 이루어진 시린지 본체를 특징으로 합니다. 정밀한 PTFE 플런저 팁이 있는 기밀(Gastight) 시린지 는 액체 및 기체 검체 모두를 위한 누출 방지 밀봉을 제공합니다. 스테인리스 스틸 플런저가 있는 Microliter™ 시린지 는 적절한 유리 배럴에 수작업으로 끼워져서 둘 사이가 단단히 밀봉됩니다. 이러한 시린지 는 침전되거나 유리에 접착되지 않는 균일한 액체 검체에 사용됩니다.
SGE 시린지 제품
SGE 시린지 는 GC 및 HPLC 오토샘플러 그리고 GC 및 LC 수동 주입에 사용 가능합니다. 플런저 보호, 유도 플런저 및 SuperfleX® Plunger를 특징으로 한 SGE 시린지 옵션은 플런저가 구부러지거나 뒤틀리는 것을 방지합니다. SGE는 여러 시린지 용량을 구별하기 위해 크로마토그래피 시린지에 색상 코딩을 도입하여 간편하게 용량을 식별하도록 제작되었습니다. 플런저 내장 바늘 시린지는 캐리오버가 없는 완전한 검체 이동으로 잘 알려져 있습니다.
VICI(Valco) 시린지 제품
자사는 액체 및 기체 검체 모두를 위한 Valco의 고품질이며 신뢰할 수 있는 VICI 정밀 샘플링 시린지를 제공합니다. 내장 가압 옵션을 통해 휘발성 샘플을 쉽게 보관 및 운반할 수 있습니다. 바늘을 고정하거나 제거 가능도록 설계된 VICI 시린지는 누출이 없고 적은 용량에 적합합니다.