인증 표준 물질
자사는 법의학 및 임상 독성학 분석, 진단 테스트, 치료 약물 모니터링, 캐나비스 검사, 환경 분석, 제약 연구, 식품 및 음료 검사 등 다양한 검사를 위한 인증 표준 물질(CRM)을 제공합니다.
Supelco®의 CRM 제품군은 표준 물질 생산자를 위한 최고 품질 시스템을 달성하는 ISO 17034 및 ISO/IEC 17025 이중 인증에 따라 제조 및 검사되었습니다. 또한 IRMM, Paragon Scientific, Whitehouse Scientific과 같이 국제적으로 인정받는 생산자의 CRM도 공급합니다.
자사의 제품은 다음과 같습니다.
- 크로마토그래피, 질량 분석법, 정량 NMR, ICP, AAS 검사 플랫폼을 위한 유기 및 무기 CRM.
- 알칼리도, BOD, pH 보정, 탁도, 토양 QC 등의 검사 파라미터에 대한 환경 매트릭스 CRM.
- 산업 원자재, 분광법, 공기 모니터링, 임상 화학, 물리적 성질, 식품 및 농산물 시험을 포함하는 애플리케이션을 위한 CRM.
관련 제품 자료
- Article: How to Choose the Correct Reference Material Quality Grade
표준물질, 표준품, 인증표준물질은 분석 시험에 중요합니다. 교정용 표준물질을 사용하든 정량 분석용 표준물질을 사용하든, 우리는 여러분의 애플리케이션 분야에 맞는 이상적인 표준물질을 선택하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
- Article: Complete Workflow for Comprehensive Cannabis Terpenes Analysis
Terpenes are a class of compounds responsible for the particular aroma or fragrance of the cannabis flower. The search of cannabis customers for a desired aroma or effect makes it important to determine the terpene profile of a cannabis strain.