ICP 및 AAS 표준물
모든 측정은 시스템 교정에 사용하는 표준물질만큼 정확합니다. 측정 정확도가 중요한 경우, 모든 분석을 고품질, 인증 표준 물질 또는 교정 표준물의 새로운 바이알로 시작하는 것이 중요합니다. 자사의 TraceCERT®, Certipur®, AAS 단일 및 다중 성분 인증 표준 물질 용액은 ISO/IEC 17025와 ISO 17034 지침을 모두 충족하는 최고 순도의 시작 물질로 생산됩니다.
자사의 AAS 및 ICP 표준 물질은 즉시 사용할 수 있는 용액으로 NIST의 1차 표준 물질에 대해 인증되고 추적 가능합니다. 자사의 포괄적인 문서에는 ISO 가이드 31 지침에 따라 발급된 분석 인증서에 대한 적절한 불확도 계산이 포함되어 있습니다.
제품
AAS 및 ICP 단일 성분 CRM 용액
AAS, ICP-OES, ICP-MS 애플리케이션을 위한 다양한 농도의 광범위한 단일 성분의 표준 용액을 제공합니다. TraceCERT® 제품의 분석 인증서에는 NIST 추적 가능한 밀도, 인증 절차에 대한 정보, 추적성 측정, 저장 동작, 불확도 평가, 측정된 미량 불순물을 제공합니다.
ICP 다중 성분 CRM 용액
자사의 TraceCERT® and Certipur® CRM 다중 성분 용액에는 조율 용액, 주기율표 혼합물, 독성 성분 혼합물, ICP-MS 및 파장 교정 혼합물, 흑연로 AAS 혼합물이 포함됩니다. 또한 알칼리 및 알칼리 금속, 희토류 금속, 금속 및 비금속 성분, 전환 후 금속 및 전이 금속 등 여러 성분 그룹 혼합물도 제공합니다.
Titrisol® 농축 단일 성분 용액
자사는 사용하기 쉬운 Titrisol® 농축액으로 많은 AAS 단일 성분 표준 물질을 제공합니다. 농축액을 간단하게 희석해서 원하는 표준 용액을 만듭니다. Titrisol® 농축액은 NIST의 표준 물질로 추적 가능하며 최소 유효기간은 5년입니다.
ICH Q3D 지침에 따른 TraceCERT® CRM mixes
또한 ICH Q3D 지침에 따라 경구, 비경구, 흡입 농도에 해당하는 성분 비율과 CRM 표준 혼합으로 다양한 무기 성분 불순물 혼합물을 제공합니다.
칸나비스 시험용 TraceCERT® CRM mixes
비소, 카드뮴, 수은, 납과 같은 미량 중금속은 토양과 특정 비료를 통해 칸나비스 식물 재료에 축적될 수 있습니다. 자사의 인증 표준 물질 중금속 혼합물은 특정 미국 칸나비스 규정과 규제 요건에 부합하는 농도에 맞춰져 있습니다.
맞춤형 표준 용액
자사는 카탈로그 외에도 무기 맞춤형 표준물 온라인 플랫폼을 통해 주문형 다중 성분 표준을 제공합니다. 모든 용액 혼합물은 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034에 따라 생산되며 상세한 분석 인증서와 인증 보고서가 제공됩니다.
관련 제품 문헌
- Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis
Certified Reference Materials, Acids and Bases
- Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
- ICP-MS Heavy Metals Analysis in Hemp Food
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
- Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
- The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS