폐수 및 공정수 검사
폐수 및 공정수 처리는 공중 보건과 환경을 보호할 뿐만 아니라 산업 공정 효율성을 유지하기 위해서 필요합니다. 규제 당국에서는 여러 처리 단계에서 폐수 유출액의 정기적인 분석 검사를 요구합니다. 보일러 및 냉각 시스템에서 사용된 공정수의 화학적 함량을 일반적으로 분석합니다.
주요 카테고리
Spectroquant® 솔루션: 기기, 소프트웨어, 검사 키트, 부속물에 대해 알아보십시오. 시작부터 종료까지 사용자 친화적인 시스템으로 신속하고 정확한 결과를 보장합니다.
NGS 기법 개요
NGS에 대한 방법론과 시약이 지속적으로 발전하고 있지만 현재 연구자가 사용할 수 있는 많은 NGS 시스템이 있습니다. 일반적으로 사용되는 플랫폼은 시료 또는 라이브러리 전처리, 클러스터 생성, 서열분석 및 데이터 분석을 포함하여 NGS 작업공정에서 몇 가지 중요한 단계의 사용을 통합합니다. 시료 전처리에는 일반적으로 DNA 증폭 또는 서열 링커 또는 어댑터의 추가가 포함됩니다. 각 DNA 서열의 클러스터 생성은 공유 결합된 링커를 포함하는 DNA가 브릿지 PCR 증폭을 위해 고체 표면에 혼성화하거나 에멀젼 PCR과 같은 대안적인 방법에 의한 것입니다. 또한 접합에 의한 서열분석, 합성에 의한 서열분석, 파이로시퀀싱(pyrosequencing ) 및 이온 반도체 서열분석을 비롯한 많은 DNA 서열분석 기법이 있습니다. 각 서열분석 기법에는 궁극적으로 각 서열의 길이(판독 길이), 오류율 및 시약 비용을 결정하는 다양한 반응 단계 및 화학을 포함합니다.
NGS 데이터 분석을 위한 분석적 접근
모든 NGS 작업공정의 마지막 요소는 서열분석 후에 발생하는 중요한 데이터 분석 단계입니다. 각 NGS 플랫폼 및 작업공정은 컴퓨터에서 포획한 엄청난 양의 디지털 정보를 생성하지만, 생물 정보학자가 Bowtie, Galaxy 등의 읽기 정렬 및 매핑을 위해 지속적으로 증가하는 분석 도구를 사용하여 원시 데이터 세트를 분석해야 합니다. NGS 기술 분야의 여러 발전은 이러한 대규모 데이터 세트의 분석 및 해석을 개발하고 최적화하기 위해 수많은 과학 분야를 통합한 결과입니다. 특정 응용 분야의 요구 사항에 따라 연구자들은 이제 이러한 강력한 도구를 사용하여 기본 및 질병 연구 연구를 위해 전체 게놈, 엑솜 또는 전사체를 서열분석할 수 있습니다.
관련 자료
- 생명과학 분야의 선두주자로서 머크는 많은 분석물질을 측정하기 위한 검사 키트를 생산해 오고 있습니다. Water Online은 화학적산소요구량 측정의 발전에 대해 당사와 담화를 나누었습니다.
- Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- 총 nitrogen 검사 키트는 기존의 방법에 비해 더 빠르고, 안전하고, 정확하며 비용이 적게 듭니다. 총 nitrogen 분석 검사 키트는 사용자들에게 공정수 및 폐수 내 총 nitrogen 수준을 측정하는 단일 검사법을 제공하기 위해 개발되었습니다.
- 상수도 및 폐수 내 Urea(요소), 효소 분석 - Urea 분해 후 indophenol blue법을 이용하여 광도측정법으로 측정
- 폐수 내 Ammonium을 Reflectroquant® 시스템 및 검사 스트립을 이용하여 Nessler 시약 또는 indophenol blue법을 통해 단계별로 정확하게 반사광측정법으로 측정.
- 모두 보기 (40)
관련 프로토콜
- Millipore® Patch 검사 키트는 휴대용 키트로서 유압액, 벌크 화학물질, 보일러수 및 윤활유의 수집 및 검사에 사용됩니다. 이 키트에는 100회의 검사를 위한 소모품이 포함되어 있습니다.
- Triclosan은 HPLC 후에 UV 및 MS/MS 검출을 이용하여 폐수처리시설의 배출수에서 검출되었습니다.
- 산업 공장 및 장비의 효율성은 지속 가능한 경제적 운영의 기본 전제조건 중 하나입니다. 파이프, 보일러 및 터빈 내 원치 않는 침착물의 침적(즉, 스케일)은 silicate가 주요 원인이며, 이것은 피할 수 있는 문제입니다. 빠르고 민감한 검사는 이런 위험을 제어할 수 있도록 보장합니다.
- 광도측정 검사 및 투명하게 여과된 시료를 이용하여 445 nm에서 결과를 측정해서 물에 함유된 Selenium을 정량화.
- 방류수 내 Ammonium 이온의 Spectroquant® 검사 키트 및 분광광도계를 이용한 광도측정을 기술하는 단계별 방법.
- 모두 보기 (17)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]