맞춤형 GC 컬럼
최적화된 크로마토그래피 분리는 올바른 컬럼에서 시작됩니다. 애플리케이션에 적절한 컬럼 선정을 위해 다양한 사항을 고려해야 합니다.
모세관 컬럼을 예로 들면, 고려할 사항은 다음과 같습니다.
- 고정상
- 컬럼 I.D.
- 필름 두께
- 컬럼 길이
충전 컬럼의 경우, Supelco® GC 컬럼은 시중에서 판매되는 대부분의 GC 기기에 맞도록 구성됩니다. 또한 직접 컬럼을 충진하기 원하는 고객을 위해 자사는 광범위한 GC 충진 컬럼 구성요소(빈 유리 컬럼, 즉시 사용 충진제, 고정상 및 고형 지지체)를 보유하고 있습니다. 귀하의 요구에 맞는 재고 품목을 찾을 수 없는 경우, 당사의 맞춤형 기능을 통해 귀하의 사양에 맞는 컬럼과 패킹을 제조할 수 있습니다. Supelco®에서는 GC 충진 컬럼 사용을 위해 특별히 설계된 구하기 힘든 도구도 판매합니다.
맞춤형 기능
필요한 제품을 찾을 수 없습니까? 자사 자체 유리 가공팀과 GC 생산팀은 고객의 요구에 정확하게 부합하는 컬럼 및 컬럼 구성품을 맞춤 제작해 드립니다. 선택 및 사용을 위해, 아래 양식을 작성해 주시면 기술 지원팀이 귀하의 요청에 응답할 것입니다.