MilliporeSigma
원자 분광학 개요
광원, 원자화기, 단색화장치, 검출기로 구성된 기본 원자 흡수 분광계의 개략도.
원자 분광법은 시료의 전자기 방사선 또는 질량 스펙트럼을 사용하여 원소 구성을 측정합니다. 원자에 의해 흡수되거나 방출되는 에너지의 파장은 각 원소에 특징적이며 원소 식별과 정량화에 사용될 수 있습니다.  
원자 분광법에 기반한 분석 기법은 환경 화학, 지질학과 토양 과학, 광업과 야금학, 식품 과학, 의학 등에 널리 사용됩니다.
주요 카테고리
분석 화학 표준과 관련된 항목 모음입니다. 노란색 라벨이 붙은 병과 여러 문서를 포함하고 있습니다. 한 문서는 인증 문서입니다. 다른 용지에는 인쇄된 그래프와 텍스트가 표시되어 있습니다. 배경은 흰색이며 별다른 특징은 없습니다.
ICP 및 AAS 표준 물질
인증된 AAS 및 ICP 표준 물질로 무기물 미량 분석을 강화하십시오. NIST 추적 가능한 솔루션 제공.
제품 구매
다양한 의약품 알약과 캡슐 모음입니다. 알약과 캡슐은 분홍색, 노란색, 흰색, 파란색, 빨간색 등 다양한 모양과 색상으로 제공됩니다. 일부 캡슐은 투명하거나 불투명하며 끝 부분의 색이 다릅니다.
무기 원소 불순물 혼합 표준 물질
제약 분석 시 ICP 또는 AAS 기반 의약품 시험에 대한 ICHQ3D 지침에 따라 무기 불순물 성분 표준 참조 물질을 검색하십시오.
제품 구매
노란색 배경에 실험실 화학물질이 담긴 병이 두 개 있습니다. 왼쪽의 병은 더 크고 빨간색 뚜껑이 덮여 있으며 위험 기호가 포함된 라벨이 부착되어 있습니다. 오른쪽의 작은 병은 검은색 뚜껑이 덮여 있으며 흰색과 녹색의 라벨이 부착되어 있습니다.
Acids
폭넓은 산 범위에 대해 알아보십시오. 분석용 Supelco®, 실험실용 Sigma-Aldrich®, 제약용 SAFC®. 다양한 요구조건을 위한 맞춤형 솔루션.
제품 구매
세 가지 Milli-Q® 벤치탑 정제수 시스템입니다. Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 순수 및 초순수 정제수 시스템 - Type 1 및 Type 2 정제수 시스템을 위한 생산 유닛, 탱크, 순수 및 초순수용 채수장치를 사용합니다. 왼쪽에서 오른쪽 방향으로, 처음 두 시스템은 디자인이 비슷하며 받침, 상단에 수직 구조로 설치된 디지털 디스플레이, 조절 가능한 디스펜싱 암으로 구성되어 있습니다. 세 번째 시스템은 디스펜싱 암이 없는 더 컴팩트한 박스형 시스템입니다.
Milli-Q® 벤치탑 정제수 시스템
Milli-Q® 시스템은 실험실 연구의 필요성, 지속 가능성 목표 및 다양한 주요 요구 사항을 지원하기 위해 설계된 혁신적인 정제수 시스템을 제공합니다.
제품 구매
원자 흡수 분광법(AAS)
원자 흡수 분광법(AAS)은 원소에 의해 흡수된 UV 또는 가시광선의 에너지양을 측정합니다. 흡수된 빛의 파장은 이것의 전자를 기본상태에서 더 높은 에너지 수준으로 촉진하는데 필요한 에너지에 해당합니다. 이러한 여기(excitation) 절차에서 흡수되는 에너지양은 시료에서 해당 원소의 농도에 비례합니다.
불꽃 원자 흡수 분광법(FAA)
불꽃 원자 흡수 분광법(FAA)은 불꽃에 의한 액체 시료의 기화 및 열 원자화를 포함합니다. 이 기법은 시료 용액이 흡인되어 미세한 에어로졸로 챔버에 분사되면 연료 및 산화제 가스와 결합합니다. 그 결과 혼합물이 연소 및 시료 원자화가 일어나는 버너 헤드로 운반됩니다.
흑연로 원자 흡수 분광법(GFAA)
흑연로 원자 흡수 분광법(GFAA)은 원자 흡수를 평가하는 가장 진보되고 민감한 기법입니다. 흑연로 원자화기를 사용하면 불꽃 원자화에 비해 원자가 광학 경로에 조금 더 오래 유지되므로 10억분의 1(ppb)로 검출 한계 및 민감도가 낮아집니다.
유도결합 플라즈마 광학 방출 분광법(ICP-OES)
유도결합 플라즈마 광학 방출 분광법(ICP-OES)은 안정 상태로 돌아오는 동안 원소에 있는 여기된 전자가 방출하는 빛을 측정합니다. 해당 시료는 아르곤 플라즈마로 전달되고 고온이 원자의 전자를 더 높은 에너지 수준으로 여기시킵니다. 해당 원소는 전자가 안정 상태로 돌아갈 때 방출되는 빛의 파장 특성으로 식별됩니다. 방출되는 빛의 세기는 시료 내 원자의 농도와 관련이 있습니다.
유도결합 플라즈마 질량 분석법(ICP-MS)
유도결합 플라즈마 질량 분석법(ICP-MS)은 1조분의 1(ppt) 미만의 다양한 금속과 비금속 농도의 매우 민감한 정량화에 사용되는 질량 분석법의 한 종류입니다. ICP-MS는 질량 대 전하(m/z) 비율에 따라 자기장의 분리를 통해 원소를 분석합니다.
X선 형광(XRF) 분석법
X선 형광(XRF) 분석법은 시료 내 원자에 의해 방출되는 X선의 파장과 강도를 측정하여 원소의 구성을 검출합니다. 이 분석법은 단파장의 X선 빔이 시료를 타격하고 원자의 가장 안쪽의 껍질 전자를 이탈시켜 빈자리 또는 "구멍"을 형성합니다. 이는 원자가 더 높은 에너지 껍질로 점핑하여 전자와 전자 배열을 재정렬하여 새로 생성된 빈자리를 차지하게 하고, 이 과정에서 특징적 X선 빛을 방출하게 됩니다. 형광 형성 과정 중에 원자가 방출하는 X선을 검출하여 시료의 식별 및 정량화에 사용합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.