물리적 및 화학적 성질 표준 물질
또한 자사의 포트폴리오에는 석유 및 파생 제품의 검사에 사용되는 실험실 기기의 교정에 널리 사용되는 석유화학 표준 물질을 포함하고 있습니다. 이러한 표준 물질에는 운점 표준 물질과 아닐린점 표준 물질, 세탄가 표준 물질, CFPP 표준 물질, 증류 표준 물질, 빙점 표준 물질, 유동점 표준 물질, 발연점 표준 물질이 포함됩니다.
관련 제품 문헌
- Brochure: Buffer Calibration Standards for pH Measurements
- Brochure: Physical & Chemical Property Standards for Analytical Characterization
High-Quality Certified Reference Materials (CRMs) for Accurate Calibration of Your Equipment
- Technical Datasheet: Certified Reference Materials: Ready-to-use Certipur® buffer solutions in Titripac®
- Flyer: Melting Point Standards
- Brochure: Brighter Titration Titripur®
- Flyer: Titripac® The Clever Packaging Solution
Reducing environmental impact through sustainable design
- Flyer: Calibrate with Accuracy: Physical and Chemical Property Standards
적정 - 체적 표준 물질
정확한 적정 농도 결정은 정밀하고 비교 가능한 적정 분석의 중요한 기준입니다. 체적 표준용 Certipur® 제품에는 산도계, 알칼리계, 아르젠트계, 복합계, 요오드계, 산화 환원 적정을 위한 고순도 2차 표준 물질이 포함됩니다. 체적 표준 물질은 신뢰할 수 있는 결과를 얻기 위해 체적 용액을 표준화하는 완벽한 선택입니다. 이 물질은 약전의 시약 부분과 일치하도록 제조 및 광범위하게 검사하고 ISO/IEC 17025 및 ISO 17034에 따라 가능한 한 높은 정밀도로 측정합니다.
색상 표준 용액
머크의 포트폴리오는 검사 데이터의 교정 및 검증을 위해 다양한 약전(예: USP, EP) 또는 APHA와 같은 다른 색상 측정 방법을 준수하는 색상 용액을 위한 광범위한 인증 표준 물질로 구성됩니다.
BOD/COD, TOC
BOD(생물학적 산소 요구량)는 미생물이 폐수 내 유기물을 분해하는 데 소비하는 산소량입니다. COD(화학적 산소 요구량)는 물 또는 폐수에 있는 유기 오염물질을 산화시키는 데 필요한 산소량을 측정한 것입니다. TOC(총유기탄소)는 총 탄소 함량 측면에서 폐수에 있는 유기성분들의 전반적인 수치를 모니터링하는 데 중요한 파라미터가 되었습니다.
이러한 분석을 위해 CRM 매트릭스 재료뿐만 아니라 교정 목적으로 용액을 사용할 수 있는 인증 표준 물질 및 분석 등급 표준 물질을 제공합니다.
pH 버퍼 표준 물질
버퍼는 산 또는 염기를 첨가했을 때 용액의 pH를 일정하게 유지하는 화학물질입니다. 버퍼 용액도 pH 기구를 적절하게 교정하는 데 필수적입니다. pH 측정의 정확도는 교정에 사용되는 버퍼 표준 물질에 직접적인 영향을 받습니다. Certipur® 인증 표준 버퍼 용액 및 표준 물질은 ISO 17034 및 ISO/IEC 17025에 따라 인증을 받았기 때문에 일관적인 결과를 보장하고 고가의 반복 분석을 피할 수 있습니다.
pH 버퍼 포트폴리오에서는 1회용 봉지, 즉시 사용 가능한 용액(유색 또는 무색), 모든 pH 기구와 호환되는 순수 버퍼 물질과 같은 pH 기구의 일반적인 모니터링과 교정을 위한 고품질 표준 물질.