칼피셔 표준 물질
원료, 중간 제품, 완제품에 수분이 존재하면 유효기간 및 안정성과 같은 성질에 영향을 미칠 수 있습니다. 칼피셔 적정법은 시료의 수분 함량을 정량하는 확립된 방법입니다. 이는 0.001%에서 100%까지 다양한 샘플의 수분 함량을 측정하는 가장 빠르고 정확한 방법 중 하나입니다.
칼피셔 시약의 정확한 적정 측정을 위해서는 고품질 인증 표준 물질(CRM)이 필수적입니다. 표준 물질의 부정확성은 분석 측정 오차로 이어집니다. 적정 측정 외에도 Aquastar® 물 표준 물질은 기기 정확도와 정밀도를 모니터링하기 위한 주기적인 성능 점검에 일반적으로 사용됩니다.
자사의 포트폴리오는 체적 및 전량 애플리케이션 모두를 위한 액체 및 고체 물 표준 물질과 오일 분석에 사용되는Aquastar® Water Standard Oven 또는 Aquastar® 물 표준 오일과 같은 특수 용도의 칼피셔 물 표준 물질을 제공합니다.
고품질 보장을 위해 Aquastar® 물 표준 물질이 ISO 17034에 따라 인증되었으며 ISO/IEC 17025 공인 교정 실험실에서 측정되었습니다. SI 단위로 직접 추적할 수 있을 뿐 아니라 NIST와 같은 국립도량연구소의 표준 물질에 대해서도 검증되었습니다. CoA는 ISO 지침 31과 확장된 불확실성에 따라 문서화되므로 전체 불확실성 예산에 쉽게 통합될 수 있습니다.
Products
관련 제품 자료
- Brochure: Unleashing Accuracy in Water Determination
High Quality CRM Grade Karl Fischer Standards
- Brochure: Aquastar® Reagents for Brilliant Karl Fischer Titration Results
- Karl Fischer Titration Video Series
Improve Karl Fischer titration accuracy with video guides for Metrohm and Mettler instruments, ensuring precise measurement results.