Karl Fischer 시약
Karl Fischer 적정을 이용한 정확한 수분 측정은 제약, 식품 및 음료, 화장품, 석유화학제품, 기술 산업 등 많은 산업 부문에서 사용되는 중요한 분석법이며, 생산하는 제품의 고품질을 보장합니다. Aquastar® Karl Fischer 시약과 표준품을 사용하면 고체, 액체, 기체의 수분 함량을 간편하고 아주 정확하게 측정할 수 있습니다. 머크의 고품질 Aquastar® 포트폴리오는 용량적정 및 전량적정 Karl Fischer 시약, ISO 17034에 따른 인증 표준 물질(CRM)인 적절한 수분 표준물로 구성되어 있습니다.
더 알아보기
Products
칼피셔(Karl Fischer) 용량적정을 위한 Aquastar® 시약
용량적정 Karl Fischer 적정법은 시료에 요오드를 함유하는 적정제를 첨가하여 수분 함량을 정확하게 측정하는데 사용됩니다. 시료는 수분을 완전히 방출시키기 적절한 용매에 용해될 필요가 있습니다. 이러한 방법은 수분 함량을 0.01%에서 100%까지 측정하는 데 사용되며, 신속하면서도 정밀한 재현성 있는 결과를 촉진합니다. 머크의 Aquastar® Karl Fischer 시약을 통해 당사는 다양한 고품질 용량 측정 Karl Fischer 시약, 일액형및 이액형 시약, 특정 샘플을 위한 일부 특수 제품을 제공합니다. 모든 적정제와 용매는 chloroform을 함유하지 않습니다.
- Aquastar® 용량적정 시약 – 장점
- 높은 정확성과 뛰어난 정밀성
- 모든 유형의 응용분야를 위한 시약
- 신속한 적정과 재현성 있는 결과
- 비결정화
- 특수한 응용분야를 위한 혁신적인 조성
- 빠른 컨디셔닝과 안정적인 드리프트
- 일액형 시약 – 일액형 적정법에서는iodine, 염기, sulfur dioxide, 적절한 alcohol 같은 Karl Fischer 반응에 필요한 모든 반응성 화합물이 하나의 시약으로 된 적정제에 들어있습니다. Aquastar® CombiTitrants는 고수분 및 저수분 함량을 정밀하게 측정하기 위해 다양한 농도로 사용할 수 있습니다. Aquastar® CombiMethanol과 Aquastar® CombiSolvent는 일반적으로 일액형 적정제와 함께 사용하여 시료를 용해시킵니다. Aquastar® CombiMethanol는 Karl Fischer 적정을 위해 완벽하게 설계되었으며, 0.01%의 낮은 수분 함량을 가지고 있고 불순물이 없으므로 부반응을 최소화합니다. Aquastar® CombiSolvent는 메탄올이 없는 용매이며 에탄올에 용해되는 모든 시료에 사용할 수 있습니다. 일액형 적정은 모든 종류의 시료에 사용 가능하지만, 빈번하게 변하는 시료 매트릭스의 적정 및 가용화제 첨가가 필요한 시료에서 선호됩니다.
- 이액형 시약 – 이액형 시스템에서는 적정제가 iodine 및 alcohol로 구성되는 반면, sulfur dioxide 및 염기는 용매에 용해됩니다. Aquastar® 이액형 적정제는 Aquastar® 이액형 용매와 함께 사용해야 합니다. 두 가지 다른 적정 농도는 높고 낮은 수분 함량에서 사용 가능합니다. 이액형 칼피셔(Karl Fischer) 용량적정법은 향상된 버퍼 용량, 보다 빠른 적정 속도 및 다소 나은 역가 안정성을 보여 줍니다. 동일한 시료 매트릭스 시리즈 또는 강산성이나 강알칼리성 시료에 자주 사용됩니다.
- Aldehyde 및 Ketone을 위한 시약 – Aquastar® CombiTitrant 5 Keto 및 Aquastar® CombiSolvent Keto 시약은 ketone 및 aldehyde 시료에서 수분 분석을 위한 Karl Fischer 적정을 수행할 때 필요합니다. Ketone 및 aldehyde에 methanol을 용매로 사용한 표준시약을 사용하면 부반응이 발생합니다. 그러므로 이 시약들은 부반응 및 신뢰할 수 없는 종말점을 방지하기 위해 methanol을 함유하지 않습니다.
- 오일과 지방을 위한 특수 시약 - 오일, 지방, 긴사슬 hydrocarbon은 보통 methanol에 녹지 않습니다. 수분의 완전한 방출을 위해서는 이런 시료들을 용해하기 위한 추가적인 가용화제가 필요합니다. 이런 시약에서 수분 함량을 정확하게 측정하기 위해 Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fats 또는 Solvent Oils & Fats 시약을 선택하십시오. 이들 제품에는 추가적인 가용화제가 딸려 있어 미네랄오일, 등유, 연료, 식물성오일, 크림이나 연고 같은 시료를 Karl Fischer 적정을 위해 용해시킵니다.
Karl Fischer 전량적정을 위한 Aquastar® 시약
Karl Fischer 전량적정은 수분 함량이 매우 낮은(10 ppm – 10.000 ppm 범위) 액체시료에서 선호됩니다. 이는 직접적인 방법이며, 적정 과정 동안 필요한 iodine이 생성됩니다. 차별화된 Aquastar® 전량적정 Karl Fischer 시약 제품군은 격막식 및 무격막식 적정 셀에 사용할 수 있습니다. 머크의 모든 전량적정 시약은 chloroform을 함유하지 않습니다.
- Aquastar® 전량적정 시약 - 장점
- 높은 정확성과 뛰어난 정밀성
- 신속한 적정과 재현성 있는 결과
- 빠른 컨디셔닝과 안정적인 드리프트
- 양극실 및 음극실을 위해 하나의 시약만 필요합니다.
- 무격막식 셀을 위한 전량적정 시약 - 전량적정 시약인 Aquastar® CombiCoulomat fritless 및 Aquastar® Anolyte는 무격막식 셀을 위한 전량적정 Karl Fischer 적정에 사용될 수 있습니다.
- 격막식 셀을 위한 전량적정 시약 - Aquastar® CombiCoulomat frit 시약은 격막이 있는 셀을 위해 설계되었습니다. 반면에 Aquastar®CombiCoulomat fritless는 격막식과 비격막식 셀 모두에 사용 가능합니다. 두 시약은 단일용액에 모든 반응 성분을 포함하고 있으며 양극 및 음극 셀 모두에 추가될 수 있습니다. 장점은 단지 하나의 시약이 필요하다는 것입니다.
- Aldehyde 및 ketone을 위한 전량적정 시약 - Aldehyde 및 ketone 시료를 위한 특수 methanol-free 시약을 또한 제공합니다. Aquastar® 양극액 K 및 Aquastar® 음극액 K 시약은 aldehyde 및 ketone 내 정확한 수분함량을 측정하기 위해 사용할 수 있습니다.
Aquastar® 수분 표준물
Aquastar® 포트폴리오는 역가 측정, Karl Fischer 장비 모니터링 및 측정 결과 검증을 위한 광범위하고 탁월한 수분 표준물을 제공합니다. 머크의 Aquastar® 수분 표준물은 ISO 17034에 따른 CRM(인증 표준 물질)이며 머크의 DIN EN ISO/IEC 17025 공인 실험실에서 검증된 공정을 사용하여 측정되었습니다. 투명성을 유지하기 위해, 품질 관리(QM) 문서화를 위한 배치별 분석 인증서를 제공합니다.
- 표준품은 고체 및 액체 형식으로 제공됩니다. 각기 다른 농도의 앰플 내 Aquastar® 수분 표준물은 일상적인 역가 측정 및 기기 검사용입니다. 제약 분야를 위한 lactose 표준뿐만 아니라 Karl Fischer 오븐 방법, 오일 표준을 위한 특수 표준물은 제품군을 완성합니다.
적정 및 Karl Fischer 적정을 위한 SmartChemicals
머크의 혁신적인 SmartChemical portfolio는 시약, 표준 물질 및 적정기 간의 연결을 가능하게 합니다. Titripur® 용량적정 솔루션 및 Certipur® 용량적정 표준물뿐만 아니라 Aquastar® Karl Fischer 적정 및 Aquastar® 수분 표준물은 무선으로 적정기에 데이터를 전송합니다. 라벨에 통합되어 있는 SmartChemical RFID(무선 주파수 인식) 태그를 짧게 터치하는 것만으로도 전송 오류를 제거하고, 시간을 절약하며, 데이터를 보호하고, 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
SmartChemicals 사용의 장점
- 빠르고 안전한 데이터 전송
- 향상된 효율성
- 손쉬운 사용과 용이한 구현
- 확장된 품질 관리
관련 자료
- Article: Determination of Water in Cannabis & Hemp by Karl Fischer Titration
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Brochure: Accurate Water Determination – Aquastar® Reagents and Standards for precises Karl Fischer results
Karl Fischer titration using our Aquastar® reagents and standards allows for easy and highly accurate water content determination in gases, liquids and solids. It is not without reason that no other method is as widespread as this one: determination of water content according to Karl Fischer is rapid, accurate and reliable; it is therefore the method of choice for quality and in-process control, production, and research and development.
- Brochure: DEA Requirement to Purchase Karl Fischer Reagents (Only for North America)
The United States Drug Enforcement Administration (DEA) controls specific chemicals under the Domestic Chemical Diversion Control Act of 1993. SigmaAldrich requires customers to complete a Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser form for specific transactions before selling DEA regulated chemicals.
- Tips & Tricks: Karl Fischer Titration - Measuring Water Content of Samples that do not Easily Release Water
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
- Flyer: Coulometric Anolyte Reagent
Method designed to determine very low levels of water in samples.
- Flyer: Coulometric Reagents for Aldehyde & Ketone Samples
Accurate water determination results with the Karl Fischer method in samples containing aldehydes or ketones
- Flyer: Smart Chemicals
Supelco® SmartTitrants and SmartStandards provide instant and seamless data transfer via RFID tags.