주요 문서
1.09257
Supelco
CombiCoulomat fritless
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
동의어(들):
Fritless Karl Fischer Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115601
NACRES:
NA.21
material
diaphragm (No)
Quality Level
제품 라인
Aquastar®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: coulometric
기술
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Application test: passes test
법적 정보
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
모두 보기