제품 라인
Aquastar®
Quality Level
양식
liquid
유통기한
36 mo. (from manufacture date)
반응 적합성
reaction type: volumetric
농도
1 mg/mL
기술
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
색상
red-brown
형식
single component solution
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
애플리케이션
포장
분석 메모
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.