제품 라인
Aquastar®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: volumetric
기술
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
전이 온도
flash point 9 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
형식
single component solution
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Application test: passes test
법적 정보
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.2 °F
Flash Point (°C)
9 °C
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
프로토콜
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel