MilliporeSigma
Home애플리케이션분석 화학박층 크로마토그래피
박층 크로마토그래피
선명하게 분리된 색상 반점(spot)을 보여주는 실리카겔 TLC 플레이트
박층 크로마토그래피(TLC)는 혼합물에서 화합물을 분리하는 데 사용되는 친화도 기반 방법입니다. TLC는 정성적 시료 분석과 정량적 시료 분석에 널리 사용되는 다용도의 분리 방법입니다. TLC는 살충제, 스테로이드, 알칼로이드, 지질, 뉴클레오티드, 배당체, 탄수화물 및 지방산을 포함한 거의 모든 물질 종류를 분석하는 데 사용할 수 있습니다.  
주요 카테고리
박층 크로마토그래피(TLC)
TLC 플레이트 및 흡착제
HPTLC 분판, MS 등급 TLC 및 HPTLC 분판 및 PLC 분판뿐만 아니라 기존의 실리카, 알루미늄, 유리, 그리고 플라스틱 후면이 탑재된 TLC 분판을 선택하십시오.
제품 구매
다양한 HPLC 및 UHPLC 제품
HPLC 컬럼
머크의 폭넓은 HPLC 컬럼 제품군으로 정밀하게 분리하세요. 보존성, 해상도, 선택성을 강화하세요. 오늘 주문하세요.
제품 구매
ReagentPlus 용매 등급 제품
용매
귀하의 솔벤트 공급원: 분석, 실험실 및 생물제약 용도를 다루는 Supelco®, SigmaAldrich®, SAFC® 브랜드에서 최적의 용매를 찾으십시오. 온라인으로 주문하십시오.
제품 구매
산이 담긴 유리병과 플라스틱병
Acids
폭넓은 산 범위에 대해 알아보십시오. 분석용 Supelco®, 실험실용 Sigma-Aldrich®, 제약용 SAFC®. 다양한 요구조건을 위한 맞춤형 솔루션.
제품 구매
TLC에서 고정상은 일반적으로 유리, 플라스틱 또는 알루미늄과 같은 불활성 플레이트 표면에 코팅된 얇은 흡착제 층(보통 실리카겔 또는 산화알루미늄)입니다. 샘플을 TLC 플레이트의 한쪽 끝에 점으로 찍고 유기 용매(이동상)가 들어 있는 폐쇄된 챔버에 수직으로 놓습니다. 이동상은 모세관력에 의해 플레이트 위로 이동하고 샘플 구성 요소는 고정상과 이동상의 친화력 차이에 따라 다양한 거리로 이동합니다. 용매가 플레이트 상단에 도달하면 플레이트를 현상(developing) 챔버에서 꺼내어 건조시킵니다. 분리된 구성 요소는 플레이트에 점으로 나타나며 각 구성 요소의 머무름 인자(retention factor, Rf)가 평가됩니다.
TLC 절차 및 원리
TLC는 혼합물 성분이 고정상과 액체 이동상 사이의 친화력 차등에 의해 분리되는 고전적인 크로마토그래피 원리를 기반으로 합니다. 
TLC 머무름 인자(Rf)
머무름 인자(Rf)는 TLC 플레이트를 따라 화합물의 이동을 측정하는 데 사용됩니다. Rf는 개별 구성 요소가 이동한 거리를 용매가 이동한 총 거리로 나눈 값을 의미합니다. 이 값은 언제나 0과 1 사이입니다.
R구성 요소가 이동한 거리
용매가 이동한 거리
일반적으로 화합물이 고정상 흡착제에 더 강하게 결합할수록 TLC 플레이트 위로 이동하는 속도가 느려집니다. TLC 흡착제는 일반적으로 극성을 띠기 때문에 비극성 화합물은 플레이트 위로 더 빠르게 이동하여 더 높은 Rf 값을 갖는 반면, 극성 화합물은 천천히 이동하고 더 낮은 Rf 값을 갖는 경향이 있습니다.
TLC 응용분야
TLC는 의약품, 임상시험, 환경독성학, 식품, 물과 살충제 분석, 화장품 등 많은 산업과 연구 분야에서 널리 사용되고 있습니다. TLC의 일반적인 응용분야:
  • TLC는 의약품, 임상시험, 환경독성학, 식품, 물과 살충제 분석, 화장품 등 많은 산업과 연구 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
  • 식품과 화장품에서 색상, 성분, 방부제, 감미료의 식별 및 정량화
  • 의약품 제제의 품질 관리 및 순도 테스트
  • HPLC에 앞서 시행하는 신속한 고속 스크리닝
  • 화학 반응의 완료 여부 검사
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.