Merck
Home제품실험실 정제수 시스템Milli-Q® 정제수 시스템용 액세서리
Milli-Q® 정제수 시스템용 액세서리
정제수 솔루션의 공간 절약과 안전성 및 위생 상태의 최적화를 위해, 실험실의 특정한 요구사항 및 환경을 지원하는 다양한 종류의 액세서리를 제공합니다.
벤치 공간을 절약하는 설치 옵션에서, 누출을 감지하는 센서 그리고 근무 시간의 편의를 제공하는 풋 페달에 이르기까지. 다음 목록의 액세서리를 사용하여 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.  
  • 설치 – 공간에 최적화된 설치
  • 안전성 – 누수 감지 및 중단 없는 정제수 공급 보장
  • 살균 – 시스템 및 수질 보호
  • 품질 – 순도 파라미터 모니터링
  • 편의성 – 생산성 향상
UV 살균: 저장된 순수를 보호
정제수 저장 시, 언제나 세균의 증식이 우려됩니다. 자동살균모듈(Automatic Sanitization Module, ASM)은 정기적으로 저장 탱크의 내벽을 살균용 UV 램프로 조사하여 박테리아 성장 및 바이오필름 형성을 방지합니다. 하루 10분 정도의 UV 노출로 정기적인 화학적 소독이 필요 없습니다.
  • 박테리아 레벨을 감소 시키는 자동 UV 조사
  • 화학적 살균의 필요성을 상당히 줄어들게 함
  • 실험실을 누수로부터 보호하는 옵션 사항인 누수 감지 기능
중앙 공급수를 위해 송수 루프 내에 UV 램프를 설치하여, 기기 및 장비에 급수하거나 저장 탱크로 들어가기 이전에 순환된 정제수를 조사합니다.
관련 제품 자료
워터 센서: 누수 감지 및 손상 방지
워터 센서는 누수의 위험성 및 실험실과 다른 기기의 손상을 줄여줍니다. 센서는 실험실에서 가장 편리한 장소, 일반적으로 바닥이나 벤치탑에 설치됩니다. 만일 누수가 발생할 경우, 워터 센서가 물을 감지하여 시스템의 공급수를 자동으로 차단합니다.
풋 페달: 핸즈프리 채수의 편리성
정제수 시스템을 위한 풋 페달을 이용하여 생산성을 향상시키십시오. 풋 페달은 Q-POD® 초순수 채수장치 또는 E-POD® 순수 채수장치에 연결된 경우, 발로 눌러서 채수를 원격 제어할 수 있도록 합니다.
  • 동일한 용량을 반복 채수할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
  • 사용자가 정제수를 사용하기 위해 시스템을 손으로 만질 필요가 없어 실험실 위생 프로토콜을 준수합니다.
  • 3m 길이의 케이블은 연구실 디자인 제약에 따라 페달의 위치를 자유롭게 조정할 수 있는 큰 유연성을 제공합니다.
하이라이트: 핸즈프리 채수의 편리성