Milli-Q® 대용량 정제수 시스템
실험실의 중앙 공급수 시스템은 생산성 유지를 위해 필수적입니다. 단일 연구실에서 전체 건물에 이르기까지, 필요한 정제수를 생산하는 Milli-Q® 대용량 정제수 시스템은 연결형의 고성능 기기이며 정제수를 안정적으로 공급할 수 있습니다.
끊임없는 생산성을 지원하는 연결형 대용량 Milli-Q® 시스템
- 신뢰할 수 있는 강력한 기능. 제약 연구, 산업, 병원 및 진단 실험실을 위한 환경에서, 중앙 공급수, 실험 기기 및 다양한 응용 분야에 정제수를 제공하기 위해 매일 수천 리터의 일관된 고품질의 순수를 생산합니다.
- 향상된 효율적인 정제 기술. 일정한 유속, 일관된 품질을 유지하고 공급수 소비를 최대 50% 절감합니다.
- MyMilli-Q™ 원격 관리. 이러한 온라인 모니터링, 제어 및 서비스 능력은 가동 시간을 극대화하고 시스템 관리를 단순화하며 향상된 데이터 추적성을 제공합니다.
- 편리한 사용. 대형 터치스크린을 통해 직관적인 운영과 신속한 데이터 열람이 가능합니다.
구상, 설계 및 설치에서 엔지니어링 전문지식 및 기술 지원까지, 저희는 어떠한 프로젝트라도 여러분과 협업할 수 있습니다. 당사의 높은 처리량을 갖춘 연결형 정제수 시스템에 대해 자세히 알아보려면 저희에게 문의하세요.
4가지 수질 등급 모두를 충족하는 MILLI-Q® 대용량 정제수 시스템
대용량 정제수 시스템의 포트폴리오는 소형 및 모듈식 설치와 연결할 수 있어, 여러분의 일일 정제수 요건을 충족하도록 보장합니다.
- 장비 및 기기(세척기, 기후 챔버, 임상 분석기 등)에 직접 공급하는 독립형 단독 시스템
- 벤치상의 수도꼭지, 초순수 시스템 혹은 저장 탱크에 공급할 수 있는 배급 루프 사용
시스템 제품군 | 수질 등급 | 최대 일일 용량 |
---|---|---|
Milli-Q® HR 7000 | Type 3 / RO | 13,000 L |
Milli-Q® HX 7000 | Type 2 / DI / Pure | 9000 L |
Milli-Q® HX 7000 SD | Type 2 / DI / Pure | 3000 L |
Milli-Q® CLX 7000 | CLRW | 3000 L |
*Super-Q® | Type 1 / Ultrapure | 10-12 L/min on-demand |
제품
혁신적이고 효율적인 실험실 정제 기술
최첨단 정제 기술은 예측 가능한 운영비로 고품질의 순수 생산을 가능하게 합니다. 이러한 혁신적이고 효율적인 기술은 다음을 포함합니다.
- 완전한 Progard® 공급수 전처리
- 진보된 역삼투(RO)
- Evolutive Reject Adjustment(E.R.A.®) 특허 기술
- Elix® 전기탈이온화(EDI) 모듈
- 살균용 UV 램프
E.R.A.® 및 Elix® 정제 기술에 대해 자세히 알아보려면, 이 페이지 하단에서 동영상을 시청하십시오.
또한, 특정한 응용 분야 및 규제 요건을 충족하는 다양한 맞춤형 옵션 및 악세서리중 선택하세요. 설치 및 정제 단계 전반에 걸쳐 수질 파라미터의 완전한 온라인 모니터링 및 제어가 가능합니다.
Milli-Q® HX 7000 SD 시스템 터치스크린
MyMilli-Q™ 원격 관리로 지원되는 Milli-Q® 서비스
프로젝트의 각 단계에서, 구상부터 일상적인 사용까지, 우리는 귀하의 요구 사항에 맞춰 사용자 정의가 가능한 포괄적이고 고품질의 지원 서비스를 제공합니다. ISO 인증된 Milli-Q® 서비스가 지원하는 활동은 다음과 같습니다.
- 루프 설계
- 설치
- 적격성 검사
- 유지보수 플랜
- 지원 문서
- MyMilli-Q™ 디지털 서비스
MyMilli-Q™ 원격 관리로 실험실 연속성을 지원
현장에 없더라도 일정하고 중단 없는 유속을 보장하기 위해, 모든 중앙 공급수 시스템은 MyMilli-Q™ 원격 관리 서비스가 장착되어 있습니다. 이러한 원격 모니터링 및 제어 능력은 승인된 사용자에게 시스템과 데이터에 대해 안전한 온라인 접근을 제공합니다.
- 중앙 공급수 시스템의 원격 모니터링 및 제어
- 경고 또는 알람이 발생할 경우 이메일 또는 SMS으로 통지
- 원격 진단 및 수리를 통한 신속한 서비스 가능
- 더 쉬운 인증을 지원하는 간소화된 데이터 관리 및 향상된 데이터 추적성
관련 제품 자료
- Milli-Q® HX 7000 SD Connected, All-in-One Water Purification Systems
Purify, store, distribute, monitor and control your type 2 pure water entirely from the new Milli-Q® HX 7000 SD series of systems. Milli-Q® HX 7000 SD all-in-one purification systems are designed to deliver the highest quality pure water in a complete, compact and fully customizable format.
- Brochure: Milli-Q® HX 7000 Systems
As part of this process, your responsibilities may involve renovating or expanding existing labs — or planning, designing, and engineering entirely new facilities.
- Milli-Q® HR 7000 Connected, High-Throughput Central Water Purification Systems
Experience efficient Milli-Q® HR 7000 Central RO Water Purification Systems. A more sustainable high-flow pure water system with versatile configurations and modern control. Advanced RO technology saves water. Online monitoring gives peace of mind. Request information now!
- Brochure: Milli-Q® CLX 7000 Series
The water purification solution must reliably provide your clinical analyzer(s) with consistent water quality that meets CLRW standards of the CLSI®.
- 지속 가능한 Milli-Q® 정제수 시스템
실험실에서 사용되는 물, 에너지, 플라스틱 및 화학 물질의 사용량을 줄이세요. 환경 친화적인 Milli-Q® 정제수 시스템과 디지털 서비스를 통해 실험실의 지속 가능성을 지원합니다.
- Resource Center: Architects & Engineers (A&E)
- Brochure: SDS 500 Storage, Protection & Distribution System
Integrated, all-in-one solution including a range of main water distribution loop options, consumables, and sanitary sampling valves located anywhere in the loop.