Merck
Cell-Based Assays
세포 이동을 측정하기 위한 세포 분석
세포 분석법 또는 세포 기반 분석법은 세포독성, 생물학적 활성, 생화학적 기전 및 표적 외 상호 작용을 효율적으로 정량화하기 위해 생물의학 연구 및 약물 발견 스크리닝 애플리케이션 모두에 사용할 수 있습니다. 세포 기반 분석의 장점은 복잡하고 생물학적으로 관련된 데이터의 촉진 및 생성을 포함합니다. 기존의 생화학적 분석과 달리, 세포 기반 분석은 생리학적으로 더 연관성이 있으며 동시에 화합물 특성을 평가할 수 있습니다.
관련 기술 문서
  • Metastasis is the cumulative result of multiple changes in tumor cells. Explore tumor metastasis employing various cell migration and invasion assays like Boyden chamber assay, Millicell® µ-Migration Assay and in vitro scratch assay.
  • We offer downloadable and printable 24, 48 & 96 well plate templates in PDF, JPG, PNG and SVG formats for design experiments performed in a well plate
  • Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
  • Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
  • Discover a high throughput assay using organoids and Millicell® Microwell plates. Our novel blood brain barrier model allows direct cell-to-cell interactions, closely modeling the in vivo properties.
  • 모두 보기 (14)
관련 프로토콜
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
세포 건강 분석법
세포 생존성 및 증식 분석은 세포 건강을 평가하도록 효과적으로 사용될 수 있습니다. 세포 생존성 및 증식 속도는 종종 trypan blue 또는 Calcein-AM과 같은 염료를 사용하거나 형광 판독값으로 평가됩니다. 이러한 분석은 포유류 세포주, 일차 세포 및 줄기세포의 건강을 정량화하고 평가하도록 사용할 수 있습니다.
자가포식을 평가하는 형광 렌티바이러스 입자 세포 분석
세포 이동 및 침윤 분석법
세포 이동은 화학적 및 기계적 자극을 포함한 특정 외부 신호에 대한 반응하는 세포의 이동입니다. 세포 침윤 동안 세포는 세포외 기질(ECM)의 구조를 통해 이동함에 따라 환경을 조절할 수 있습니다.
세포 이동 및 침윤은 Boyden Chamber 분석과 같이 널리 사용되는 막 기반 이동 시스템을 사용하여 in vitro에서 평가할 수 있습니다. 세포 이동 및 침윤 키트는 화학적유인제 구배에 대한 반응으로 세포 운동성 및 침윤성을 연구하기 위해 암 연구에서 자주 사용됩니다.
혈관신생 분석법
혈관신생은 기존 혈관계에서 혈관을 형성하는 것으로 화학적 신호에 의해 조절됩니다. 혈관신생 분석은 in vitro 세포 모델에서 혈관신생의 유도 및 억제를 연구하도록 사용할 수 있습니다. 약물 발견을 위한 세포 기반 분석법 개발은 암 및 기타 혈관신생 의존성 질병에 대한 치료의 최적화를 가속화할 수 있습니다.
CellASIC® 시스템을 이용한 저산소 유발성 자가포식 분석법에서의 생세포 이미징
활성 산소종 분석법
활성산소종(ROS)은 화학적으로 활성인 산소 함유 분자입니다. ROS 분석은 화학적 화합물을 스크리닝하고 포유류 세포에 대한 이러한 종의 효과를 감지하거나 더 잘 이해하도록 사용될 수 있습니다. 세포 기반 ROS 및 산화성 스트레스 분석은 세포 기반 분석법과 생화학적 분석법의 핵심적 차이점 중 하나인 생물학적 분자의 결합 또는 활성과 달리 세포 생존성, 증식 또는 세포독성을 평가하기 위해 생물학적으로 관련된 정보를 제공합니다.
단백질 분석법:
단백질 분석법은 단백질 농도를 정량하기 위해 사용합니다. 일반적인 단백질 분석법에는 진단 목적 및 품질 관리를 위해 수용성 물질을 검출하고 정량화하도록 사용되는 효소결합 면역흡착 분석법(ELISA) 그리고 세포 생존성, 증식 및 세포독성의 지표로서 세포 대사 활성을 측정하도록 이용되는 MTT 분석법이 포함됩니다.
생세포 분석 분석법
생세포 분석은 시간 경과에 따른 세포 행동을 정량적으로 측정하고 환경적 신호의 영향을 이해하도록 사용할 수 있습니다. 진보된 생세포 분석 시스템은 역동적인 생명 공정에 대한 필요하고 독특한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이러한 독특한 통찰력은 세포 행동을 관찰할 수 있도록 가스, 온도, 배지 변화를 제어하는 미세유체 및 기타 환경 제어 생세포 분석 챔버에서 달성됩니다. 이러한 기기는 세포 추적 염료 및 형광 바이오센서와 같은 비세포독성, 광안정성 염료 및 형광단으로 보강됩니다. 광안정성 배지는 장기적 이미징 연구에서 형광 추적기의 안정성을 향상할 수 있습니다.