Merck
Home제품실험 용품세포 배양 및 저온학Millicell® 세포 배양 인서트 및 플레이트
Millicell® 셀 컬쳐 인서트(Insert) 및 플레이트
Millicell® 셀 컬쳐 인서트(Insert)는 세포 배양에서 생물학적 관련성과 사용자의 편의성을 극대화하도록 설계되었습니다. 세포는 in vivo에서 3차원 환경에 있고 모든 방향에서 영양분을 공급받을 수 있습니다. 이와는 대조적으로 기존 플라스틱 배양 플레이트는 세포가 매끄러운 2차원 표면에서 성장하도록 강제하여 핵이 편평해지고 기능이 저하됩니다. Millicell® 투과성 인서트와 플레이트는 세포층의 기저측면(basolateral) 및 정단면(apical)에 모두 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 자연스럽고 다차원적인 성장을 촉진하고 보다 관련성 높은 in vitro 모델을 제공하여 독성 스크리닝, 1차 및 2차 스크리닝, 세포 신호전달, 세포 증식, 운반 분석, ADME/Tox 약물 안전성 연구를 포함한 응용 분야에 대해 생물학적으로 더 관련성 높은 결과를 제공합니다.
세포 배양 필터 플레이트에 대한 자세한 정보를 원하시나요? 다양한 MultiScreen® 필터 플레이트를 확인해 보세요.
섹션 개요
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/45 결과
보기 변경
1-20 보기/45 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
45개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
페이지 1 의 3
3 중 1 페이지
흰색 실험실 가운과 보라색 장갑을 착용한 연구원이 피펫을 사용하여 투명한 다중 웰 세포 배양 삽입 트레이의 여러 웰 중 하나에 분홍색 물질을 옮기고 있는 실험실 환경입니다. 트레이는 세포 단층 연구에 사용되는 Millicell® 행잉 인서트로 채워져 있는 것 같습니다. 배경에는 다른 실험실 장비와 소모품의 이미지가 흐릿하게 처리되어 깨끗하고 전문적인 실험실 환경을 나타냅니다.
Millicell® 행잉 인서트(insert)를 이용한 세포 배양
세포 배양용 Millicell® 인서트(insert)
Millicell® 행잉 인서트(insert)를 사용하면 세포 단층의 정점 및 기저 표면을 모두 연구할 수 있으며 인서트 받침대의 존재로 인해 외부 기저측 세포 배양이 방해받지 않으므로, 이 제품은 공배양을 위한 탁월한 도구입니다.
  • 2.5D 세포 배양 및 주화성
  • 기저측면(basolateral) 접근을 용이하게 하고 오염 위험을 줄여주는 독특한 디자인
  • 광학적으로 투명한 PET 멤브레인을 통해 세포 시각화 및 세포 단층 모니터링 향상시킬 수 있습니다.
  • 영양분의 기저측 확산 속도를 높이기 위한 높은 공극 밀도의 투명 PET 멤브레인
  • 3가지 웰 크기(6, 12 및 24웰)와 5가지 멤브레인 기공 크기(0.4µm~8.0µm)로 제공 
  • 형광 이미징을 위한 형광체와 호환 가능
세포 배양용 Millicell® 스탠딩 인서트(insert)
Millicell® 직립형 인서트는 인서트 받침대(feet)가 있어 세포 배양 플레이트 웰 및 기타 용기의 아래에 놓을 수 있는 독립적인 직립형 인서트입니다. 이러한 직립형 인서트는 부유성 및 부착 세포주의 자연스러운 성장을 촉진하며 특정 요구에 맞게 최적화된 3개의 서로 다른 멤브레인을 사용할 수 있습니다.
  • Biopore™ PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌) 막은 살아있는 세포 관찰 및 면역 형광용으로 개발된 단백질 결합이 적은 막입니다. 투명막은 다른 막 물질에 비해 배경 형광도가 낮으며 세포외 기질로 코팅되었을 때 부착 의존성 세포에 적합합니다.
  • MF-Millipore™ MCE(혼합 셀룰로오스 에스테르) 막은 Triton®이 없으며 세포 표면 수용체, in vitro 독성학, 미생물 부착, 편광 흡수 분석에 사용할 수 있습니다.
  • Isopore™ PCF(폴리카보네이트) 막은 친수성 및 조직 배양을 통해 세포외 코팅 기질(ECM)을 사용하지 않고도 부착 표현형 세포의 성장이 가능합니다. 높은 공극 밀도는 약물 운반 및 흡수 분석에서 최대 확산을 가능하게 합니다.
Millicell® Organotypic Standing Insert는 3차원 체외이식편 구조에 대한 우수한 연구를 위해 설계되었습니다.
  • 높은 세포 생존성 및 우수한 3차원 외식편 구조 연구용
  • 더 짧은 프로필로 표준 페트리 접시 배부에 삽입 가능
  • 광학적으로 투명한 Biopore™(PTFE) 막은 높은 생존성과 산소의 우수한 막통과 운반을 지원하며 장기 외식 유지에 최적화되어 있습니다.
Millicell® 플레이트 어셈블리
Millicell®-24 및 Millicell®-96 플레이트 어셈블리를 사용하면 무결성이 높은 세포 단층을 성장시키고 유지하는 데 최적화된 하나의 멤브레인 바닥 플레이트에서 세포 성장, 공급 및 분석이 가능합니다. 이러한 플레이트는 수동 또는 자동 세포 시딩, 공급, 세척 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 사려 깊은 디자인으로 시드 및 공급 시스템, 자동화된 액체 처리 시스템 및 경상피 전기 저항(TEER) 측정 장비의 기능이 향상되었습니다.
  • 멀티 웰 멤브레인 바닥 플레이트, 싱글 웰 또는 멀티 웰 수용기 트레이 및 뚜껑을 갖춘 완전한 시스템
  • 단층의 세포를 보호하고 용이한 피펫팅과 기저측면(basolateral) 접근을 허용하는 정단면(apical) 장치
  • 다양한 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 멤브레인 공극 크기로 제공됩니다.
  • 눈물방울 모양의 수용기 웰로 기포 제거
  • 개선된 테이프 밀봉을 위해 돌출된 웰 가장자리와 쉬운 웰 식별을 위한 큰 글꼴 라벨링
Millicell<sup>®</sup> ULA 플레이트는 신뢰할 수 있는 3D 세포 배양 도구이며 스페로이드의 스캐폴드 없는 자기 조립(self- assembly)을 촉진합니다. 이 96웰 U형 바닥 플레이트는 투명하고 광학 선명도가 높은 소재로 제작되어 명시야 및 형광 이미징과 모두 호환됩니다. 웰은 8x12 격자 형식으로 배열되며, 각 웰은 3D 세포 배양에서 스페로이드 형성에 적합한 둥근 바닥을 가집니다. 플레이트 측면에 영문 및 숫자 라벨이 표시되어 있어 개별 웰을 쉽게 식별할 수 있습니다. 플레이트는 설명이 없는 흰색 배경에 놓여 있습니다.
Millicell® 초저부착(ULA) 플레이트 및 Millicell® 마이크로웰 플레이트
Millicell® ULA 플레이트는 신뢰할 수 있는 3D 세포 배양 도구이며 스페로이드의 스캐폴드 없는 자가 조립을 촉진합니다. 96웰 U 바닥 플레이트는 웰의 광학 선명도가 높으므로 분석, 명시야, 형광 이미징과 호환됩니다. 세포독성이 없고 안정적이며 비부착 표면을 가진 Millicell® ULA 플레이트는 고처리량 스페로이드 어셈블리를 지원합니다.
  • 각 웰에서 균일한 단일 스페로이드/EB 형성을 촉진하십시오
  • 동일한 플레이트에서 스페로이드 형성 및 분석
  • 자연적인 스페로이드 형성을 용이하게 하기 위해 세포에 대해 비결합 표면으로 사전 코팅
  • 플레이트는 액체 로봇 시스템과 호환됩니다
플레이트에서 웰 내에 마이크로웰을 보여주는 Millicell® 마이크로 96웰 플레이트
Millicell® 마이크로웰 플레이트는 고처리량 및 재현성 있는 오가노이드 배양을 위한 즉시 사용가능한 3D 배양 도구입니다. 초밀도 U자형 바닥 모양의 마이크로웰(μW) 배열을 기반으로 단일 오가노이드가 각 미세공동에서 생성되고 고체 세포외 기질이 없는 사전 제작된 하이드로겔에서 성장합니다. 다양한 구성 및 마이크로웰 직경이 제공되는 Millicell® 마이크로웰 플레이트는 오가노이드 응용분야 수요에 적합합니다.
  • 플레이트의 마이크로웰에는 폴리에틸렌글리콜(PEG) 하이드로겔이 들어 있습니다
  • 고처리량 이미징을 위해 하나의 초점면에서 균질한 오가노이드 형성
  • 단일 웰에 최대 수백 개의 마이크로웰이 있어 높은 처리량 애플리케이션을 위한 오가노이드 생성 확장 가능
  • 표준 오가노이드 배양, 스크리닝 애플리케이션, 자동화 워크플로의 손쉬운 수행을 위한 SBS 표준 플레이트 형식.
세포 배양 인서트 선정법
Millicell® 세포 배양 인서트와 플레이트에 권장되는 멤브레인 재료와 공극 크기는 세포 유형 및 응용 분야를 기반으로 합니다.
  • CM = Biopore™ 친수성 PTFE 멤브레인
  • HA = MF-Millipore™ 혼합 셀룰로오스 에스테르 멤브레인
  • PCF = Isopore™ 폴리카보네이트 멤브레인
  • PET = PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)
응용분야스탠딩 인서트
(pore size, µm)
행잉 인서트
(pore size, µm)
24-웰 플레이트
(pore size, µm)
96-웰 플레이트
(pore size, µm)
혈관형성PCF (3, 8)PET (3, 5, 8)PCF (3, 5, 8)MultiScreen® MIC Plate (3, 5, 8)
세포증식PCF (0.4)PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
세포 표면 수용체PCF (0.4)
HA (0.45)
CM (0.4)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
주화성PCF (3, 8)PET (3, 5, 8)PCF (3, 5, 8)MultiScreen® MIC Plate (3, 5, 8)
공생배양PCF (0.4)
CM (1)
PET (0.4, 1)PET (1)
PCF (0.4)
PCF (0.4)
PET (1)
이동성/침투성PCF (8.12)PET (5, 8)PCF (5, 8)MultiScreen® MIC Plate (5, 8)
상피 세포 성장PCF (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
배양보조세포층PCF (0.4, 3, 8)PET (all)PCF (all)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
형광 검출법/면역조직화학PCF (all)
CM (0.4)
PET (all)PCF (all)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
In Vitro 수정CM (0.4)PET (1)PET (1)PET (1)
In Vitro 독성PCF (0.4)
CM (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
미생물 삽입PCF (0.4)
CM (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
기관형기관형(0.4)
위상차 현미경CM (0.4)PET (0.4, 1, 3, 8)PET (1)PET (1)
극성 단백질 분비PCF (0.4)
CM (1)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
극성 섭취PCF (0.4)
CM (0.4)
HA (0.45)
PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
이송/투과성PCF (0.4)PET (0.4, 1)PCF (0.4)
PET (1)
PCF (0.4)
PET (1)
종양 세포 전이 및 침투PCF (8.12)PET (5, 8)PCF (5, 8)MultiScreen® MIC Plate (5, 8)
표 1.Millicell® 인서트와 플레이트 멤브레인 유형, 공극 크기 및 적용 분야.
Millicell® EZ 슬라이드
Millicell® EZ 슬라이드는 하나의 장치에서 세포를 배양, 고정, 염색 및 관찰하는 데 사용할 수 있습니다. 배양 접시에서 슬라이드로 커버 슬립을 일일이 옮기거나 고정 또는 염색 전에 슬라이드에서 미디어 챔버를 제거할 필요가 없습니다. 슬라이드가 깨지거나 세포 층이 손상될 염려 없이 챔버를 쉽게 제거할 수 있습니다. Millicell® EZ 슬라이드를 사용하여 쉽고 빠르게 데이터 획득하십시오.
  • 웰을 쉽게 잘 제거할 수 있는 깨지기 쉬운 탭
  • 도구없이 슬라이드에서 웰 제거 가능
  • 접착제없이 슬라이드에 웰 부착 가능
  • 새지 않는 웰
  • 폴리프로필렌 웰은 웰이 부착된 상태에서 고정 및 염색을 용이하게 하여 웰에 다양한 프로브를 허용합니다.
  • 슬라이드 손상을 방지하는 슬라이드 홀더
Millicell® HY 플라스크
Millicell® HY 플라스크는 높은 세포 회수율을 위해 균일하고 일관된 세포 성장을 지원하는 혁신적인 다층 셀 컬쳐 플라스크입니다. 여러 개의 동일한 층으로 제조된 플라스크는 인큐베이터의 공간을 절약하는 동시에 최고 수율을 얻기 위해 세포 배양 표면적을 최대화합니다.
  • 세포 계대배양에 소요되는 시간 절약
  • 배지, 세포, 시약과 관련된 비용 절감
  • 일관적인 세포 고수율
  • 모든 층에서 균일하게 건강한 세포
  • 단층 세포 배양 플라스크로부터 용이한 전이
  • 세포 건강 및 포화도 모니터링을 위한 현미경 하부에 적합
  • 인큐베이터 공간을 절약하는 적재형 설계