MilliporeSigma
Immunohistochemistry
Indirect immunohistochemistry (IHC) and immunofluorescence (IF) detection methods for cells and tissue samples
Immunohistochemistry (IHC) and Immunofluorescence (IF) Detection Methods
면역조직화학(IHC)은 조직 절편 특정 항원에 결합하는 항체를 이용하는 생화학적 방법입니다. 유사하게, 면역세포화학(ICC)은 개별 세포층에서 항원 식별을 위해 적절합니다. IHC는 암종양에서 발견되는 것과 같은 건강한 그리고 질환 조직 모두에서 발견되는 관심있는 단백질, 탄수화물 및 지질의 가시화를 위해 일반적으로 이용됩니다. 특이적 분자 표지자는 증식 또는 세포사(세포자멸사)와 같은 세포성 사례의 특징입니다. IHC 역시 생체표지자 및 생물학적 조직의 다른 부위에서 다르게 발현되는 단백질의 분배 및 국소화를 이해하기 위한 기초 연구에서 넓게 이용됩니다.  
주요 카테고리
ZooMAb® 항체 멀티팩
ZooMAb® 항체
여러 응용분야에서 특별히 뛰어난 일관성과 성능을 위해 설계된 ZooMAb® 재조합형 항체를 경험해 보십시오.
제품 구매
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 순수 및 초순수 정제수 시스템 - Type 1 및 Type 2 정제수 시스템을 위한 생산 유닛, 탱크, 순수 및 초순수용 채수장치를 사용합니다.
Milli-Q® 벤치탑 정제수 시스템
Milli-Q® 시스템은 실험실 연구의 필요성, 지속 가능성 목표 및 다양한 주요 요구 사항을 지원하기 위해 설계된 혁신적인 정제수 시스템을 제공합니다.
제품 구매
IHC 조직 준비, 항체 복원 및 전처리
일반적으로, 조직은 고정되어, 파라핀에 포매되고 IHC 분석을 위해 마이크로톰을 활용하여 절편으로 됩니다. 최초 조직 준비 후 중요한 단계는 항원 복원 필요성입니다. 고정 중 생성된 단백질 교차결합을 절단하여 숨겨진 항원을 노출하기 위해 필요합니다. 항원 에피토프(epitope)의 접근성이 여러 생물학적 요인에 따라서 크게 다양하므로, 항원 복원 및 전처리 조건은 실험적으로 결정되어야 합니다. 예를 들면, 일부 항원은 항체 결합 에피토프를 “노출”하기 위해 좀 더 적극적인 전처리가 필요하지만, 일부 항원에 대해서 전처리가 전혀 필요하지 않을 수 있습니다. 두 가지 일반적인 항원 복원 전처리 방법은 열-유도 에피토프 복원(HIER)을 포함하며, 여기에서 열원은 완충액 및 효소(단백질분해효소 K)와 함께 사용합니다. 두 번째 방법인, 단백분해-유도 에피토프 복원(PIER)은 또 다른 항원 복원 방법이며, 여기에서 단백질분해효소 K, 트립신, 키모트립신 또는 펩신과 같은 다양한 단백질분해효소가 이용될 수 있습니다.
IHC 염색 및 검출
조직 준비 및 항원 복원 전처리 후, 항체-항원 상호작용 가시화는 여러 방법으로 성취할 수 있습니다. 한 가지 일반적인 방법은 색상 발현 반응을 촉매 작용하는 양고추냉이과산화효소 또는 알칼리인산분해효소와 같은 효소에 접합되는 1차 항체를 이용합니다. 대안적으로, 면역형광(IF) 방법은 플루오르세인, 로다민 또는 Alexa Fluor와 같은 형광체에 표지된 항체를 이용합니다. 또 다른 선택사항은 표지된 2차 항체 또는 더 복잡한 검출 시스템에 의한 비간접적 항원 검출과 함께 표지되지 않은 1차 항체를 사용하는 것입니다. 이러한 경우, 1차 및 2차 항체 모두의 최적 역가를 각 분석에 대해 측정해야 합니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하고 싶으시다면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.