Merck
ZooMAb® 항체
자사의 ZooMAb® 재조합 항체 플랫폼은 단클론 항체의 우수한 특이성 및 친화성과 재조합 기술의 재현성 그리고 지속 가능성을 포함한 보다 친환경적인 대안을 제공하는 완전히 차세대인 재조합 단클론 항체를 대표합니다. 각 ZooMAb® 항체는 자사의 독점적인 재조합 발현 시스템을 사용하여 제조되고, 균질하게 정제되며, 강력하고 고도로 재현성 있는 로트 간 일관성을 생성하기 위해 정밀하게 분배됩니다. 각 항체는 검증되어 여러 애플리케이션에서 안정적으로 작동하며, 이는 가장 일반적으로 사용되는 애플리케이션을 포함합니다. 자사의 ZooMAb® 재조합 항체 기술의 혁신적인 이점에 대한 자세한 내용은 ZooMAb® 기술 리소스 페이지를 방문하십시오.
귀하의 어플리케이션에 적합한 올바른 항체를 찾는 데 도움이 필요하신가요?
자사의 항체 탐색기 검색 도구를 사용하여 항체를 클론성, 애플리케이션, 종 반응성, 접합체, 숙주 종 및 형태별로 살펴보고 비교해보십시오.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
필요한 제품을 찾을 수 없습니까?
자사는 원하는 표적과 응용분야를 위한 항체를 생성하실 수 있도록 수탁 ZooMAb® 항체 개발 서비스를 제공합니다. 자사의 면역원 설계 및 준비에 대한 광범위한 전문 지식, 항체 개발 및 스크리닝, 응용분야별 검사 및 귀하의 목표와 관련된 규모의 항체 제조를 활용해 보십시오.
연구용으로만 사용. 진단 절차에 사용하지 말 것.
제품 사양에 별도로 명시되지 않는 한, 모든 항체 제품은 내부 연구용으로만 판매되며, 상업적, 진단적 또는 치료적 용도를 포함하여 다른 목적으로 사용될 수 없습니다. 저희의 유효성 검증 프로세스는 연구용으로만 적용되며 여기서 명시된 비인가된 용도로 항체를 사용할 수 있는 것을 보장하지는 않습니다.
ZooMAb® 항체 품질 차트
토끼 단클론 항체의 우수한 품질
ZooMAb® 항체의 첫 번째 군은 토끼 유래 항체로, 마우스의 "까다로운" 면역원에 대해 다양한 바람직한 항체를 생성할 수 있으며, 소분자(<600kDa 화합물), 펩타이드 및 번역 후 변형 부위(PTM)에 특이적인 항체를 포함합니다. 토끼 항체는 높은 특이성으로 피코몰 수준에서 항원당 보다 높은 항원결정기 다양성을 인식함으로써 표준 분석 및 염색 애플리케이션 모두에서 우수한 결과를 제공하는 경향이 있습니다. 자주하는 질문에 대한 추가 정보는 ZooMAb® 항체 FAQ 리소스 페이지를 방문하십시오.
수상 경력이 있는 혁신
ZooMAb® 재조합형 단클론 항체 플랫폼은 인용 및 시장 데이터 분야에서 선도적인 생명 공학 데이터 제공업체인 CiteAb에서 ‘2020 올해의 혁신 제품(2020 Innovative Product of the Year)’으로 선정되었습니다. 자사는 계속해서 경계를 넓혀 귀하의 다음 중요한 발견을 돕습니다.
  • CiteAb 수상 발표에서 ZooMAb® 항체가 돋보이는 이유에 대해 자세히 읽어보십시오.
  • CiteAb 인터뷰에서 자사가 ZooMAb® 항체를 사용하여 혁신을 계속하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
ZooMAb® 항체 다중포장
기존 항체와 비교한 ZooMAb® 항체 기술의 이점
  • 안정성 및 편의성 극대화
    모든 ZooMAb® 항체는 감압 하에 동결건조된 제품으로 제공되며, 개별 포장되어 운송에 사용되는 단열 포장을 포함한 액체의 콜드 체인 취급을 통해 장기적인 안정성을 제공하고, 보다 빠르게 배송하며, 일반적으로 발생하는 비부가가치 비용을 최소화합니다. 따라서, 모든 ZooMAb® 항체는 매우 안정적이어서 필요한 경우 실온 운송 및 보관이 가능합니다.
  • 무방부제(Preservative-Free)
    모든 ZooMAb® 항체는 아자이드화 나트륨과 같은 살생물제 또는 소 혈청 알부민(BSA)과 같은 동물성 방부제 없이 제공되며, 트레할로스가 구비된 단순 인산 완충 식염수(PBS)로 마감됩니다. ZooMAb® 항체를 사용하면 잠재적으로 위험한 물질 또는 현지 안전 제한으로 인해 발생하는 문제를 최소화하고 in vivo 및 in vitro 애플리케이션 모두에서 사용할 수 있습니다.
  • 무동물성(Animal-Free)
    모든 ZooMAb® 항체는 동물에 해를 입히거나 희생하지 않고 생산됩니다. 독점적인 재조합 발현 시스템은 고된 세포 융합 및 하이브리도마 구성의 필요성을 제거하면서 단클론 대응물보다 보다 큰 특이성, 친화성 및 재현성을 제공합니다.
  • 특정한 필요를 위한 다중 포장 크기
    모든 ZooMAb® 항체는 25µL의 감합 하 동결건조 등가량으로 사전 분주되어 제품 보관 수명을 최대화합니다. 따라서, 필요한 항체만 구입하여 연구에 사용할 항체를 재현탁합니다.
  • 각 응용분야를 위한 일관성
    ZooMAb® 항체는 귀하를 위해 재조합적으로 생산, 정제 및 사전 분주됩니다. 모든 항체는 최소 3가지 애플리케이션에서 작동하도록 자체 실험실에서 검사되며 웨스턴 블로팅, 면역형광 및 기타 일반적인 애플리케이션에서 예상하는 방식으로 수행되도록 보장됩니다.
연락을 유지하고 피드백을 공유해 주십시오
각 ZooMAb® 제품 표지에 인쇄된 편리한 QR 코드를 사용하여 자사의 ZooMAb® 항체 포트폴리오에 최신으로 추가된 모든 최신 정보를 찾고 이러한 제품에 대한 경험을 공유하십시오. 자사의 ZooMAb® 항체는 귀하의 필요를 염두에 두고 설계 및 검사되었으며 자사의 항체 보증을 기반으로 합니다. 자사는 항체 보증을 통해 자사 제품의 품질을 지지하며, 자사 항체가 자사 웹사이트, 카탈로그 또는 데이터 시트의 제품 목록을 포함한 자사의 문서에 기술된 애플리케이션에서 수행되지 않을 경우, 자사는 전체 크레딧 또는 대체 항체 제품을 발행합니다.