MilliporeSigma
유세포 분석
유세포 분석 소개
유세포 분석은 단일 또는 다중 레이저를 사용하여 단일 세포의 다중 파라미터 분석을 하는 기법입니다. 각 세포 또는 입자는 각 레이저가 세포를 빠르게 통과할 때 가시광선 산란 또는 형광에 의해 분석됩니다. 빛 산란 분석과는 독립적으로 형광 측정은 일반적인 형광 단백질(예: 녹색 형광 단백질, GFP)의 트랜스펙션 및 발현, 그리고 형광으로 표지된 항체나 형광 염료로 염색하는 것을 통해 이루어집니다. 유세포 분석은 면역학, 암 생물학, 질병 연구를 포함한 분자 및 세포생물학 연구 응용분야에서 일반적으로 사용되는 강력한 기술입니다.
주요 카테고리
항체-항원 상호작용의 그래픽 표현. 보라색을 배경으로 끝에 초록색 점이 있는 노란색 Y 형태 구조를 특징으로 하며, 색깔 선들이 각기 다른 경로 또는 상호작용을 시사합니다.
유세포 분석 항체(Flow Cytometry Antibody)
유세포 분석 연구에 적합한 1차 및 2차 항체를 찾으려면 당사의 고품질 유세포 분석 항체 셀렉션을 살펴보세요.
제품 구매
ZooMAb® 항체 멀티팩
ZooMAb® 항체
여러 응용분야에서 특별히 뛰어난 일관성과 성능을 위해 설계된 ZooMAb® 재조합형 항체를 경험해 보십시오.
제품 구매
Anti-von Wille를 사용하여 염색된 말과다육아조직(췌육) 조직
2차 항체
올바른 2차 항체를 선택하는 데 도움이 되는 2차 항체 시약 및 리소스를 살펴보십시오.
제품 구매
유세포 분석 항체 및 라벨
유세포 분석을 수행하기 위해서는 다양한 유세포 분석 항체와 표지를 사용해야 합니다. 유세포 분석 항체는 특히 여러 세포 지표와 결합하는 데 사용되어 세포 유형을 특성화하고 실험의 일환으로써 단백질 발현 변화를 평가하는 데 도움이 됩니다. 핵산 염료, 세포 생존성 염료, 고분자 염료, 퀀텀 도트, 소형 유기분자, 형광단백질 등 실험 설계에 따라 유세포 분석에서 수많은 라벨 유형을 사용하여 검출을 위한 항체를 시각화할 수 있습니다. 항체는 보통 직접 접합(최종 사용자가 반응을 수행할 수 있는 상용 제품 또는 접합 키트) 또는 2차 항체 사용을 통해 라벨링됩니다. 
유세포 분석 응용분야
많은 연구 분야에 유세포 분석을 사용하고 다양한 세포 집단 내에서 여러 파라미터를 분석합니다. 일반적인 분자생물학 응용분야는 유전자 기능을 설명하거나 in vivo 세포 추적을 위해 다양한 세포 유형에서 발현을 유도한 재조합으로 발현된 형광단백질의 분석이 포함됩니다. DNA 염색이 세포주기 분석을 가능하게 하는 반면, 항체 사용은 신호전달, RNA, 단백질 발현 등 광범위한 분석을 할 수 있습니다. 그러나 면역표현형은 유세포 분석에서 가장 일반적으로 사용되는 애플리케이션 중 하나입니다. 형광 색소 결합 항체는 면역표현형을 통해 세포 집단 내의 특정 면역 세포를 식별하기 위해 다중 세포 표면 항원을 표적으로 합니다.
유세포 분석 데이터 분석
유세포 분석 데이터 분석은 종종 특정한 세포 영역이나 군집을 식별하고 실험 내에서 추가적인 매개변수를 적용하는 작업을 포함합니다. 또한 추가적인 세포 식별 요소가 있는지 조사하여 세포의 정체성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻는 것도 포함됩니다. 이러한 종류의 데이터 분석 및 기타 세포주기 분석을 용이하게 하기 위해 수많은 컴퓨터 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 있습니다.
유세포 분석 기기
유세포 분석에 사용되는 주요 구성 요소에는 전자 부품, 광학 부품, 유체가 포함됩니다. 유체는 광다이오드 및 광전 증폭관(PMT)으로 구성된 여기 광학(레이저) 및 수집 광학으로 구성된 광학 구성품에 시료를 전달하는 액체 전달 시스템 역할을 합니다. 전자 부품은 감지기의 정보를 컴퓨터가 해석하는 디지털 신호로 변환합니다. 추가 시스템 조합은 시료를 정제하고 수집하기 위한 세포 분류기 및 유세포 분석과 형광현미경을 결합한 영상 세포계 등 보다 진보된 시료 분석을 용이하게 합니다. 
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하고 싶으시다면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.