MilliporeSigma
Home애플리케이션단백질 생물학(ELISA) 효소 결합 면역 흡착 분석법
(ELISA) 효소 결합 면역 흡착 분석법
다중웰, 마이크로티터 플레이트에서 일반적으로 수행되는 ELISA는 펩타이드, 단백질 및 항체를 포함한 다양한 분자를 검출하고 정량화하기 위해 흔히 사용되는 분자생물학 분석법입니다. 이러한 분석법은 관심 있는 분자를 pg/mL 수준에서 검출할 수 있으며 기초 연구 및 질병 연구 애플리케이션 필요성을 위해 중요합니다.
ELISA 분석법: 항체-항원 상호작용
ELISA의 기본 분자 구성은 효소에 접합된 항체, 고정된 관심 있는 분자(들) 및 검출 기질을 일반적으로 포함합니다. ELISA로부터 획득한 데이터의 성공과 품질을 결정하는 중요한 관점은 항체-항원 상호작용의 친화성 및 특이성에 달려 있습니다. 항원-항체 상호작용은 pH, 온도 및 이온강도를 포함한 여러 요인에 영향을 받습니다.
주요 카테고리
MILLIPLEX® Multiplex 면역분석
Luminex® 기구를 위한 MILLIPLEX® 멀티플렉스 면역분석
강력한 분석 성능과 바이오마커 검출 필요를 충족하기 위해 항상 확장되는 포트폴리오를 보장하는 Luminex® 기구용 MILLIPLEX® 멀티플렉스 면역분석 기법을 사용하여 확신을 가지고 결과를 확인해보세요.
지금 주문하기
ELISA 키트 및 시약
효소면역분석(ELISA) 키트
생체표지 검출을 위한 ELISA 키트, 시약 및 리소스.
지금 주문하기
SMC® 면역분석
SMC® 기술
단일분자계수(SMC®) 기술은 이전에는 검출할 수 없었던 수준에서 분자를 정밀하게 정량화합니다.
지금 주문하기
ELISA 검출 형식
직접 검출법을 사용하는 ELISA는 분석 플레이트 표면에 직접 또는 포획 항체에 의해 간접적으로 결합한 고정된 항원, 효소에 접합된 항원- 특이적 일차 항체 그리고 검출 기질이 필요합니다.
보다 더 일반적으로 사용되는 간접 검출 형식은 비접합 일차 항체, 일차 항체의 검출에 특이적인 접합된 이차 항체 모두를 포함합니다. 간접 검출법은 접합된 효소 요소가 이차 항체에만 존재하므로 표적 항원과 함께 면역반응성이 증가하여 그 혜택을 봅니다.
직접 및 간접 검출법 이외에도, 포획 또는 “샌드위치” 분석법은 마이크로플레이트 표면에 먼저 부착되고, 이전에 설명한 간접법과 유사한 일차 및 효소-접합 이차 항체 모두를 사용하는 추가적인 항원 포획 항체를 사용합니다. 
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하고 싶으시다면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.