Merck
Home제품단백질 생물학면역분석 플랫폼 솔루션효소 결합 면역분석(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA) 키트
효소 결합 면역분석(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA) 키트
ELISA 키트 및 시약
ELISA(효소 결합 면역흡착 분석)는 분석 구성 요소 중 하나(일반적으로 항체 또는 샘플)가 고체 표면(이 경우 플레이트)에 흡착되는 다중 웰 플레이트 기반 면역분석입니다. ELISA는 비교적 저렴한 비용으로 신속하고 정량적으로 민감한 분석물 검출을 제공하므로, 수행하기 가장 간편한 분석 형식 중 하나입니다. 또한, ELISA는 보다 높은 처리량 스크리닝 방법에 쉽게 적용할 수 있어 연구자가 한 번의 실행으로 많은 수의 검체를 검사할 수 있습니다.
더 알아보기
샌드위치, 직접 및 경쟁 ELISAs
머크의 ELISA는 혈청, 혈장, 세포 배양 상층액 또는 용해물을 포함한 다양한 매트릭스에서 가용성 단백질 바이오마커를 연구하기 위한 편리하고 사용자 친화적인 방법입니다. 머크 ELISA는 연구용으로만 사용되고, 인간, 마우스, 쥐 등 다양한 동물 모델(농업 및 반려동물)을 대상으로 1,000개 이상의 어세이를 제공합니다. 각각의 어세이는 96웰 플레이트를 실행하는 데 필요한 특정 프로토콜과 필요한 시약과 함께 제공됩니다. ELISA는 주로 96웰 형식으로 존재하며, 공급 업체가 대상을 검출하고 측정하는 데 필요한 시약을 제공합니다. 샌드위치, 직접 및 경쟁을 포함한 다양한 ELISA 방법이 있습니다.
샌드위치 방법은 동일한 표적에 대해 서로 다른 에피토프에 대한 한 쌍의 단일항체(mAb) 를 사용합니다. 일차 단일항체(mAb)는 플레이트에 결합하여 단백질을 용액에서 추출하고, 이차 단일항체(mAb)는 "샌드위치"를 완성하고 타겟의 존재를 나타내는 신호를 제공합니다. 알려진 양의 재조합 단백질이 키트와 함께 제공되므로 사용자는 샘플 중 하나의 신호를 해석할 표준 곡선을 만들 수 있습니다. 포트폴리오 대다수는 이러한 샌드위치 ELISA 형식으로 되어 있습니다.
직접 ELISA 및 경쟁 어세이는 보다 희귀합니다. 직접 어세이는 단일 mAb를 사용하여 플레이트에 결합된 검체를 검출합니다. 그 후 해당 mAb는 리포터 2차 항체에 의해 결합되어 신호를 제공합니다.
경쟁 어세이는 플레이트에 미리 알려진 양의 바이오마커가 결합되어 있습니다. 표지된 항체가 샘플과 동시에 함께 인큐베이션되며, 샘플 내 타겟 물질의 농도에 따라 항체를 "소모"합니다. 그 후, 유리 항체는 플레이트 상에 있는 항원에 결합할 수 있어 샘플이 세척된 후 신호를 제공할 수 있습니다. 이 경우, 신호는 타겟 바이오마커 농도에 반비례합니다.
Conferma® ELISAs 및 Belysa® 면역분석 곡선 피팅 소프트웨어
Conferma® ELISA 브랜드는 핵심 시약 수준에서 로트 간 변동성을 최소화하도록 설계된 샌드위치 어세이로 구성됩니다. 상세한 품질 관리(QC) 프로토콜과 일치하는 다양한 분석 기술을 사용하여 핵심 시약의 개별 로트를 평가함으로써 시간에 따른 변동성을 통제하고 제한할 수 있습니다.
과학자들이 자신의 방법 재현성을 평가할 수 있도록 머크는 Belysa® 면역분석 곡선 피팅 소프트웨어를 추가로 설계했습니다. 사용자는 이 도구를 사용하여 샌드위치 면역분석을 검사하여 %CV(변동 계수) 및 %Recovery와 같은 매개변수가 예상대로인지 확인할 수 있습니다. 그 후, 여러 플레이트의 표준 곡선을 비교하여 자신의 방법에 일관성이 있는지 확인할 수 있습니다.
관련 제품 자료
  • Article: ELISA Protocols
    이 문서에서는 가장 많이 알려진 4가지 ELISA 프로토콜에 대해 설명합니다. 여기에는 샌드위치 ELISA 프로토콜, 인산화 분석법, EIA 분석법 및 세포 기반 분석법이 있습니다.
  • Article: ELISA Troubleshooting Guide
    Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
  • Brochure: ELISA Kits
    There are several ELISA configurations, with the most common formats being sandwich, competitive and signaling assays.
  • Article: Conferma® ELISAs
    강력한 시료 검출 및 일관된 로트의 제품으로 장기간 분석을 가능하게 하여 연구에 확신을 가져다주는 Conferma® ELISA 개발 및 제조 방법에 대해 알아보세요.
  • Article: Belysa® Software
    Explore how to effortlessly monitor immunoassay method reproducibility using Belysa® analysis software.
당사의 뉴스레터 구독하기
머크의 최신 면역측정 연구 동향과 새로운 제품 정보를 알고 싶다면 Analyte Update 뉴스레터를 구독하거나 Analyte Quarterly에서 현재 구매 가능한 면역 측정 제품들을 살펴보세요.