Merck
Home제품단백질 생물학항체 - 1차, 2차 및 재조합형 단일클론아틀라스(Atlas) 항체 기반 Prestige Antibodies®
아틀라스(Atlas) 항체 기반 Prestige Antibodies®
토끼에서 생산되는 Anti-KIF5B Prestige Antibodies®. 고도로 특성화되고 검증된 Prestige Antibodies®.
자사의 다중클론 및 단일클론 Prestige Antibodies®는 산업을 선도하는 항체 특성화 및 로트별 검사를 통해 면역조직화학(IHC), 면역형광(IF), 웨스턴 블롯(WB) 및 기타 애플리케이션에서 인간 단백질체의 80% 이상을 검출 및 표적화하도록 설계되었습니다. Prestige Antibodies®는 가장 엄격한 검증 및 특성화 과정을 거칩니다. Prestige Antibodies®Human Protein Atlas의 오픈 액세스 데이터를 사용하여 개발되고 IHC, WB, ICC-IF 또는 RNA 서열분석을 사용하여 검증되고 생물정보학 정보 및 문헌과 비교됩니다. Prestige Antibodies®는 다양한 정상 인간 조직 40개 이상, 세포주 50개 이상 및 암 유형 20개 이상에서 조직 마이크로어레이를 통해 특성화됩니다.
섹션 개요
귀하의 어플리케이션에 적합한 올바른 항체를 찾는 데 도움이 필요하신가요?
자사의 항체 탐색기 검색 도구를 사용하여 항체를 클론성, 애플리케이션, 종 반응성, 접합체, 숙주 종 및 형태별로 살펴보고 비교해보십시오.
Prestige Antibodies®를 특별하게 만드는 것은 무엇입니까?
모든 Prestige Antibodies®는 면밀한 검증 뿐만 아니라 Human Protein Atlas 프로젝트의 막대한 양의 지원 데이터를 사용하여 특성화를 거칩니다. Prestige Antibodies®의 낮은 크로스 반응성은 항원 영역의 신중한 선택, 친화력 정제, 그리고 항체가 사용되었던 각 어플리케이션에서 유효성 검증과 특성화를 거쳤기 때문입니다. 각 항체는 IHC, IF, WB 및/또는 단백질 어레이 분석을 포함하는 애플리케이션 특이적인 검증을 사용하여 로트 간 특성이 분석됩니다.
향상된 검증 – Prestige Antibodies®를 신뢰할 수 있는 또 다른 이유
Prestige Antibodies® 유효성을 검증하고 특성화하기 위해 표준 항체 유효성 검증 방법 외에도, International Working Group for Antibody Validation (IWGAV)의 항체 유효성 검증을 위한 표준을 준수하는 향상된 검증을 제공합니다. 많은 Prestige Antibodies®는 유전학적 전략, 독립적인 항체 검증, RNA-seq를 사용한 orthogonal 검증 및 기능 분석 검증을 포함한 하나 이상의 향상된 검증 방법을 거칩니다. 자사의 향상된 검증에 대해 더 알아보십시오.
다기능 특성화
IF 분석
웨스턴 블롯
생물정보학 및 문헌 검색
IHC 분석
단백질 어레이
연구용으로만 사용. 진단 절차에 사용하지 말 것.
제품 사양에 별도로 명시되지 않는 한, 모든 항체 제품은 내부 연구용으로만 판매되며, 상업적, 진단적 또는 치료적 용도를 포함하여 다른 목적으로 사용될 수 없습니다. 저희의 유효성 검증 프로세스는 연구용으로만 적용되며 여기서 명시된 비인가된 용도로 항체를 사용할 수 있는 것을 보장하지는 않습니다.
관련 제품 자료
자사 Prestige Antibodies®의 고유한 특징 및 이점에 대해 더 알아보십시오.