Merck
단백질 전기영동 겔 및 버퍼
폴리아크릴아미드겔 전기영동법(PAGE) 및 SDS-PAGE는 단백질 분리를 위해 사용되는 일반적인 기술입니다. 단백질겔은 손으로 부어 만들거나 편의성을 위해 사전 주형 겔로 구입할 수 있습니다. 겔의 아크릴아미드 비율은 단백질 밴드의 분해능에 영향을 미치며, 아크릴아미드의 비율이 높을수록 저분자량 단백질을 분리하는 데 유용하고 아크릴아미드의 비율이 낮을수록 고분자량 단백질 밴드를 분리하는 데 유용합니다. 그라디언트 사전 주형 겔은 더 넓은 분자량 범위를 포괄합니다. 손으로 부어 만드는 겔 시약, 사전 주형 겔 및 러닝 버퍼 파우더가 귀하의 실험실 요구에 맞게 제공됩니다. 
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
mPAGE® Bis-Tris Precast Gels
mPAGE® Bis-Tris precast gel은 저렴한 가격에 우수한 단백질 분해능을 제공합니다. 단백질 밴드의 고해상도를 제공하는 mPAGE® 겔은 보다 짧은 실행 시간이 요구되며 대량의 검체과 호환되므로, mPAGE® 사전 주형 겔은 단백질 연구에 유용한 도구입니다.
특징:
  • 적은 비용으로 즉시 투고 가능한 결과를 보장하는 분해능
  • 널리 사용되는 전기영동 탱크에 호환
  • 웰 당 검체 80μL까지 허용
  • 효율적인 습식 및 반건식 웨스턴 블로팅 트랜스퍼
  • 최대 15분의 짧은 분리 시간
  • 중성 pH로 단백질 변형 방지
  • 전기영동 후 처리 중 인열(Tearing)을 방지하는 내구성
  • Thermo/Invitrogen, Bio-Rad® 등을 포함한 인기 있는 겔 러닝 장비 및 탱크와의 탁월한 호환성
mPAGE® TurboMix Bis-Tris 겔 캐스팅 솔루션
mPAGE® TurboMix Bis-Tris 키트 및 솔루션을 이용하여 직접 폴리아크릴아마이드 겔을 주조하십시오. mPAGE® TurboMix Bis-Tris 겔 주조 키트는 사전 혼합 버퍼와 아크릴아미드 용액을 제공하여 손으로 겔을 주조하는 과정의 가변성과 시간 소모를 제거합니다.
특징:
  • 사전 혼합 및 즉시 붓기 가능한 아크릴아미드 버퍼 용액은 실제 준비 시간을 감소시킵니다
  • Quick Cast 프로토콜로 분리(resolbing) 겔과 스태킹(stacking) 겔을 동시에 중합할 수 있습니다
  • 중성 pH 실행 조건은 표준 Tris-글라이신 겔에 비해 단백질 변형이 감소하고 밴드가 보다 선명해집니다.
  • 8% ~ 15% 사이의 필요한 비율로 아크릴아미드 겔을 쉽게 희석하여, 6kDa ~ 400kDa 크기의 단백질을 분리합니다
  • 최소 20분 이내 전기영동
  • 보다 긴 캐스팅 겔 보관 수명(적절한 보관 시 3주 ~ 4주)
Bis-Tris 겔을 위한 러닝 버퍼
SDS-PAGE 겔을 위한 러닝 버퍼로 사용할 수 있는 두 가지 버퍼: MES 및 MOPS. MES는 MOPS보다 pKa가 낮으며, 이는 보다 빠른 실행 시간을 가능하게 합니다. MES 버퍼는 저분자량에서 보다 나은 단백질 분리를 제공하는 반면, MOPS 버퍼는 고분자량에서 보다 나은 분리를 제공합니다. MES 및 MOPS SDS 버퍼 분말은 단백질 겔 전기영동을 위한 러닝 버퍼의 빠르고 쉬운 제조를 가능하게 합니다.
손으로 겔을 붓기 위한 기타 시약
PAGE 및 SDS-PAGE 겔은 아크릴아미드/비스아크릴아미드, TEMED, 및 황산 암모늄을 사용하여 손으로 주조할 수 있습니다. 이로써 겔을 중합시킬 수 있습니다. 시약은 제조되어, 함께 혼합된 후, 두 개의 유리 플레이트 사이에 부어 중합됩니다. 아크릴아미드와 비스아크릴아미드는 용액 상태에서 신경독이므로, 직접적인 접촉을 피하도록 주의해야 합니다. 높은 순도의 TEMED, 황산 암모늄 및 비스아크릴아미드, 그리고 아크릴아미드가 파우더 또는 용액 형태로 손으로 겔을 주조하는데 사용할 수 있습니다.