단백질 겔 전기영동 및 전사 장비
단백질 겔 전기영동이란? 단백질 겔 전기영동은 흔히 여러 시스템과 트랜스퍼 장비를 활용하여 다양한 단백질 혼합물을 분자량에 따라 분리하는 방법입니다. 이후의 단백질 분석은 단백질 정제, 단백질체학 및 웨스턴 블로팅을 포함합니다. 귀하의 니즈에 따라 폴리아크릴아마이드 겔 전기영동(PAGE), SDS-PAGE, 2D-PAGE 및 습식 단백질 트랜스퍼 시스템을 위한 여러 가지 전기영동 셀 및 트랜스퍼 시스템을 구매할 수 있습니다.
머크의 고속 겔 캐스팅, 전기영동 및 트랜스퍼 장비 제품 솔루션에 대해 알아보십시오.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
- 기존의 방법으로는 미니 겔 경화에 90분 넘게 걸리지만 mPAGE® Lux 캐스팅 시스템으로는 90초가 걸립니다.
- Bis-Tris 겔 화학물질 덕분에 기존 방법에 비해 소요시간이 단축됩니다.
- mPAGE® 캐스터는 누출을 방지합니다.
- Tris-Glycine 겔과 비교 시 더 높은 품질의 밴드.
- mPAGE® TurboMix 캐스팅 키트 및 mPAGE® 프리캐스트 겔과 동일한 화학물질을 사용하므로 모든 버퍼와 염색을 그대로 사용할 수 있습니다.
- 독성이 덜한 화학물질을 사용합니다. APS나 TEMED가 필요없습니다.
그림 1. Auto2D® 2D-PAGE 및 2D-DIGE 기기
mPAGE® 겔 캐스터의 기능 및 장점
- 핸드캐스팅 겔 과정을 간소화하고 캐스팅 공정 중 누출 제거
- 한 번에 최대 2개의 미니 겔(8x10cm)까지 핸드캐스트 가능
- 독립형 장치 또는 플레이트 및 콤이 포함된 장치 키트를 제공함으로써 겔 캐스터의 유연성을 극대화
- 미니 숏 플레이트 및 스페이서 플레이트: 0.75mm, 1.0mm 또는 1.5mm 두께
- 콤: 10웰 및 15웰
그림 3. mPAGE® 미니 겔 시스템
mPAGE® 미니 겔 시스템의 기능 및 장점
- 잘못된 조립 및 누출 방지
- mPAGE® 겔 캐스터 및 mPAGE® 프리캐스트 겔의 겔 캐스트 호환성
- 최대 2 또는 4개의 미니 겔(8x10cm)이 적용 가능한 두 가지 옵션으로 제공
- Immobilon® PVDF 또는 NC 블로팅 멤브레인으로 단백질 전달을 위한 겔 홀더 카세트 2개 수용