단백질 정제
다수의 단백질 정제법이 생물학적 및 생물의학 연구에서 널리 사용됩니다. 재조합형 단백질 발현 및 정제 작업공정은 여러 변수에 따릅니다. 이러한 변수에는 단백질의 물리적 특성 및 생물학적 기능 그리고 관심 있는 단백질을 발현하기 위해서 박테리아 또는 진핵 세포주를 사용해야 하는지 등을 포함합니다. 수많은 상용 시스템 및 키트와 함께 재조합형 단백질 발현 및 정제 방법의 분야에서 상당한 발전이 있었습니다. 하지만, 단백질은 복잡한 거대분자이며 최적의 단백질 발현과 정제 전략은 실험적으로 결정해야 합니다.
주요 카테고리
REACH-준수 생분해성 대체제를 포함한 광범위한 생물학적 세제 및 계면활성제는 세포 용해, DNA/RNA 전기영동, 웨스턴 블로팅, 트랜스펙션 및 다양한 기타 생명 공학 연구 애플리케이션을 위해 이용 가능합니다.
단백질 정제를 위한 주요 요인
단백질 구조 및 기능은 단백질 정제 전략을 선택할 때 빈번히 고려해야 하는 주요 요인입니다. 재조합형 단백질의 생화학적 또는 생물학적 활성은 해당 단백질 내부의 독립된 도메인에 의해 부분적으로 결정되며, 단백질이 이차, 삼차 및 사차 구조로 접혀지는 것에 자주 의존합니다.
단백질 접힘은 고차구조(HOS)를 집합적으로 나타내며 단백질의 정확한 삼차원 형태와 기능에 필수적입니다. 추가적으로, 단백질 용해성은 성공적인 단백질 정제를 위해 크게 요구되는 속성이며 크기 그리고 N- 및 C-단말 요소와 같은 여러 요인에 영향을 받습니다. 재조합형 단백질은 일반적으로 N- 및 C-단말 태그를 포함하며, 특정 N- 및 C-단말 태그 그리고 의도된 다운스트림 애플리케이션에 따라서, 면역조직화학 검출과 정제 또는 단백질 친화성 크로마토그래피에 사용되는 짧은 서열입니다.
단백질 정제 방법 및 애플리케이션
연구자가 단백질 기능 연구를 목표로 하거나, 다운스트림, 산업 규모 생물의약품 및 제약 제품을 위한 전략을 이용한 단백질 정제 스케일업을 추구하는지에 따라서, 수많은 단백질 정제법, 시약 그리고 도구를 이용할 수 있습니다. 선정된 단백질 정제법은 시료 처리 작업공정을 부분적으로 결정합니다. 친화성 크로마토그래피는 관련 태그를 포함한 용해된 재조합형 단백질 정제를 위해 적절한 초기 정제 단계이지만, 원하지 않는 단백질 또한 친화성 레진 컬럼에 부착되어 관심있는 원하는 단백질과 함께 최종 세정 단계에서 용출될 것입니다. 추가적인 정제가 필요한 경우, 크기 배제 크로마토그래피 또는 이온 교환 크로마토그래피와 같은 보조적인 정제 전략을 활용합니다. 중요한 점은, 과학자들이 최종 정제 단백질에서 일체의 자연적이지 않은 서열을 제거하기 원하므로 많은 친화성 태그는 제거될 수 있다는 점입니다.
관련 자료
- Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
- This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
- This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
- 모두 보기 (20)
관련 프로토콜
- 더 지속 가능한 실험실을 위해 GenElute™-E 단일 스핀 DNA 및 RNA 추출 키트로 플라스틱 폐기물을 줄이고 유해성 액상 폐기물을 없애십시오.
- How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
- How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
- His GraviTrap™ TALON® columns are prepacked with 1 ml of TALON® Superflow medium. Each column provides simple manual purification of up to 15 mg of histidine-tagged proteins.
- This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
- 모두 보기 (6)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com