기존의 실리카 기반 스핀 준비 키트는 수동으로 튜브를 조작하고 가동 중지 시간이 거의 없는 여러 번의 지루한 세척 및 스핀 단계가 필요합니다. GenElute™-E 단일 스핀 DNA 및 RNA 정제 키트는 포유류 세포, 혈액, 조직 및 식물 조직 시료의 게놈 DNA(gDNA) 정제뿐만 아니라 DNA 및 RNA 정제 절차를 위해 크기 배제를 기반으로 하는 음성 크로마토그래피 방법을 사용합니다.
이 크기 배제 크로마토그래피에서 시료의 분자는 크기에 따라 분리됩니다. 단백질, 지질 및 이온 성분과 같은 더 작은 분자는 컬럼 고정상의 세공에 갇히게 됩니다. DNA 및 RNA와 같은 더 큰 분자는 너무 커서 세공에 들어갈 수 없기 때문에 컬럼을 통해 빠르게 흐릅니다. 이러한 크기의 차이를 활용하여, GenElute™-E 정제 키트는 여러 결합 및 세척 단계 없이 단일 스핀으로 DNA 및 RNA 정제를 가능하게 합니다.
인포그래픽 다운로드: GenElute™-E 단일 스핀 기술이 하나의 단계로 핵산 정제를 실현하는 방법에 대해 알아보십시오.
키트는 PCR, qPCR, 멀티플렉스 PCR, RT-PCR 및 차세대 서열분석(NGS)을 비롯한 다운스트림 애플리케이션에 맞는 고수율, 고농도, 고순도 DNA 및 RNA를 제공하도록 최적화되었습니다.
SARS-CoV-2 바이러스성 RNA 추출 및 정제를 위한 GenElute™-E Viral RNA/DNA 키트
빠른 속도의 신뢰 가능한 바이러스 RNA 추출 및 정제 기술은 질병 연구, 특히 이 시기의 SARS-CoV-2(COVID-19)와 관련된 결과를 위해 필수적입니다. GenElute™-E Viral RNA/DNA 키트는 비인두도말물 채취법, 생식기 시료 면봉 채취법 및 대변 시료에서 RNA와 DNA를 분리하기 위한 간소화된 작업 흐름을 제공합니다. 건식 면봉 및 다양한 운반 배지와 호환되는 시료는 단일 스핀으로 처리할 수 있으며, 정제된 RNA 및 DNA는 PCR, qPCR 및 서열분석과 같은 다운스트림 애플리케이션에서 분석할 수 있습니다. 또한 GenElute™-E Viral RNA/DNA 키트는 qPCR 애플리케이션에서 SARS-CoV-2 RNA 면봉 시료(그림 1) 및 대변 시료(그림 2)를 사용하여 평가되었습니다.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지. 유럽에서 판매할 수 없는 제품.
SARS-CoV-2 분석: 면봉 시료 qPCR 복제개수 간의 Cq 값 차이
그림 1.INSTAND 산점도 분석으로 실험실 간 테스트에 성공적으로 참여했을 때 (A)< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>RIDA® GENE SARS-CoV-2(R-Biopharm) 또는 (B) SARS-CoV-2 PCR Kit(Anchor Diagnostics) for E gene과 GenElute™-E Viral RNA/DNA 키트 조합에서 유의미한(pL) 및 시료 2(1x106 사본 mL)가 나타납니다. R-Biopharm (A) 및 Anchor Diagnostics (B) 분석에서 각각 7.3 및 7.8의 희석 인자가 나타났으며, 이는 실험실 간 테스트에 참여한 234개 실험실에서 계산된 범위 내에 있습니다. 각 참조 시료에 대해 95 % 신뢰 구간(CI)이 표시됩니다.
대변 시료에서 바이러스 검출: qPCR의 성능
표 1.인간 노로바이러스 추출에 대한 임상 검증은 총 83명의 환자 시료에 대해 조사되었습니다. GenElute™-E Viral RNA/DNA 키트는 RIDA®GENE Viral Stool Panel I(R-Biopharm)의 조합으로 사용되었습니다. 이는 인간 대변 시료의 노로바이러스, 로타바이러스, 아데노바이러스 및 아스트로바이러스의 직접, 정성 검출 및 분화를 위한 실시간 멀티플렉스 RT-PCR입니다.
추가 정보 및 관련 DNA와 RNA 추출 프로토콜은 당사의 DNA 및 RNA 정제 애플리케이션 페이지를 방문하거나 gDNA 정제 및 RNA 정제 작업 흐름 요구 사항에 맞는 신뢰 가능한 시약을 찾아보십시오.
GenElute™-E Viral RNA/DNA 키트는 비인두도말물 채취법, 생식기 시료 면봉 채취법 및 대변 시료에서 RNA와 DNA를 분리하기 위한 간소화된 작업 흐름을 제공합니다. 건식 면봉 및 다양한 운반 배지와 호환되는 시료는 단일 스핀으로 처리할 수 있으며, 정제된 RNA 및 DNA는 PCR, qPCR 및 서열분석과 같은 다운스트림 애플리케이션에서 분석할 수 있습니다.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지. EC810, EC848, EC888, EC896 제품은 유럽에서 판매할 수 없습니다.