RNA 정제
RNA 정제는 RNA의 쉬운 분해성으로 인해 많은 분석에서 중요한 첫 번째 단계입니다. GenElute™ RNA 정제 키트를 사용하여 최소 분해, 최대 순도, 고회수율 및 수율로 다양한 소스의 RNA를 빠르고 효율적으로 정제할 수 있습니다. GenElute™-E 단일 스핀 RNA 정제 키트는 PCR 및 다운스트림 애플리케이션을 위한 단일 스핀으로 RNA 준비물을 정화하기 위해 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
Products
GenElute™ RNA Purification Kits
기존의 GenElute™ RNA purification kit는 실리카 또는 실리콘을 사용하여 RNA에 강하게 결합하고 세척 단계를 통해 단백질 및 기타 생물학적 오염 물질을 제거할 수 있습니다. mRNA 정제 키트는 폴리스티렌 비드에 공유 연결된 올리고 dT30을 사용하여 하이브리드화에 의해 폴리아데닐화된 mRNA를 포획합니다. 세척 후 정제된 RNA는 용출됩니다. 특정 시료 유형에 맞춤화된 광범위한 GenElute™ 정제 키트 포트폴리오를 사용하여 세포, 조직, 혈청, 혈장, 박테리아, 바이러스 및 식물 조직으로부터 총 RNA 및 mRNA를 정제할 수 있습니다.
특징:
- 최소한의 분해를 동반하는 고수율, 고순도 RNA
- 다양한 시료 유형의 총 RNA 또는 mRNA 정화를 위해 맞춤화된 키트의 포괄적인 포트폴리오
- miniprep, midiprep 및 maxiprep 키트에서 고처리량 96웰 키트에 이르기까지 다양한 크기와 형식으로 제공
- RNA/DNA 동시 정제를 위한 키트 포함
- 진공 및 스핀 형식
GenElute™-E 단일 스핀 RNA 정제 키트
GenElute™-E RNA 정제 키트는 단일 스핀으로 핵산을 분리 및 정제하기 위해 크기 배제에 의존하는 음성 크로마토그래피 기술을 이용합니다. 단백질과 같은 더 작은 분자는 컬럼 고정상의 세공에 갇히게 됩니다. 더 큰 RNA 분자는 너무 커서 세공에 들어갈 수 없기 때문에 컬럼을 통해 빠르게 흐릅니다. 이러한 크기의 차이를 활용하여, GenElute™-E 정제 키트는 여러 결합 및 세척 단계 없이 단일 스핀으로 RNA 정제를 가능하게 합니다.
특징:
- 크기 배제에 기반한 음성 크로마토그래피 RNA 정제법
- 단순한 작업공정
- 신속한 프로토콜(실작업 시간 3분, 전처리 시간 총 15분)
- PCR과 같은 다운스트림 공정을 억제할 수 있는 카오트로픽 염 또는 알코올 세척 용액이 없어 화학적 불순물 감소
- 플라스틱 폐기물 감소 및 위해한 결합 또는 세척 완충액 없음
- RNA 정화를 위해 맞춤화된 키트
RNA 정제 필수품
RNA 분해를 방지하는 다양한 시약을 이용할 수 있습니다. Stabilyser™ 시약은 조직 시료에서 단백질, DNA 및 RNA의 효율적인 추출, 안정화 및 저장에 최적화된 세제 및 용질의 독점적인 제형입니다. RNaseZAP™ 시약은 초자기구, 플라스틱 표면, 실험대 및 피펫터로부터 RNase를 제거하기 위한 세척제입니다. RNAlater® 시약은 신속하게 조직에 침투하여 조직을 안정시키고 RNase 불활성화를 통해 세포 RNA를 보호하는 수성, 비독성 조직 보관 시약입니다. RNAstable® 시약은 저장 튜브나 웰의 바닥을 코팅하는 데 사용되며, 실온에서 피코그램부터 마이크로그램 양의 RNA를 보호합니다.
관련 제품 자료
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
- Article: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNA® using MystiCq® reagents.
관련 웨비나
간단한 웨비나를 시청하여 Stabilyser™ 시약이 효율적으로 조직을 용해하고 고품질 RNA를 안정시키며 기능적으로 단백질을 활성화하는 방법에 대해 더 자세히 알아보십시오.