Merck
맞춤형 DNA 올리고 및 qPCR 프로브
올리고뉴클레오티드는 유전체학 연구 기초에서 질병 진단 및 치료에 이르기까지 현대 생명 공학 연구의 토대를 이루고 있습니다. 또한 올리고뉴클레오티드는 PCR에서 표준 또는 고처리량 프라이머로 사용되는 것 외에도 마이크로어레이, 결합, 면역자극성 분석, 생어 염기서열 분석(Sanger Sequencing) 및 NGS(비어댑터), 안티센스 분석과 X선 결정 구조 결정 분야에서 프로브로 사용됩니다.
35년 이상의 경험을 바탕으로 맞춤형 및 사전 디자인된 DNA 올리고 제품을 글로벌 생명 공학 산업에 공급하는 당사는 최첨단 기술, 경쟁력 있는 가격 및 전 세계 운영에 대한 지속적인 투자를 보유하고 있습니다. 머크는 생물정보학, 다양한 합성 화학 및 독점적인 사내 엔지니어링 플랫폼에 대한 포괄적인 이해를 통해 품질과 성능이 보장된 복잡한 산업 구조에서 탁월한 능력을 지니고 있습니다. 또한 자사는 MALDI-TOF 및 ESI(전기분무 이온화) 질량 분광법 그리고 UV 분광법에 의한 OD를 사용하여 정기적인 품질 검사를 수행하고 강력한 품질 관리 시스템(QMS)을 유지하고 있습니다.
동영상 시청을 통해 Oligo 제품을 온라인으로 주문하는 방법을 알아보십시오. 
관련 제품 자료
  • Brochure: Streamline Your Molecular Biology Workflow
    Get your groove on with our comprehensive range of products to support you through every step of the genomics workflow.
  • Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
    Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
  • Custom DNA/RNA Oligos & qPCR Probes Resources
    Review resources for custom oligos, RNA oligos, and qPCR probes including online tools, case studies, and FAQs.
  • 맞춤형 올리고 일괄 구매 주문
    맞춤형 올리고 일괄 구매 주문을 위한 추적 시스템을 선보이게 되어 기쁩니다. 자사의 추적 시스템은 일괄 구매 주문(PO) 지출사항을 손쉽게 관리할 수 있도록 지원합니다. 간단히 일괄 구매 주문을 등록하고 무료 추적 시스템을 이용해 보세요.
  • RapidRED™ Payment Program
    The payment program enables you to minimize paperwork and streamline your online ordering process with only one purchase transaction for setting up and depositing funds into your payment account.
표준 맞춤형 및 사전 설계형 DNA 올리고와 qPCR 프로브 규격
고처리량(HTP) 응용분야를 위한 올리고 플레이트
귀사의 응용분야에 몇 개 또는 100,000개 이상의 올리고가 필요하더라도 머크는 이러한 응용분야, 자동화 및 LIMS 시스템에 가장 적합한 형태를 제공할 수 있습니다. 당사의 올리고 전문가는 시스템에 적합한 플레이트를 추천해 드립니다.  
우리는 좁은 범위 내에서 올리고뉴클레오타이드 농도를 정규화하는 액체 처리 시스템에 특화되어 있습니다. 자동화 분야에 대한 투자를 통해 아무리 복잡한 형태이더라도 맞춤형 특이 제품을 신속하게 제공할 수 있습니다.  배송 검증 연구는 모든 플레이드 및 씰 조합에 대해 수행됩니다.
iScale Oligos™ DNA
iScale 올리고는 밀리그램 및 그램 량의 맞춤형 DNA 올리고가 필요한 in vivo, 고처리량 및 진단 프로젝트에 적합합니다. 최첨단 실험실에서 생산된 이러한 DNA 올리고는 강력한 품질 관리 시스템(QMS)과 완전한 문서화를 통한 지원으로 고순도 및 정밀도를 가지고 있습니다.
맞춤형 차세대 염기서열 올리고(NGSO)
주요 염기서열 플랫폼에는 맞춤형 범용 및 인덱스 어댑터 시퀀스가 필요합니다. 당사의 맞춤형 차세대 염기서열 올리고(NGSO)는 연구, 상용 및 분자 진단 요구 사항을 충족하기 위해 적합한 순도와 낮은 교차 오염을 보장하기 위해 엄격한 조건에서 제조되고 있습니다.
사전 설계된 프라이머 및 qPCR 프로브
KiCqStart® 프라이머, 유전자 배열 및 프로브 분석
머크는 유전자 발현 분석을 위해 사전 설계된 프라이머 및 프로브 분석 제품군을 제공합니다. KiCqStart® 프라이머는 2단계 및 1단계 RT-qPCR을 위해 사전 설계된 SYBR® Green I 프라이머입니다. 이들은 MIQE를 준수하기 위해 정밀한 생물정보학 도구를 사용하여 개발되었으며 표적 외 증폭을 피하기 위해 컴퓨터 시뮬레이션과 같은 가상 환경에서 검증되었습니다. 다양한 종 및 유전자 제품군에 사용할 수 있는 맞춤형 PCR 프라이머, 프라이머 쌍 및 분석은 온라인으로 쉽게 검색하고 주문할 수 있습니다.
실시간 qPCR 프로브
귀사의 RT-qPCR 요구조건에 맞는 프로브 화학 선택지를 방대하게 제공합니다. 자사의 포괄적인 프로브 포트폴리오에는 Dual-Labeled 프로브, 분자비콘, LightCycler® 프로브, Scorpions® 프로브 및 잠금 핵산® (LNA®) 포함 프로브가 있습니다. 이러한 프로브는 실험 게획을 단순화하는 형식으로 제공됩니다.
실시간 PCR 분석 설계
OligoArchitect™ 프라이머 및 프로브 설계 서비스
귀사의 모든 프라이머 및 프로브 설계 요구 사항에 적합한 OligoArchitect™ 서비스를 제공하게 되어 영광입니다. OligoArchitect™에는 무료 온라인 설계 도구와 고유한 컨설팅 서비스가 모두 포함되어 있습니다.
머크의 맞춤형 올리고 및 qPCR 프로브 온라인 도구를 탐색해 보십시오.