Merck
핵산 겔 전기영동 장비 및 시스템
유전자를 복제하거나, 특정 핵산 서열을 검출하거나, DNA 또는 RNA를 정량화해야 하는 경우, 통합적으로 작동하는 완전한 게놈 분석 도구 세트가 필요합니다. 자사는 DNA 및 RNA 래더, 시료 로딩 버퍼, 프리캐스트 아가로스 겔, 핵산 염색제, 나일론 전사 멤브레인, 혼성화 용액, 노던 및 서던 블로팅 시약과 소모품을 비롯한 DNA 및 RNA 겔 전기영동 그리고 블로팅을 위한 광범위한 고품질 시약과 화학 물질 제품군을 제공합니다. 
겔 전기영동의 용도는 무엇입니까? 겔 전기영동은 종종 단백질, DNA, RNA 등의 분자를 크기에 따라 분리하는 데 사용됩니다. DirectLoad™ Mini와 Midi 수평 전기영동 시스템으로 핵산 겔 전기영동 워크플로우를 향상시키세요. 버퍼, 래더(ladder), 로딩 다이(loading dye), 염색은 아가로스 겔 전기영동법에 대한 경제적이면서도 효과적인 해결책을 보완합니다. 전례 없는 샘플 처리량과 실험의 다양성을 갖춘 DirectLoad™ 제품군의 전체 목록을 살펴보고 핵산 연구를 최적화하세요.
섹션 개요
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DirectLoad™ Mini 및 Midi 수평 겔 전기영동 시스템
DirectLoad™ Mini 및 Midi 수평 전기영동 시스템의 특징
모든 DirectLoad™ Mini와 Midi 수평 전기영동 시스템에는 다양한 액세서리가 함께 제공되며, 각 탱크에는 실험 요구 사항에 맞게 올바르게 조립할 수 있도록 안내하는 명확한 안내 표지판이 있습니다. 각 시스템에는 조립에 필요한 구성 요소가 포함되어 있으며, 전극 케이블은 사용 가능한 mPAGE®전원 공급 장치와 호환됩니다. 각 액세서리를 별도로 판매하여 비용 효율적인 교체 부품을 통해 각 시스템의 수명을 늘릴 수 있습니다. DirectLoad™ Mini 및 Midi 수평 전기영동 시스템에는 다음과 같은 추가적인 특징이 있습니다.
  • 안전한 단일 방향 조립을 위해 쉽게 클릭할 수 있는 색상으로 구분된 부착물.
  • DirectLoad™ Lid는 사용자 안전을 위해 제거 시 전원 연결을 끊습니다.
  • DirectLoad™ 겔 트레이와 겔 댐은 누출 방지 설계를 활용하여 병렬로 아가로스 겔을 준비할 수 있습니다.
  • 다양한 젤 트레이와 빗 크기 조합으로 실험의 다양성을 극대화합니다.
  • DirectLoad™ Comb은 높이 조절이 가능하며 단일 및 다중채널 피펫을 사용하여 샘플 로딩 가이드로 활용할 수 있습니다.
  • 대체 부속품은 시스템의 수명을 연장시키기 위해 사용할 수 있습니다.