Merck
Home제품분자생물학 및 기능 유전체학핵산 정제플라스미드 DNA | 플라스미드 정제 키트
플라스미드 DNA | 플라스미드 정제 키트
색깔을 교차하여 염기쌍을 나타내는 이중나선 구조를 보여주는 원형 플라스미드 DNA 가닥.
플라스미드 정제는 분자 복제, 형질전환 및 재조합형 단백질 발현을 위해 일반적으로 사용됩니다. 플라스미드 정제 키트 필수품은 박테리아 배양의 크기 및 해당 플라스미드 수율(miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep, gigaprep)에 따라 제공됩니다. 당사의 플라스미드 키트는 고품질 플라스미드 DNA의 신뢰할 수 있는 분리를 제공합니다. 이 키트는 고급 실리카 결합 및 용출 기술로 설계되었습니다. 또한 당사의 키트는 진공 및 스핀 형식 모두와 호환되며 페놀/클로로포름을 사용하지 않고 제조되었습니다.
매일매일 점진적 혁신을 위해, 작업을 약화시키는 변수가 아니라 뛰어난 작업의 토대가 되는 플라스미드 DNA 정제 키트와 필수품을 선택하십시오. 당사의 플라스미드 정제 키트를 사용하면 연구자는 작업 흐름의 재현성을 극대화하고 트랜스펙션, 염기서열분석, PCR 및 기타 다운스트림 응용분야를 위한 플라스미드 DNA를 얻는 데 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다. 아래의 모든 플라스미드 DNA 정제 키트를 살펴보세요. 
GenElute™ plasmid miniprep 키트
GenElute™ plasmid miniprep 키트는 E. coli 배양물로부터 플라스미드 DNA를 분리하기 위한 간단하고 신속한 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 이러한 키트는 실리카 기반 멤브레인 기술과 스핀 컬럼 형식의 편리성을 결합합니다.
특징:
  • 선도적인 공급업체보다 키트당 40% 더 많은 전처리
  • 배양액 mL당 최대 20µg의 플라스미드 DNA 정제
  • 최대 24개의 전처리를 위해 30분 이내에 정제된 플라스미드 DNA
  • 페놀/클로로포름 추출 또는 알코올 침전법이 요구되지 않음
GenElute™ HP plasmid prep 키트
GenElute™ HP plasmid purification 키트는 Mini, Midi, Maxiprep 키트의 경우 30분 미만, Mega 및 Gigaprep 키트의 경우 1.5시간 이내에 고품질 플라스미드 DNA를 생성합니다.
  • 수확된 박테리아 배양에서 순수 플라스미드 DNA까지 더 짧은 시간에 달성
  • 최대 25 µg(Mini), 350 µg(Midi), 1.2 mg(Maxi), 5 mg(Mega) 그리고 15 mg(Giga) 수율의 고복제수 플라스미드 DNA
  • 진공 또는 스핀 형식의 유연성 제공(Mega 및 Gigaprep은 진공 형식만 해당)
  • 페놀/클로로포름 추출 또는 알코올 침전법이 요구되지 않음
  • 편리한 보관을 위해 실온에서 안정적인 키트
GENOPURE™ PLASMID PREP 키트
Roche Genopure™ midi 및 maxi prep 키트는 플라스미드 정제를 위해 음이온 교환 크로마토그래피를 사용합니다. LB 배지에서 성장한 세포 배양에 최적화된 변형된 알칼리 용해 프로토콜을 DNA 분리를 위해 사용합니다. 용해물은 음이온 교환 전에 원심분리하는 대신 여과될 수 있어 플라스미드 준비 시간이 단축되고 정제된 제품에서 SDS가 완전히 제거됩니다.
  • 음이온 교환 전에 원심분리 대신 사전 접이식 필터를 사용하고 용해물을 정화하여 DNA 전단을 줄입니다.
  • 즉석 사용 시약으로 시간을 절약하십시오(실작업 10분/전체 75분).
  • 모든 크기와 유형의 플라스미드, 심지어 BAC DNA까지 정제합니다.
  • 고속 중력 유동 컬럼을 사용하여 여러 시료를 병렬로 처리합니다.
  • 염화세슘, 페놀, 클로로포름, 브롬화에티듐과 같은 위험한 유기 화합물의 사용을 제거합니다.
GenElute™ endotoxin-free plasmid prep 키트
내독소는 다른 진핵 세포주 사이에서 세포 생존 능력과 전달감염 효율을 감소시키고 포유동물 및 기타 진핵 세포를 사용할 때 주어진 전달감염 실험의 결과 및 재현성에 영향을 미칠 수 있습니다. GenElute™ endotoxin-free plasmid prep 키트는 <0.1의 플라스미드 DNA 정제를 위한 간단하고 신속하며 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
고효율 전달감염을 위한 EU/mg DNA
  • 시장 선도업체보다 높은 전달감염 효율 및 수율
  • 내독소가 없는 플라스미드 DNA 정제(≤0.1 EU/mg DNA)
GenElute™ five-minute plasmid miniprep 키트
GenElute™ five-minute plasmid miniprep 키트는 약 5분 만에 최대 5mg의 고품질 플라스미드 DNA를 생성하는 간소화된 프로토콜을 특징으로 합니다.
  • 시작부터 종료까지 단 5분
  • 세포 펠렛화 또는 용해물 정제가 필요 없음
  • 모든 표준 실험실 진공 매니폴드와 함께 작동하는 결합 컬럼
  • 진공 또는 스핀 프로토콜 선택
관련 자료
2 중 1 페이지
웹 도구
  • PCR Master Mix Calculator
    Ensure the success of your reactions at any scale with our handy PCR Master Mix Calculator resource tool.