반응 정화
PCR 반응, 제한 분해물, 서열분석 반응, 아가로스 및 폴리아크릴아미드 겔 추출물의 정화는 염류, 효소, 통합되지 않은 dNTP, 프라이머, 브롬화 에티듐 및 다운스트림 분석을 방해할 수 있는 기타 불순물과 같은 오염 물질을 제거하기 위해 필수적입니다. 효소 반응 또는 사전 정제된 시료에서 DNA 및 RNA를 정화하기 위한 제품군을 유연성과 편의성을 위해 이용할 수 있습니다.
더 알아보기
GenElute™-E Clean-up Kits
GenElute™-E DNA 정제 키트는 단일 스핀으로 핵산을 분리 및 정제하기 위해 크기 배제에 의존하는 음성 크로마토그래피 기술을 이용합니다.
- 단순한 작업공정
- 플라스틱 폐기물 감소 및 위해한 결합 또는 세척 버퍼 없음
- 환경친화적 포장
- DNA 및 RNA 정화 키트 모두를 포함하는 포트폴리오
GenElute™ PCR Clean-Up Kits
- GenElute™ PCR Clean-Up Kit는 단일 가닥 또는 이중 가닥 PCR 증폭 산물의 신속한 정제를 위해 설계되었습니다. 이러한 키트는 프라이머 및 기타 구성 요소를 99% 제거하여 최대 100μL 또는 10μg의 PCR 증폭 DNA를 8분 이내에 정제하여 최대 95% 회수합니다.
- GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit를 사용하면 진공 또는 원심분리를 통해 PCR 산물을 높은 처리량으로 정제할 수 있습니다. 이 키트는 고순도 PCR 산물의 정제에 필요한 시약이 포함합니다. DNA 회수율은 프라이머, 프라이머-이량체, 뉴클레오티드, 염류 및 중합효소를 제거를 포함하여 100~10,000bp 절편의 경우 75~90%입니다.
Multiscreen® PCR cleanup filter plates
Multiscreen® PCR 필터 플레이트는 고처리량 PCR 정제를 위한 신속하고 자동화 가능한 솔루션을 제공하여 고순도 및 고회수율을 제공합니다.
- >99.5% 프라이머 제거
- 150–300 µL 부피의 시료를 위한 MultiScreen® PCR96 필터 플레이트
- 20–100 µL 부피의 시료를 위한 MultiScreen® PCR384 필터 플레이트
- 소형 절편(1 – 150 bp) 및 소량 부피(20 – 150 µL)에 권장되는 MultiScreen® PCRµ96 마이크로웰 필터 플레이트
GenElute™ Gel Extraction Kit
GenElute™ 겔 추출 키트는 표준 또는 저융점 아가로스 겔에서 선형 및 플라스미드 DNA 절편의 신속한 정제를 위해 설계되었습니다. 이 키트는 폴리아크릴아미드 젤에서 DNA를 정제하기 위해서도 사용할 수 있습니다.
- 최대 10μg의 DNA에 결합
- 최대 80% 회수
- 컬럼당 최대 3.5 g의 아가로스 처리 가능
- TAE 또는 TBE 완충액에서 표준 및 저융점 아가로스 모두와 호환
Montage DNA Gel Extraction Kit
Montage DNA Gel Extraction Kit는 아가로스 젤 조각에서 완전한 기능의 DNA 회수를 위한 빠르고 효과적인 솔루션입니다. 한 번의 10분 회전으로 관심 DNA를 포함하는 아가로스 겔을 절편화하고 서열분석 또는 클로닝 준비가 된 DNA를 압출하도록 압축합니다.
- 아가로스 젤 조각에서 DNA 회수를 극대화
- 한 번의 10분 회전으로 완전히 기능하는 DNA를 회수
- 클로닝 또는 서열분석을 위해 준비된 정제 DNA
SigmaSpin® Sequencing Reaction Cleanup Columns 및 Plates
- SigmaSpin® Post-Reaction Clean-Up 컬럼은 저처리량 애플리케이션에 이상적이며 통합되지 않은 염료, 과다 염류 및 기타 간섭 반응 성분을 제거하기 위한 빠르고 간단하며 매우 효율적인 방법을 제공합니다.
- SigmaSpin™ 96-Well Post-Reaction Clean-Up 컬럼은 통합되지 않은 염료, 과다 염류 및 기타 간섭 반응 성분을 제거하기 위한 빠르고 간단하며 매우 효율적인 방법을 제공합니다.
Montage and Multiscreen® Sequencing Reaction Cleanup Plates
Montage 및 MultiScreen® 서열분석 반응 정화 제품은 특허받은 크기 배제 멤브레인을 통합하여 고도로 정제된 서열분석 반응 제품을 생성합니다. 96웰 및 384웰 형식으로 제공되는 플레이트는 진공 구동 프로토콜을 따르며 자동화 호환적입니다.
- 10분 진공 기반 프로토콜
- 다양한 플레이트와 호환
- BigDye™ 화학물질과 함께 사용하도록 최적화됨
관련 제품 자료
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.