Merck
Home제품실험 용품PCR 공급품 및 장비
PCR 공급품 및 장비
중합효소연쇄반응(PCR)은 분자생물학의 강력한 핵심기술입니다. 이것은 다양한 출처의 핵산으로부터 특정 DNA 또는 RNA 서열을 증폭하기 위한 효율적이고 빠른 in vitro 방법입니다. 간단한 PCR 반응은 표적 DNA 서열을 둘러싸는 일련의 합성 올리고뉴클레오타이드 프라이머, 표적 DNA, 열안정성 DNA 중합효소 및 dNTP로 구성됩니다. 템플릿 변성, 프라이머 결합, 결합된 프라이머가 합성되는 반복적인 일련의 사이클은 엄청난 양의 DNA를 증폭합니다. 한 사이클에서 합성된 가닥이 다음 사이클에서 템플릿 역할을 하기 때문에, 단 20회 사이클 만에 DNA 양이 백만 배 증가합니다. PCR 마이크로플레이트, 플레이트 커버, 피펫 팁, PCR 튜브, thermocycler 등 PCR 워크플로우의 모든 단계를 지원하는 포괄적인 PCR 소모품 및 장비 제품군을 살펴보세요. 
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DNA 증폭을 위한 PCR 열주기기와 소형 열주기기 (Mini Cyclers)
Thermal Cycler(PCR 기계 또는 열순환기라도 함)는 반복적인 사이클로 시료를 가열 및 냉각하여 중합효소 연쇄반응을 통해 DNA 또는 RNA 증폭을 용이하게 하는 실험실 장비입니다. 미니 또는 휴대용 thermal cycler의 도입으로 현장 및 교실에서 PCR 반응을 수행하는 것이 더 쉬워졌음에도 불구하고 이 기계는 실험실에서 많이 사용됩니다. 많은 thermal cycler는 프로그래밍이 가능하며 사용자가 자주 사용하는 프로토콜을 저장할 수 있습니다. PCR은 일반적으로 2~3개의 온도 단계(변성, 어닐링, 확장)로 구성된 20~35회의 사이클이 필요합니다. 속도, 유연성, PCR 최적화를 결합한 Eppendorf®  MasterCycler ThermoCycler는 2D-Gradient 및 철저한 문서화 기능과 같은 향상된 PCR 기능에 적합합니다. 또한 당사는 더 낮은 처리량 요구 사항에 맞게 설계된 thermocycler의 Benchmark Scientific TC 모델도 제공하는 데, 더 큰 장치에 비해 동일한 기능과 저렴한 가격대를 유지합니다. 
또한, PCR 작업에 필요한 다양한 PCR 플레이트 실링재를 찾아보세요. eXTReme™ 플레이트 실링재, ThermalSeal RTS™ 플레이트 실링재 및 AlumaSeal® PCR 플레이트 실링재 등이 있어 PCR 작업에 맞춰 선택할 수 있습니다.
PCR 플레이트, 스트립, 필름
BRAND PCR 제품을 사용하여 오염 및 증발로부터 귀하의 시료를 보호할 수 있습니다. 공인 실험실에서 무균 생산, 고품질 원자재, 원활한 품질 관리를 통해 지속적으로 높은 청결도 표준을 보장합니다. 플레이트 및 튜브에 맞도록 만들어진 밀봉 필름과 커버를 사용하면 증발 손실을 크게 줄일 수 있으며 적은 시료량으로도 신뢰할 수 있는 분석이 가능합니다. BRAND® PCR 소모품 소재에는 언제나 DNase, DNA, RNase, 내독소가 없습니다. 또한 폴리프로필렌 및 폴리카보네이트 소재를 모두 사용하는 장점을 결합한 Eppendorf twin-tec PCR 플레이트를 제공하며 Corning® Thermowell PCR 96 웰 플레이트는 대부분의 thermocycler에 적합하고 처리량이 많은 자동화에 이상적입니다.
PCR 피펫 팁 및 필터 팁
자사의 제품 선택표에 나와 있는 ART® 피펫 팁과 같은 업계 선두 업체들을 비롯하여 신뢰할 수 있는 다양한 피펫 팁을 살펴보십시오. 또한 BRAND® 피펫 팁과 필터 팁은 최신 생산 조건인 무균실에서 제조되며, 자동으로 랙 포장되어 팁의 품질이 일관되게 유지됩니다. BRAND 피펫 팁과 필터 팁은 DiHEMDA, 올레아미드, DNA(< 40fg), RNase(< 8.6fg), 내독소(< 1pg), ATP(< 1fg)가 없는 고농도 폴리프로필렌으로 제조됩니다. 또한 머크는 액체 취급 애플리케이션에 사용되는 Eppendorf 피펫 팁과 같은 Eppendorf® 제품 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다. 처리 속도를 높이고 교차 오염을 피하는 데 유용합니다. 자사는 볼륨 용량, 무균, 비멸균 요건, 랙킹에 따라 틈새 애플리케이션을 위한 광범위한 Eppendorf® 피펫 팁을 제공합니다. 또한 Axygen 소모품에는 피펫 팁뿐만 아니라 특정 애플리케이션 요건에 맞는 다양한 마이크로플레이트 옵션이 포함되어 있습니다. 
관련 제품 자료
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder