전체 게놈 증폭
인간 및 동물 질환 연구에서 사용되는 다양한 분석들을 위해 충분한 양의 유전체 DNA가 확보되는 것은 중요합니다. 많은 경우에, DNA 공급원이 제한되거나 사용 가능한 DNA가 손상되거나 분해되어 연구자가 필수적인 분석을 수행하지 못합니다. 자사의 전체 게놈 증폭(WGA) 제품 라인은 최소 대립유전자 손실로 나노그램 양의 출발 물질을 마이크로그램 수율로 증폭하는 강력하고 정확한 방법을 제공합니다. 저희는 계속해서 WGA 제품 라인을 확장하여 구강 상피세포 채취, 신선한 조직 샘플, 냉동 조직 샘플, 혈액 카드, 말초 혈액 및 포멀린으로 고정된 파라핀으로 임베딩된(FFPE) 조직 등 다양한 원자재로부터 전체 유전체 증폭을 위한 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. WGA 기술은 한정된 샘플을 불멸화시킴으로써 연구자들에게 하나의 DNA 샘플에서 원하는 모든 분석을 수행할 수 있는 능력을 제공합니다.
관련 자료
- Saliva DNA Extraction & WGA Amplification
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
- Whole Genome Amplification from Serum or Plasma Protocol
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
- Animal Tissue DNA-Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
- Plant DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
- Blood Card - WGA Protocol
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
- Extraction & Amplification of Whole Blood Using WGA-Protocol
Simple DNA isolation protocol from whole blood samples for genomic analysis, followed by GenomePlex® amplification.
- Buccal DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
전체 게놈 증폭(WGA) 키트
유전체 검사 및 특성화는 생물학적 시스템을 이해하기 위한 중요한 도구가 되었습니다. 이러한 분석은 종종 조사해야 할 샘플 수와 충분한 양의 유전체 DNA 확보의 어려움으로 인해 방해를 받습니다. 특히 희귀하고 보관 중인 DNA 원본에 대해서는 이러한 문제가 특히 심각합니다. GenomePlex® 전체 게놈 증폭(WGA) 키트는 미량의 출발 물질로부터 유전체 DNA를 신속하고 매우 대표적으로 증폭하기 위한 고처리량 시스템으로 사용하도록 개발되었습니다.
GenomePlex® WGA 키트는 유전체 DNA의 무작위 절편화 및 생성된 소형 절편을 범용 프라이밍 부위에 둘러싸인 PCR 증폭 가능한 OmniPlex® 라이브러리 분자로 변환하는 것을 기반으로 하는 독점적인 증폭 기술을 활용합니다. 그런 다음 범용 OmniPlex® 라이브러리는 범용 올리고뉴클레오티드 프라이머와 제한된 수의 주기를 사용하여 증폭됩니다. GenomePlex® WGA 키트는 PCR 이후에 5-10 µg의 산출량을 얻기 위해 나노그램 수준의 유전체 DNA를 필요로 합니다. 이 시스템은 전혈, 혈액 카드, 구강 상피세포 채취, 식물 원료 및 포멀린으로 고정된 파라핀으로 임베딩된 조직 샘플과 같은 다양한 정제된 DNA 샘플과 호환됩니다.
단일 세포 전체 게놈 증폭 전략
GenomePlex® 단일 세포 전체 게놈 증폭 키트(WGA4)는 단일 세포의 유전체를 백만 배 증폭하여 마이크로그램 수량의 유전체 DNA를 얻도록 설계되었습니다. 기존의 단일 세포 전체 게놈 증폭 방법은 상당히 편향된 표현으로 인해 양이 충분하지 않습니다. 그러나 GenomePlex® 기술은 WGA DNA 중합효소을 이용하여 증폭 효율을 제공합니다. 단일 세포 WGA 키트는 세포 용해 및 후속 전체 게놈 증폭에 필요한 모든 시약을 포함합니다.
단일 세포 WGA 키트는 수많은 다운스트림 애플리케이션에서 검증되었으며 식물, 폴리카보네이트 고정 세포, 림프구, 신장암 세포, 상피 세포, 백혈병 세포 및 섬유아세포 양수 세포를 비롯한 다양한 소스의 증폭에 적합합니다. 증폭된 유전체는 비교 유전체 부합법(CGH), microsatillites/STR 분석, SNP 분석, QPCR 및 기타 유전형 분석을 포함한 많은 다운스트림 애플리케이션과 호환됩니다.
전장 전사체 증폭
전장 전사체 증폭(WTA) 키트는 소량의 RNA로부터 충분한 전사물 표적을 생성하도록 개발되었습니다. 성공적인 WTA는 특정 mRNA의 손실이나 편향 없이 시료에 존재하는 대표적인 전사물의 정확한 복제를 필요로 합니다. 자사의 WTA 키트는 혈액, 고정 및 동결 조직, 세포 배양, FACS 분류 세포, 식물 및 미생물을 포함한 다양한 공급원으로부터 총 RNA를 증폭하는 정확하고 빠르며 간단한 방법을 제공합니다. 추가적으로, WTA(WTA1, WTA2, SeqR) 키트는 3' 편향 없이 4시간 이내에 총 RNA의 신속한 증폭을 제공합니다. 증폭된 RNA(cDNA)는 qPCR, 마이크로 어레이 분석 및 기존 복제에 적합합니다. 추가 정보를 위해, 자사의 WTA1, WTA2 또는 SeqR 제품 페이지를 방문하십시오.
Illumina® 차세대 염기서열분석을 위한 SeqPlex-I DNA 및 RNA 증폭 키트
전체 게놈 증폭(WGA) 및 전장 전사체 증폭(WTA)을 위한 SeqPlex-I DNA 및 RNA 증폭 키트는 극소량 또는 분해/고도로 절편화된 DNA 및 RNA에서 Illumina® 차세대 시퀀싱(NGS)을 용이하게 하도록 설계되었습니다. WGA 및 WTA 키트 모두 유전체 DNA 또는 RNA의 무작위 프라이밍 및 생성된 소형 절편을 범용 프라이밍 부위에 둘러싸인 PCR 증폭 가능한 라이브러리 분자로 변환하는 것을 기반으로 하는 독점적인 기술을 활용합니다. SeqPlex-I WGA 및 WTA 키트는 제한된 원자재 샘플을 쉽게 증폭시켜 편리하게 Illumina® NGS 플로우셀에 직접 입력할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 다음 발견을 가속화할 수 있습니다.