Merck
세포 이미징 기기
세포 이미징 기기는 다양한 워크플로에서 세포와 세포 배양의 상태를 평가, 측정, 분석, 검사하는 데 사용할 수 있습니다. 디지털 세포 이미징 시스템은 알고리즘을 활용하여 일관성 향상을 위해 사용자 편항을 없애고 프로세스를 간소화해 세포와 세포 배양 상태에 대해 객관적인 측정을 제공합니다. 생세포 이미징 시스템은 연속현미촬영장치를 통해 생세포의 연구를 가능케 하여 기초 연구와 약물 발견을 위한 세포의 기능 및 다중 매개변수 데이터에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 저희는 라이브 및 디지털 세포 이미징의 실험실 역량을 확장하기 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
파란색 베이스와 터치스크린 인터페이스를 갖춘 현대적인 디지털 실험실용 저울
Millicell® DCI Digital Cell Imager
Millicell® DCI Digital Cell Imager를 사용하여 손쉽게 세포 배양을 모니터링하십시오. 세포 융합에서 세포 수 및 형태에 이르기까지, Millicell® DCI는 더 빠르고 일관된 배양을 위해 세포 배양 측정을 자동화합니다. 이 기기는 기본 연구, 약물 개발 및 생물 공정 어플리케이션을 위한 세포 배양의 성장과 유지를 담당하는 과학자와 실험실 기술자들에게 이상적입니다.
  • 객관적 측정
  • 컨플루언스 측정
  • 예상 세포 수 측정
  • 혈구계 또는 혈관 내 측정
  • 부착 세포, 회전타원체 및 장기유사체 배양
  • 데이터 저장, 데이터 아카이빙 및 성장 추세 분석을 위한 선택적 웹 기반 클라우드 서비스
여러 개의 포트가 있는 검은색 전자 장치에 연결되어 화면에 파란색 회로 패턴을 보여주는 컴퓨터 모니터. 작은 직사각형 물체 2개가 장치 앞에 있고, 두 개의 케이블이 모니터를 장치에 연결합니다.
CellASIC® ONIX2 생세포 이미징 시스템
CellASIC® ONIX2 시스템으로 현미경을 생세포 이미징 시스템으로 전환해 보십시오. 이 미세유체 시스템은 고품질의 굴절률이 높은 미세유체 플레이트와 직관적인 소프트웨어를 사용하여 다양한 종류의 도립 현미경과 통합하여, 실시간으로 세포가 환경에 반응하는 모습을 계속해서 높은 확대율로 관찰할 수 있습니다.
  • 동적 생세포 이미징
  • 모든 도립 현미경과 호환 가능
  • 작은 점유 공간
  • 사용자 친화적 조작
  • 유량과 가스, 온도 변화, 기울기, 영양소/약물 추가, 배지 변경을 자동으로 제어
  • 다양한 분야에서 생세포 이미징을 가능하게 하는 광학적으로 투명한 미세유체 플레이트