Imaging Analysis & Live Cell Imaging
생세포 이미징 및 분석을 통해 과학자들은 동적 세포 사례를 실시간으로 연구하여 생물학에 대한 독특한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 기술은 세포 사례를 스냅샷으로 분석하는 PCR, 유동 세포분석법 그리고 항체를 사용하는 면역세포화학 및 조직 염색과 대조됩니다. 오늘날 카메라, 생세포 형광 염료, 형광 단백질, 비디오 압축 및 시간경과 현미경의 개선으로 살아있는 세포, 세포 간 상호 작용 및 세포 내 과정을 놀라운 세부 사항과 충실도로 시각화하고 분석하는 능력이 향상되었습니다.
관련 기술 문서
- 암, 신경과학, 줄기 세포 연구 응용분야를 위한 세포 증식(BrdU, MTT, WST1), 세포 생존성, 세포 독성 실험용 세포 기반 분석법.
- Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.
- PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
- Fluorescent calcium indicators and dyes to measure Ca+ flux used in calcium imaging experiments. Calcium ions (Ca2+) play vital cellular physiology roles in signal transduction pathways, in neurotransmitter release, in contraction of all muscle cell types, as enzyme cofactors, and in fertilization.
- Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- 모두 보기 (35)
관련 프로토콜
- PKH dyes have been successfully used to label exosomes and extracellular vesicles for in vitro and in vivo tracking experiments. The exosome labeling protocol below details steps for reliable fluorescent labeling of exosomes using PKH dyes for microvesicle tracking experiments.
- Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
- Immunocytochemistry (ICC) Cell Capture Imaging Reagent and protocol for eliminating wash steps, and is highly effective in applications involving rare cells, low cell count samples, and limited access samples.
- Toluidine blue stains the nuclear material in tissues with a high DNA and RNA content and is used for selectively staining acidic tissue components such as carboxylates, sulfates, and phosphate radicals.
- This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
- 모두 보기 (6)
더 많은 아티클 & 프로토콜을 찾아보세요.
생세포 이미징 시스템
세포의 복잡한 구조와 행동을 시각화하기 위해 다양한 기술이 이용됩니다. 정적 분석에서 세포는 고정되고 염색되어 세포가 사멸되므로, 따라서 세포 시간의 한 순간을 포착해야 합니다. 정적 기술은 일부 애플리케이션에 적합하지만 세포 활동에 대한 통찰력을 제공하지 않습니다. 동적 생세포 접근 방식은 전통적인 염색 없이 살아있는 세포의 구조, 행동 또는 구성의 시각화를 용이하게 합니다. 이러한 기술은 in vivo 조건을 모방해야 하는 애플리케이션뿐만 아니라 약물 스크리닝을 위한 예측 분석을 개발하는 데 이상적입니다.
생세포 이미징 시스템은 포유류, 박테리아 및 효모 세포의 장기적 연구를 허용하는 고급 광학, 환경 제어 및 시약을 사용합니다. 미세유체학을 활용하는 배양 및 이미징 시스템은 세포에 대한 물리적 스트레스를 제한하면서 유동, 가스 혼합물 및 온도와 같은 배양 미세환경을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 생세포 이미징 및 분석은 저산소증, 세포 이동, 3D 세포 배양, 세포골격 역학 및 단백질 트래피킹을 포함한 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 진보된 시스템은 배양 조건, 투여 관리 및 중단, 이미징 간격을 자동화하여 정지 이미지 또는 비디오 데이터로 표시할 수 있는 이미지를 생성합니다.
생세포 이미징 시약
생세포 이미징 배지 및 보충제는 시간경과 실험 중 광유발 세포 손상으로부터 세포를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 시약은 또한 낮은 자가형광 및 광표백을 갖도록 제조되어, 형광 생세포 이미지의 품질을 극적으로 향상시킵니다.
다양한 생세포 염색 염료를 사용하여 살아있는 세포의 동적 과정을 연구할 수 있습니다. 생세포 형광 소기관 염료는 세포 독성 증가 없이 세포막, 핵, 세포질, 미토콘드리아, 리소좀, 소포체(ER), 골지체 및 세포골격 단백질과 같은 특정 소기관의 선택적 염색을 허용합니다. 생세포 이미징에서 대조염료로 세포기관 염료를 사용하는 것도 기능성 연구에 유용합니다.
GFP 및 RFP 바이오센서는 형광 현미경 또는 시간경과 비디오 포착을 통해 살아있는 세포 내에서 특정 단백질 및 해당 단백질의 세포하 위치를 감지하도록 사용할 수 있습니다. 렌티바이러스 벡터 시스템은 유전자 및 유전자 산물을 세포에 도입하기 위해 널리 사용되는 도구이며 화학 기반 전달감염에 비해 많은 이점이 있습니다. 세포 소기관 탐지 외에도 세포 투과성 생세포 염료는 세포자멸사 탐지, 세포 생존, 세포 건강, 저산소증, 활성 산소 종 연구, 칼슘 지표 이미징, 신경 또는 줄기세포 실험과 같은 애플리케이션에 사용됩니다.