세포 배양 배지 및 버퍼
Dulbecco, Eagle, Ringer 및 다른 선구적인 의사들과 과학자들의 노력은 그들이 개발한 배지 조성이 오늘날에도 여전히 널리 사용되고 있다는 것을 증명합니다. 이러한 배지 및 기타 고전적 배지의 변형은 다양한 포유류 세포 배양을 위한 생리학적 관련 환경을 위한 필요성에 반응하도록 개선되었습니다. 부착성 또는 부착 미분 표현형을 키우는지, FBS를 사용하는지 여부, 고글루타민 농도가 높거나 낮은지, 사용하기 쉬운 액체 형태인지 또는 쉽게 보관할 수 있는 파우더 형태인지에 상관없이, 여기서 세포 배양에 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 이러한 배지 및 염류는 구성 요소와 함께 세포 배양 애플리케이션에 적격하며 자사의 최첨단 시설에서 제조됩니다.
일반 배지 및 버퍼
세포 배양 배지 제형은 다양한 세포 생리학에 반응하기 위해 수십 년 동안 연구에 걸쳐서 최적화되었습니다. DMEM, MEM, RPMI-1640, Ham’s F-10 및 F-12 제형과 같은 배지 그리고 M199와 같은 무혈청 용액을 선택하십시오.
식물 배양 배지
Murashige and Skoog(MS 배지), Gamborg's B5, Phytamax™ Orchid Medium과 같은 식물 배양 배지에는 세포, 기관 및 조직의 식물 배양을 위한 필수 미량 영양소, 다량 영양소, 유기물, 비타민 및 식물 성장 조절제가 포함되어 있습니다.
더 많은 카테고리 보기