Merck
Home제품세포 배양 및 분석동물성 성분이 없는 세포 배양 시약
동물성 성분이 없는 세포 배양 시약
실험실 환경에서 파란 장갑을 착용하고 있는 연구자가 빨간 웰이 있는 하얀 마이크로타이터 플레이트를 들고 있습니다. 플레이트에는 "동물성 성분이 없음(ANIMAL COMPONENT FREE)" 라벨이 눈에 띄게 붙어 있어 실험에서 동물성 성분이 없는 시약을 사용한다는 것을 나타냅니다. 배경에는 피펫 팁이 가득 찬 선반이 있으며 연구 작업이 정밀하고 청결하게 수행된다는 것을 강조합니다.
동물 성분이 들어있지 않은 세포 배양 시약은 과학 실험의 결과 변동성을 크게 감소시켜, 더욱 일관적인 결과를 제공합니다. 동물 성분을 포함하고 있는 세포 배양 시약보다 더욱 윤리적이고 지속가능한 옵션인 동물성분 무첨가 시약은 또한 연구가 신규 임상, 약학, 생명공학, 그리고 제조 응용분야로 부드럽게 전환될 수 있도록 합니다. 동물성분이 존재하지 않는 관계로, 이러한 시약들은 로트별 편차가 적거나 없으며 수입 시 제한받지 않습니다. 당사의 동물 성분 미함유(ACF), 동물 유래 성분 미함유(NAO), 그리고 무혈청인 고품질의 세포 배양 배지, 보조제, 시약, 그리고 성장인자는 높은 생물학적 활성을 지니고 있습니다. 이 시약들은 내독소 함량이 낮으며 줄기세포 배양, 염증 실험, 암세포 배양, 그리고 항체 및 백신 개발 등의 응용분야에 이상적입니다.
동물 유래 미함유 시약에 대한 자주 묻는 질문과 답변에서 답을 여기에서 찾아보십시오.
섹션 개요
관련 문서
동물 유래 성분 미함유 및 무혈청 배지
줄기세포 연구자들은 우태아혈청(FBS)에 함유된 지정되지 않은 구성물질이 유발하는 편차를 감소시키고자 무혈청 및 무이종 배지 및 보조제를 사용하는 방향으로 나아갔습니다. 당사는 인간 ES/iPS, 신경(NSC), 중간엽(MSC) 및 조혈(HSC) 줄기세포를 비롯한 다양한 줄기세포 유형에 대응하는 무혈청 줄기세포 배지를 제공합니다. 이 배지들과 보조제는 엄격한 시험을 거쳐, 줄기세포 배양 시 우수한 결과와 일관성이 보장됩니다.
비동물성 세포 배양 시약
약학적 약물 독성 및 효능 시험 등, 일부 세포 배양 응용분야에서 실험 공정을 진행할 때 고품질의 ACF 분해 시약이 필요합니다. 당사의 분해 효소는 무혈청 (또는 혈청을 포함하는) 배지와 사용했을 때 건강하고 기능을 갖춘 세포들의 수득률을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 즉석 사용 가능한 용액들은 세포, 조직, 그리고 암을 부드럽게 분해시킴으로써 평판 효율성을 향상시킵니다.
화학적으로 지정된 보조제
화학적으로 지정된 세포 배양 보조제는 세포 배양 시 건강한 성장을 촉진하는 영양소를 제공하며, 동물 성분과 관련된 우발적인 요인으로 발생할 수 있는 안전 위험을 배제합니다. 호르몬과 알부민을 포함한 당사의 화학적으로 지정된 보조제는 높은 순도와 우수한 용해도를 보입니다. 또한 이 보조제들은 파우더와 용액 형태로 제공됩니다.
동물 성분 미함유 성장 인자 및 사이토카인
생명공학 및 약학 개발용으로 사용되는 당사의 고순도 성장 인자 및 사이토카인은 내독소 함량이 낮으며 동물성분이 없는 인간, 마우스, 및 래트 재조합형 시약을 포함하고 있습니다. 이러한 성장 인자 및 사이토카인은 대장균 또는 포유류 내부에서 발현됩니다. HEK293 세포에서 생산된 성장인자는 또한 실제 인체 글리코실화 및 PTM 패턴이라는 장점을 추가로 제공합니다.
비동물성 세포 동결 배지
무혈청 환경에서 세포를 배양하는 경우, 동결보존 시에도 무혈청 환경을 유지하는 것이 필수입니다. 동물 성분 내지는 DMSO 미함유 세포 동결 배지는 일차세포, 줄기세포, 그리고 다양한 인간 암세포주의 장기 보관 시 사용할 수 있습니다.
당사는 ACF 및 NAO 공정과 제품을 다음과 같이 정의합니다.
  • 동물 성분 미함유 일반: 동물 성분 미함유 제품은 소나 다른 동물 조직으로부터 직접 유도한 일차 원료를 포함하지 않으며 제조 과정 시 사용하지 않습니다.
  • ACF 발효: 발효 공정을 활용하며 고감염성 조직(뇌, 척수, 안구 등)을 포함하지 않는 배지를 사용하여 제작된 일차 원료를 포함하는 제품
  • 동물 유래 성분 미함유 일반: 동물 유래 성분 미함유 제품은 최종 화학구조식을 결정하는 합성 단계에서 동물 유래 성분을 포함하지 않습니다.
  • NAO 발효: NAO 제품은 발효 배양액에 동물 유래 성분을 포함하지 않습니다.