세포 이동 및 침습 분석
암 전이는 종양 세포와 그들의 미세 환경에서 여러 변화가 누적된 결과로서 세포들이 건강한 조직으로 이동하거나 침습할 수 있게 만들어지는 것입니다. 이동 분석, 침습 분석, 스크래치 분석, 화학주성 및 촉각주성 Boyden 챔버 분석의 자사 포트폴리오를 통해 연구자는 in vivo에서 정상 및 전이성 세포가 직면하는 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다.
섹션 개요
세포 이동 분석법
세포 이동은 배아 발달, 혈관 생성, 상처 치유, 면역 반응 및 염증에 기본적인 역할을 합니다. 전이성 질환은 암 사망률로 이어지는 핵심 요소이기 때문에 암 연구에서 세포 이동 기전을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 많은 세포 이동 분석은 정성적 스크래치 분석 또는 보다 정량적인 Boyden 챔버 기술을 사용합니다.
Boyden 챔버 방법은 화학주성 및 촉각주성을 기반으로 세포 이동을 감시합니다. 화학주성은 세포외 화학적 신호에 대한 응답으로 세포 이동을 설명하는 반면 촉각주성은 고정된 세포외 기질(ECM) 단백질 구배를 향한 세포 이동을 설명합니다.
화학주성 및 촉각주성 QCM™ 이동 분석은 모두 다양한 공극 크기와 멀티웰 형식으로 제공됩니다. QCM™ 이동 분석은 세포의 calcein-AM 표지법을 포함하는 다른 프로토콜 그리고 관련된 세포 표지법, 스크래핑, 세척 및 계수를 필요로 하지 않습니다.
다중 웰 형식의 InnoCyte™ 세포 이동 분석법은 화학주성 세포 이동을 위한 것입니다. 이 분석은 세포 투과성 형광 염료를 사용하여 8 μm 공극을 통해 피더층으로 상피, 중간엽 및 내피 세포 유형의 이동을 측정합니다.
세포 이동을 위한 스크래치 분석법
스크래치 분석법은 세포 이동 및 상처 치유를 연구하는 데 사용됩니다. 스크래치 시험은 밀도가 높은 세포 단층의 표면에 스크래치를 만들어 좁은 상처와 같은 간격을 만드는 실험입니다. 이 시험은 그 후에 주변 세포들의 이동을 감시하여 간격이 메꿔질 때까지의 세포 이동을 측정합니다. 자사의 Cell Comb™ 스크래치 분석은 상처 가장자리를 최대화하기 위해 고밀도 스크래치 영역을 생성하는 동시에 해당 간극으로 이동하기에 충분한 손상되지 않은 세포를 남겨둡니다.
96웰 세포 침습 분석법으로 측정하는 HT-1080 세포의 침범. NIH3T3 세포가 비침습성 대조군으로 이용됨.
세포 침습 분석법
기저막 및 관련 조직의 ECM 구성 요소를 분해하는 종양의 능력은 전이 가능성을 나타냅니다. 자사의 QCM™ Boyden 챔버 세포 침습 분석법은 in vitro 세포 침습을 정량화하기 위한 높은 처리량의 민감한 접근 방식입니다. 이 시험에서 세포들은 기저막 모델로 침투하며, 기저막의 구멍은 세포외 기질 단백질로 막혀있어 비침투성 세포들을 차단합니다.
Chemicon® 신경돌기 성장 분석법은 Millipore® 미세다공성 조직 배양 삽입 기술을 사용하여 신경돌기 과정이 세포체가 통과할 수 없는 직경인 1 µm 기공을 통해 통과할 수 있도록 합니다. 이 분석법은 PC12 세포에 최적화되어 있습니다.
관련 제품 자료
- Article: Cell Migration & Invasion Assays
Study tumor metastasis via various migration and invasion assays like Boyden chamber assay, Millicell® µ-Migration Assay, and scratch assay.
- Article: The Endothelial Cell Transwell Migration and Invasion Assay
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
- Article: Migration and Invasion Assay Chart
These charts provide an overview of various cell migration and invasion assays offered for life science research applications.
- Article: Boyden Chamber Technique
This article explains the Boyden Chamber technique for evaluating cell migration, detailing the process, appropriate pore sizes for different cell types, and the materials used in the assay.