Duolink® Proximity Ligation Assay
Duolink® Proximity Ligation Assay(PLA)는 내인성 단백질 간 상호 작용(PPI)과 번역 후 변형에 대한 연구를 가능하게 하여 현미경 검사 또는 유동 세포 측정으로 시각화할 수 있는 단일 이벤트에 대한 형광 신호를 제공합니다. 단백질 간 상호 작용을 연구하기 위해 Duolink® PLA 기술은 올리고뉴클레오티드로 표지된 한 쌍의 항체를 사용하며, 이 항체는 40 nm 이내에 존재할 때 표지된 프로브를 추가한 후 특정 형광 신호를 생성하기 위해 회전환 증폭(RCA)를 수행합니다.
유동 세포 측정과 현미경 검사 모두에서 4가지 색상으로 제공되는 Duolink® PLA를 사용하면 세포당 여러가지 단백질 간 상호 작용을 시각화할 수 있습니다. Duolink® PLA 기술의 증폭된 성능 및 이점으로 귀하의 연구에서 기회를 발견하십시오.
- 단백질 상호작용 가시화 - 안정적 및 일시적 모두 포함
- 번역 후 변형 시각화
- 내인성 단백질 검출 - 과발현 또는 유전적 조작 없음
- 높은 특이성 - 두 개의 항체/프로브의 사용으로 위양성 제거
- 특수한 장비가 필요 없음 – 표준 면역 형광법 및 유동 세포 분석법 이용 가능
Products
Duolink® PLA 제품
- Duolink® PLA Starter Kits는 귀하가 필요한 모든 필수 시약을 함유하여 형광 실험을 수행하고 최대 30개 검체를 분석합니다.
- Duolink® Probemaker Kits는 PLA 올리고(PLUS 또는 MINUS)를 모든 항체에 접합할 수 있습니다.
- Duolink® PLA Multicolor Kits를 통해 현미경으로 다양한 PPI 시각화가 가능합니다.
- Duolink® flowPLA Detection Kits는 녹색, 주황색, 적색 및 근적외선의 네 가지 다른 색상을 사용한 유세포 분석 애플리케이션을 가능하게 합니다.
- Duolink® PLA Brightfield Detection은 호스래디시(Horseradish) 퍼록시다아제(HRP)로 표지된 올리고뉴클레오티드를 함유하여 광학 현미경과 함께 사용할 수 있습니다.
관련 자료
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Duolink® Proximity Ligation Assay Instructional Video
This video will show you step-by-step how to perform a Duolink® PLA experiment with cells on a slide that have already been fixed and permeabilized by the user.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.