생세포 이미징 시약
고정 이미징 및 PCR과 같은 시간의 정적 순간만 포착하는 기존의 종점 기술을 사용하면 관찰할 수 없는 동적 세포 사례를 실시간 생세포 이미징을 통해 과학자들은 모니터링할 수 있습니다. 당사의 생세포 이미징 시약 포트폴리오에는 세포 추적을 위한 새로운 형광 세포 표지법 기술, 형광 렌티바이러스 바이오센서, 기존 형광 염료 및 실시간으로 세포 사례를 분석하기 위한 프로브가 포함됩니다. 이러한 시약은 실시간 배양 및 CellASIC® ONIX2 미세유체 생세포 이미징 시스템과 같은 이미징 시스템으로 동적 세포 사례를 포착하는 데 최적입니다.
섹션 개요
제품
PKH 및 CellVue® Fluorescent Cell Linker 표지법
PKH 및 CellVue® Fluorescent Cell Linker Kit는 장기간의 생세포 이미지 실험을 위해 살아있는 세포의 형광 막 표지법을 제공합니다.
PKH 및 CellVue® 염색의 핵심 속성:
- 살아있는 세포 in vivo에서 최대 100일 동안 안정함
- 진핵 세포, 박테리아 세포 및 기생충에 안전함
- 현저한 염료 누출 또는 세포 간 이동이 없음
- 균일하고 재현 가능한 신호
- 스펙트럼이 다른 염료로 다색 분석 가능
- 다른 형광성 표지와 호환 가능
- 7,000개가 넘는 논문에서 인용됨
LentiBrite™ 형광 렌티바이러스 바이오센서
LentiBrite™ 형광 렌티바이러스 바이오센서는 자가포식, 세포자멸사 및 세포 구조와 관련된 형광 단백질을 코딩하는 사전 포장된 렌티바이러스 입자 제품군으로 살아있는 세포에서 이러한 과정에 대한 통찰력을 제공합니다.
렌티바이러스 바이오센서 기능:
- 단량체 GFP 및 RFP 태그가 부착된, 사전 포장된 즉시 사용 가능한 형식
- 바이알당 최소 역가(≥3 x 108 IFU/mL)
- 화학 기반 방법에 대한 우수한 트렌스펙션 효율
- 1차 세포 또는 줄기세포와 같은 분열, 비분열 및 트랜스펙션이 어려운 세포용
- 세포 기능을 방해하지 않음
BioTracker생세포 형광 염료 및 안료
BioTracker 생세포 염료는 세포소기관 표지법, 세포자멸사 검출, 세포 생존성 및 세포 건강 분석, 저산소증 모니터링, 활성 산소 종 추적, 칼슘 지시자 기능, 신경 및 줄기세포 배양과 같은 생세포 응용분야를 위한 세포 투과성 염료입니다(SCR150, SCT029, SCT046).
LuminiCell Tracker™ 형광 나노입자
LuminiCell Tracker™ 형광 나노입자는 장기 세포 추적 실험을 위한 효과적이고 단순한 무독성 시약을 제공합니다. 응집 유도 방출(AIE) 기술을 기반으로 하는, 이러한 세포 추적 염료는 생체적합성, 세포 투과성, 형광 나노입자(AIE Dot)로 캡슐화되어 장시간에 걸쳐 생체 이미징 응용분야를 위해 향상된 광안정성, 초고휘도 형광 및 낮은 세포 독성을 제공합니다.
- 더 밝음: 많은 대체 세포 표지법 기술보다 10배 더 밝음
- 광안정성: 신호 소광 없이 3배 더 긴 형광 수명
- 생체적합성: 생물학적 애플리케이션을 위해 개발된 무독성 유기 나노입자
- 신속한 프로토콜: 4시간 이내에 세포 표지를 하는 따르기 쉬운 프로토콜
관련 제품 자료
- Article: Live Cell Imaging of β-Actin Cytoskeleton Proteins using LentiBrite™ Fluorescent Biosensors
Learn how these pre-packaged lentiviral particles facilitate visualization of autophagy, apoptosis, and cell structure in live cell analysis.
- Article: Long-Term Live Cell Tracking of Cancer and Stem Cells Using a Biocompatible Fluorescent Nanoparticle Based Upon Aggregation Induced Emission (AIE Dot) Nanotechnology
Biocompatible organic fluorescent nanoparticles (AIE Dots) that can be used to label cells and vasculature for long-term live cell tracking and tracing experiments.
- Article: Lipophilic Dye Kits for Cell Tracking
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Article: Exosome Labeling Protocol with PKH Lipophilic Dyes
PKH dyes label exosomes for tracking experiments in vitro and in vivo, detailed protocol provided.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of Cytoskeleton Structure Proteins using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
- Article: Fluorescent Live Cell Imaging of LC3 Mediated Autophagy using LentiBrite™ Lentiviral Biosensors
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
- Article: Cancer Stem Cell Detection with AldeRed™ 588-A
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.